Merck
Biblioteki metabolitów
Zbliżenie na fotografię wielopipetowego dodawania próbek do głębokiej studzienki zestawu biblioteki metabolitów z roztworem fioletu w laboratorium.
BIBLIOTEKI I MIESZANINY METABOLITÓW
Biblioteki i mieszaniny metabolitów stanowią wygodne rozwiązanie do identyfikacji setek metabolitów w testach i analizach metabolomicznych, głównie do kwalifikacji i kwantyfikacji metabolitów w MS i NMR, funkcjonalnych testów komórkowych i badań fenotypowych. Nasze portfolio obejmuje:
  • Gotowe do użycia roztwory mieszanin standardowych do różnych celów badawczych, takich jak kwantyfikacja, badania metabolitów związanych z chorobą lub próbki kontroli jakości w LC-MS.
  • Płytkowe biblioteki metabolitów IROA Technologies zawierające wiele różnych klas metabolitów, z których każdy jest indywidualnie umieszczony na 96-dołkowej płytce. Każda biblioteka zawiera instrukcję obsługi, mapę płytki i oprogramowanie MLSDiscoveryTM do ekstrakcji danych, manipulacji i przechowywania w celu tworzenia wewnętrznych bibliotek.
  • Biblioteki i zestawy metabolitów drobnocząsteczkowych obejmujące kluczowe szlaki metaboliczne, w tym zestaw glikolizy/glukoneogenezy, zestaw fosforanu pentozy, zestaw cyklu TCA i zestaw cyklu mocznikowego.
Czytaj więcej
BIBLIOTEKA STANDARDÓW METABOLITÓW
Nasza kolekcja bibliotek metabolitów, dostarczana przez IROA Technologies, zawiera szeroki zakres klas metabolitów, każdy indywidualnie umieszczony w 96-dołkowej płytce. Te związki o wysokiej czystości (95%) są wygodnie dostarczane w siedmiu polipropylenowych stojakach z 96-dołkowymi płytkami, z których każda zawiera 5 μg suchej masy. Metabolity mogą być stosowane jako wzorce i wstrzykiwane pojedynczo lub łączone, co pozwala na analizę wielu mieszanin na wstrzyknięcie.
Poszczególne związki na płytkach można również zamawiać osobno, aby lepiej spełnić potrzeby badawcze.
.
Loading
TRUQUANT Yeast Extract Workflow Kit
TruQuant Yeast Extract Workflow Kit to zaawansowany system kwantyfikacji przeznaczony do wykonywania jednoczesnych i dokładnych pomiarów biologicznych kilkuset substancji biochemicznych w małych próbkach biologicznych. Zestaw TruQuant Workflow Kit łączy w sobie oprogramowanie z kompleksowym zestawem ponad 500 złożonych wzorców wewnętrznych, aby rozwiązać kwestie związane z nieefektywnością jonizacji i efektami matrycy. Takie podejście umożliwia uzyskanie danych z korekcją supresji, zapewnia spójne wyniki ilościowe na różnych platformach, ułatwia zwalidowaną identyfikację związków i umożliwia ciągłe zapewnianie jakości/kontrolę jakości instrumentów.
Powiązane zasoby
  • Protocol: Mass Spectrometry Metabolite Library
    MSMLS™ offers high-purity small biochemical molecules for broad primary metabolism studies in an economical, ready-to-use format.
  • Brochure: Mass Spectrometry Metabolite Library
    MSMLS (Mass Spectrometry Metabolite Library) is a collection of high quality small biochemical molecules that span a broad range of primary metabolism. These are high purity (95%) compounds supplied in an economical, ready-to-use format.
  • Brochure: IROA TruQuant IQQ Workflow Kit
    The IROA TruQuant IQQ Workflow Kit is a high-quality quantitation system for making simultaneous accurate biological measurements on several hundred biochemicals in small quantities of biological samples.
  • Brochure: Metabolomics
    Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.