Charakterystyka i kontrola jakości mAbs
Klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków
Charakteryzacja i kontrola jakości przeciwciał monoklonalnych (mAbs) jest niezbędna do zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Techniki analityczne, takie jak HPLC i spektrometria mas, są niezbędne do oceny różnych właściwości, takich jak agregacja, ładunek warianty i modyfikacje potranslacyjne (PTM). Nasz szeroki wybór produktów wspiera szczegółową analizę i ocenę mAbs w celu utrzymania jakości i skuteczności.
Analiza modyfikacji potranslacyjnych przeciwciał monoklonalnych
Analiza modyfikacji potranslacyjnych przeciwciał monoklonalnych (mAbs) ocenia spójność, skuteczność i bezpieczeństwo produktu. Do identyfikacji i ilościowego oznaczania PTM w przeciwciałach monoklonalnych powszechnie stosuje się spektrometrię mas i chromatografię. Rozpuszczalniki o wysokiej czystości są stosowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i zapewnienia spójności. Kolumny HPLC oddzielają i oznaczają ilościowo różne składniki próbki mAb.Odczynniki analityczne są używane do charakteryzacji i wykrywania mAb. Narzędzia do profilowania glikobiologicznego służą do analizy struktur węglowodanowych mAbs.
Oferujemy wszystkie narzędzia potrzebne do monitorowania i zapewnienia spójności, jakości i bezpieczeństwa mAb na różnych etapach procesu produkcji mAb
.
Powiązane kategorie
Zapoznaj się z kolumnami RPC, SEC, IEC, HILIC i IMAC.
Używaj najwyższej jakości rozpuszczalników do produkcji mAb, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń.
Zaufaj naszym wysokiej jakości odczynnikom do charakterystyki analitycznej na różnych etapach produkcji mAb.
Znajdź glikozydazy oraz odczynniki i zestawy glikobiologiczne wspierające profilowanie glikobiologiczne mAbs.
Powiązane artykuły
- Protocol for Purification, Optional Reduction, and SEC-MS Analysis of a Monoclonal Antibody
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
- HPLC dużych cząsteczek
HPLC oddziela i identyfikuje duże biomolekuły, takie jak białka i peptydy, przepompowując próbkę przez kolumnę wypełnioną sorbentem.
- Peptide Mapping LC-MS/MS Analysis Workflow for Adalimumab
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).
- Released N-Linked Glycan Analysis Workflow of Adalimumab
A step-by-step protocol for released N-linked glycan analysis of the monoclonal antibody adalimumab, based on UHPLC-FLR-MS and procainamide labeling.
- BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations
Learn about the advantages of these columns compared to commercial FPP columns for large molecule separation.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zapewniają stałą jakość wody typu 1 i typu 2, są intuicyjne w obsłudze i mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Powiązane seminaria internetowe
Dowiedz się, jak zmaksymalizować wydajność i rozdzielczość podczas korzystania z chromatografii w fazie odwróconej (RPC) i chromatografii wykluczania (SEC).
Dowiedz się, jak zapewnić i utrzymać wysoką jakość i czułość analiz LC-MS poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i skażeniom.
Badanie prostej i wysokowydajnej metody do ilościowego oznaczania przeciwciał monoklonalnych i białek w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami