Antybiotyki
Stosowanie antybiotyków w hodowlach komórkowych zapobiega zanieczyszczeniu patogenami, które wywołują zmiany morfologiczne lub fizjologiczne w hodowli komórkowej, a także zanieczyszczeniu linii komórkowych. Antybiotyki, takie jak penicylina, puromycyna i ampicylina, są cząsteczkami, które specyficznie celują i zabijają komórki poprzez hamowanie lub regulowanie syntezy ścian komórkowych, metabolizmu kwasów nukleinowych i syntezy białek lub zakłócanie struktury błony.
Oferujemy szeroką gamę skutecznych antybiotyków, zestawów do ekstrakcji antybiotyków i gotowych roztworów antybiotyków w różnych stężeniach, zapewniających wiarygodne wyniki w laboratorium. Nasze środki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze i przeciwnowotworowe kontrolują i eliminują zanieczyszczenie hodowli komórkowych, aby utrzymać aseptyczne warunki w laboratorium. Co więcej, niektóre antybiotyki działają również jako środki selekcyjne do tworzenia transfekowanych/genetycznie zmodyfikowanych komórek w zależności od potrzeb badawczych.
Wybór odpowiednich antybiotyków do zapobiegania skażeniu komórek, selekcji markerów genetycznych i badań biologii komórek opiera się na informacjach o zastosowaniu, spektrum aktywności i danych dotyczących użytkowania. Przeglądaj antybiotyki według mechanizmu działania lub spektrum aktywności.
Antybiotyki według mechanizmu działania. | Antybiotyki według spektrum działania | |
Koncentrując się na tworzeniu przełomowych rozwiązań, zapoznaj się z naszym pełnym portfolio niezawodnych antybiotyków poniżej.
Powiązane artykuły
- Przewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych
Przewodnik wyboru antybiotyków do hodowli komórkowych, w tym antybiotyków do hodowli komórek ssaków, hodowli komórek roślinnych i środków selekcji antybiotyków do hodowli komórkowych.
- Antybiotyki w protokole kultur tkankowych roślin
Przewodnik referencyjny i przewodnik przygotowania do stosowania antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych w hodowli tkanek roślinnych.
- Antibiotic Optimization for Cell Transduction
Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Dlaczego warto stosować antybiotyki w hodowli komórkowej?
Wiedzieć, kiedy stosować antybiotyki, aby zapobiec skażeniu bakteryjnemu, grzybiczemu, mykoplazmowemu lub wirusowemu w hodowli komórkowej i znaleźć odpowiednie antybiotyki lub inne czynniki biologiczne.
- Inhibition of Cell Wall Biosynthesis by Antibiotics
β-lactam antibacterials inhibit transpeptidase enzymes, preventing peptidoglycan assembly in both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
- Inhibition of Protein Synthesis by Antibiotics
Antibiotics targeting bacterial ribosomes disrupt protein synthesis, a key process in bacterial growth inhibition.