Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 327,00 zł |
Informacje o tej pozycji
327,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M H2SO4 in water (0.2N)
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Metrohm IC application note AN-S-341:4-Hydroxybutyratein addition to standard anions and organic acids.
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 0.1 M H2SO4 in water (0.2N) | concentration - | concentration 0.05 M | concentration 0.005 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
pcodes
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 68279-1L | 04061832755151 |