Merck
Fiolki analityczne
Szklane fiolki z podziałką.
Fiolki odgrywają znaczącą rolę w analizie analitycznej i powtarzalności wyników. Fiolki muszą być obojętne i wolne od substancji ekstrahowalnych lub wymywalnych, aby zapobiec wpływowi na wyniki. Korzystanie z certyfikowanych, specyficznych dla aplikacji, wolnych od zanieczyszczeń fiolek może znacznie zmniejszyć ryzyko. Oferujemy szeroką gamę produktów Supelco®, w tym fiolki do autosamplerów, fiolki ogólnego przeznaczenia i akcesoria do pobierania, przechowywania i przetwarzania próbek. Fiolki Supelco® są dostępne w różnych kolorach, rozmiarach, pojemnościach i składach materiałowych. Nasze fiolki i zamknięcia zostały zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane z myślą o optymalnej wydajności w analizach HPLC, GC/MS, LC/MS i analizach wysokoprzepustowych. Oprócz specjalistycznych produktów oferujemy:   
  • Korki, uszczelki zaciskane i zatyczki
  • Fiolki typu Headspace i SPME
  • Fiolki mikroreakcyjne
  • Fiolki scyntylacyjne szklane i polietylenowe
  • Polipropylenowe i polimetylopentenowe (TPX) fiolki
  • Polipropylenowe i szklane wkłady mikroobjętościowe
  • Pojemniki do przechowywania z bursztynowego szkła i PTFE
  • Fiolki silanizowane w celu poprawy odzysku związków polarnych 
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 509
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 509
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Wymiary kompozytu
Cennik
composite dimension.default
14.75 mm × 45 mm × 8 mm
Fiolki do spektrometrii mas
Fiolki do spektrometrii mas
Nasze certyfikowane fiolki i zestawy LC/MS o niskiej adsorpcji (LA) zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia aktywności powierzchniowej przy jednoczesnej poprawie kwantyfikacji analitycznej. Urządzenie do mikropróbkowania QSertVial™ zawiera stapianą, szklaną wkładkę o pojemności 300 μL i jest kompatybilne z większością autosamplerów. Nasze certyfikowane fiolki i zestawy z centralnym drenem (CD) charakteryzują się unikalnym stożkowym dnem wewnętrznym, idealnym do zastosowań mikro. Certyfikowane fiolki Supelco®, zakrętki i septa zapewniają minimalne zanieczyszczenie i hermetyczne zamknięcie.
Zawory Mininert
Zawory Mininert® 
Zawory Mininert® to wysoce niezawodne, szczelne zamknięcia do zakręcanych fiolek, fiolek z zaciskaną górną częścią i innych pojemników laboratoryjnych.
Wstępnie oczyszczone fiolki
Precleaned Vials
Nasze wstępnie oczyszczone fiolki z przezroczystego lub bursztynowego szkła borokrzemianowego typu 1 są myte w detergencie nie zawierającym fosforanów, trzykrotnie płukane wodą z kranu, a następnie płukane wodą ASTM typu 1 niezawierającą substancji organicznych w celu usunięcia detergentu. Po oczyszczeniu fiolki są montowane z przegrodami PTFE/silikonowymi i otwartymi polipropylenowymi nasadkami.
Fiolki VOA (EPA)
Fiolki VOA (EPA)
Fiolki VOA spełniają normy EPA dotyczące pobierania próbek lotnych związków organicznych. Fiolki o pojemności 40 ml są dostępne w przezroczystym (typ 1, rozszerzalność 33) i bursztynowym (typ 1, rozszerzalność 51) szkle borokrzemianowym.