Normy dotyczące zanieczyszczeń organicznych
Czyste i bezpieczne środowisko jest niezbędnym warunkiem zdrowej jakości życia. Niezależnie od tego, czy chodzi o badanie gleby, wody, powietrza czy odpadów, nasze kompleksowe portfolio oferuje szeroką gamę wysokiej jakości materiałów referencyjnych w różnych formatach (czystych, w roztworach, w matrycach) wraz z innymi urządzeniami analitycznymi wymaganymi dla całego przepływu pracy.
Oferujemy szeroki zakres organicznych materiałów referencyjnych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska, w tym WWA, PCB, fenole, zanieczyszczenia powietrza, materiały wybuchowe, produkty degradacji bojowych środków chemicznych, plastyfikatory, produkty uboczne dezynfekcji, środki zmniejszające palność, ftalany, substancje lotne, półlotne i wiele innych.
Czytaj więcej o:
- Polichlorowane bifenyle (PCBS), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAHS)
- .Lotne i półlotne organiczne materiały referencyjne
- Substancje zmniejszające palność i perfluoroalkilowane (PFAS)
- Plastyfikatory, ftalany i produkty do dezynfekcji
- Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
- Substancje zanieczyszczające powietrze
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: ASSET™ EZ4 Dry Samplers for Isocyanates
- Brochure: Solutions for your Organics Lab
- Brochure: Brochure: Dioxin & PCB Analysis
- Flyer: Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
- Flyer: DSD-DNPH Passive Sampling Device
- Application Note: Fast and Efficient Separation of PAHs
- Application Note: Improved Recoveries and Lower Bakcground for the Analysis of PAHs in Olive Oil
Polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)
Polichlorowane bifenyle (PCB) są wymienione jako trwałe zanieczyszczenia organiczne ze względu na ich wysoką toksyczność i są zakazane. Jednak PCB były kiedyś szeroko stosowane jako płyny dielektryczne i chłodzące lub stosowane w farbach, tworzywach sztucznych, pigmentach i bezkalkowych papierach do kopiowania. Ponieważ PCB są bardzo trwałymi substancjami chemicznymi, dziś nadal znajdują się w środowisku i dlatego muszą być ściśle monitorowane. PCB mogą również gromadzić się w liściach, nadziemnych częściach roślin i upraw, a także w małych organizmach i rybach. Oferujemy szeroką gamę materiałów referencyjnych PCB w postaci pojedynczych roztworów lub mieszanin w różnych klasach jakości (wzorce analityczne, certyfikowany materiał referencyjny) dla wymagań laboratoryjnych.
Pierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) to grupa substancji chemicznych uwalnianych podczas spalania węgla, ropy naftowej, benzyny, śmieci, tytoniu i drewna. Powstają one również w mięsie i innych produktach spożywczych podczas grillowania w wysokiej temperaturze. Ponieważ WWA mogą powodować raka lub podrażnienie dróg oddechowych, ich ilość w środowisku, a także w żywności musi być monitorowana. Oferujemy szeroki wybór materiałów referencyjnych (czystych, roztworów) jako podstawowy materiał referencyjny z Europejskiego Krajowego Instytutu Metrologicznego (JRC) pod znakiem towarowym BCR®, a także certyfikowane materiały referencyjne i standardowe produkty analityczne.
Lotne i półlotne organiczne materiały referencyjne
Lotne związki organiczne (LZO) to związki organiczne, które mogą łatwo odparować w zwykłych warunkach atmosferycznych temperatury i ciśnienia w pomieszczeniu. Są one czasami klasyfikowane według łatwości ich emisji, np.
- Bardzo lotne związki organiczne (VVOC)
- Półlotne związki organiczne (SVOC)
Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą materiałów referencyjnych dostępnych w różnych formatach (czyste, pojedyncze roztwory, mieszaniny) i klasach jakości (standard analityczny, certyfikowany materiał referencyjny).
Środki zmniejszające palność i substancje perfluoroalkilowane (PFAS)
Środki zmniejszające palność są dodawane do produkowanych materiałów w celu zapobiegania pożarom lub spowolnienia zapłonu. Niektóre środki zmniejszające palność są zakazane lub ograniczone w różnych krajach na świecie ze względu na ich toksyczność (genotoksyczność, rakotwórczość). Poniżej przedstawiono kilka klas środków zmniejszających palność:
- Mineralne środki zmniejszające palność
- Związki chloroorganiczne
- Związki organobromowe
- Związki fosforoorganiczne Związki fosforoorganiczne
Nasza oferta obejmuje materiały referencyjne w postaci czystej i roztworu do testowania różnych klas środków zmniejszających palność, które są oznakowane i nieoznakowane.
Substancje polifluoroalkilowe (PFAS) to grupa trwałych chemikaliów wytworzonych przez człowieka, występujących w wielu produktach stosowanych w różnych gałęziach przemysłu na całym świecie. Niektóre PFAS nie ulegają rozkładowi i mogą z czasem gromadzić się w środowisku i organizmie człowieka. Wysoka ekspozycja na PFAS może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych, takich jak rak, uszkodzenie wątroby, zmniejszona płodność i zwiększone ryzyko astmy. Niezbędne stało się monitorowanie ich stężenia nie tylko w środowisku, ale także w żywności, zanieczyszczonej glebie, wodzie lub opakowaniach żywności. Nasza szybko rozwijająca się gama materiałów referencyjnych PFAS jest zgodna z istniejącymi normami i przepisami EPA, ASTM lub metodami EN/DIN.
Plastyfikator, ftalany i produkty dezynfekcji
Ftalany to grupa chemikaliów stosowanych jako plastyfikator do zmiękczania tworzyw sztucznych i zwiększania ich elastyczności. Są one komercyjnie wykorzystywane w różnych produktach przemysłowych i konsumenckich. Ftalany muszą być ściśle monitorowane, ponieważ mają niekorzystny wpływ na układ rozrodczy. Stale dodajemy materiały referencyjne ftalanów i metabolitów ftalanów do naszego portfolio.
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to niebezpieczne chemikalia regulowane przez REACH. REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Decyzja o dodaniu substancji do listy kandydackiej SVHC jest podejmowana przez krajowe właściwe organy REACH lub przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) na wniosek Komisji Europejskiej (KE). Wszyscy dostawcy towarów przemysłowych powinni poinformować ECHA, jeśli artykuł zawiera więcej niż 0,1% (w/w) SVHC. Nasze bogate portfolio produktów podlegających regulacjom SVHC obejmuje standardowe produkty analityczne, a także certyfikowane materiały referencyjne, aby spełnić wymagania laboratorium.
Normy zanieczyszczeń powietrza
Wybieraj spośród różnych materiałów referencyjnych do kalibracji monitorowania powietrza, które są wymagane do kalibracji chromatograficznej lub roztworów nasycających i analizy próbek karbonylowych. Mogą być stosowane w różnych metodach międzynarodowych, takich jak metody ASTM, metody US EPA, NIOSH i metody OSHA dla atmosfery w miejscu pracy. Certyfikowane mieszanki DNPH są stosowane jako europejskie wzorce robocze i kalibracyjne do analizy emisji karbonylu ze spalin samochodowych w otaczającym powietrzu.
Dostarczamy czyste wzorce i jednoelementowe certyfikowane roztwory referencyjne do wymaganych zastosowań. Do pomiaru zakazanych związków piperazyny, stosowanych w procesie derywatyzacji izocyjanianów (zgodnych z normą ISO 17734-1:2013), opracowaliśmy kilka certyfikowanych mieszanin materiałów referencyjnych, takich jak izocyjanian-dibutyloamina (DBA) jako znakowane i nieoznakowane mieszaniny monomerów i oligomerów.