Urządzenia i rurki do monitorowania powietrza
Monitorowanie powietrza jest przeprowadzane w celu określenia stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w otoczeniu, powietrzu wewnętrznym i środowisku pracy. Oferujemy rozwiązania do desorpcji rozpuszczalników, desorpcji termicznej i pobierania próbek całego powietrza, w tym aktywne, pasywne i całe próbniki powietrza. Nasze środki do pobierania próbek powietrza są zaprojektowane tak, aby spełniały kryteria pobierania próbek i analizy zgodnie z metodami Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (NIOSH), Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA) i Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM) oraz innymi metodami regionalnymi.
Wyświetl polecane produkty:
Produkty
Zasoby dotyczące powiązanych produktów
Flyer: Analiza terpenów - Carbotrap® T420 Thermal Desorption Tube
Artykuł techniczny: Pobieranie próbek karbonylu
Artykuł techniczny: Przegląd pasywnego (dyfuzyjnego) pobierania próbek
Webinarium: Desorpcja termiczna
Nota aplikacyjna: Nowa termiczna rurka desorpcyjna do pobierania próbek terpenów w powietrzu
Rurki sorbentowe ORBO™ do aktywnego pobierania próbek powietrza<
Rurki sorbentowe ORBO™ zawierają dwa złoża adsorbentów oddzielone watą szklaną lub pianką, oferując powtarzalne odzyski i niskie odchylenia standardowe. Dostarczamy szeroką gamę wysokiej jakości i specjalistycznych adsorbentów, w tym Carbopack™/ Carbotrap® Graphitized Carbon Blacks (GCBs), Carboxen®, Carbosieve®, węglowe sita molekularne (CMS), porowate adsorbenty polimerowe XAD i Tenax, węgiel drzewny, węgiel naftowy, żel krzemionkowy i Florisil.
.Pobieranie próbek karbonylu za pomocą wkładów LpDNPH
Wkłady LpDNPH są stosowane do wychwytywania karbonyli na adsorbencie krzemionkowym o wysokiej czystości pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną. Nasze wkłady LpDNPH są przeznaczone do atmosfery otoczenia, wnętrz i higieny przemysłowej, spełniając wymagania NIOSH 2016, ASTM D5197, US EPA 100, IP-6A i TO-11A.
.Rurki do desorpcji termicznej do aktywnego pobierania próbek powietrza
Nasze rurki adsorpcyjne oferują doskonałą wydajność do wychwytywania i termicznej desorpcji lotnych związków organicznych w powietrzu. Dysponujemy szeroką gamą rurek do pobierania próbek ze stali nierdzewnej i szkła, które są w pełni kompatybilne z urządzeniami PerkinElmer, Markes (MI™), Gerstel® , Shimadz.Shimadzu™, OI Analytical®, Tekmar® i Dynatherm™ thermal desorber. Oferujemy również puste rurki do desorpcji termicznej ze stali nierdzewnej i szkła w różnych wymiarach, które zawierają strzałkę przepływu próbkowania, kod kreskowy i unikalny numer identyfikacyjny do pobierania próbek powietrza, analizy ekstrakcji termicznej i tworzenia niestandardowych rurek skupiających.
ASSET™ EZ4 Samplers for Isocyanates
Próbniki ASSET™ EZ4 do izocyjanianów to łatwe w użyciu suche próbniki oferujące najwyższą czułość do zbierania & pomiar izocyjanianów w fazie gazowej i aerozolu. Suchy próbnik ASSET™ EZ4-NCO zbiera pełną gamę monomerów i oligomerów izocyjanianowych; podczas gdy próbnik ASSET™ EZ-ICA jest przeznaczony do zbierania kwasu izocyjanowego (ICA) i izocyjanianu metylu (MIC) na niskich poziomach.
Filtry powlekane do aktywnego pobierania próbek powietrza
Oferujemy innowacyjne powlekane filtry suche, takie jak nasze urządzenia do pobierania próbek powietrza ASSET® EZ4 do pobierania próbek izocyjanianów w powietrzu, a także wybrane filtry powlekane do stosowania w kasetach, do pobierania próbek cząstek i aerozoli. Nasze filtry, kasety i akcesoria, które są cytowane w wielu metodach OSHA i NIOSH w Stanach Zjednoczonych, są powszechnie szanowane za jakość i niezawodność.
Próbnik dyfuzyjny DSD-DNPH do pasywnego pobierania próbek powietrza<
Próbnik DSD-DNPH to kompleksowe urządzenie do pobierania i elucji próbek używane do pomiaru aldehydów i ketonów w powietrzu. Nasz produkt jest zalecany w OSHA 1007: Metoda oznaczania aldehydów.
Próbnik pasywny radiello®
Próbnik radiello® wykorzystuje radialną pasywną konstrukcję próbkowania, aby umożliwić szybsze pobieranie próbek, większą pojemność i lepszą odporność na wiatr, temperaturę i wilgotność. Dzięki ponad 10 adsorbentom w postaci czystych adsorbentów lub chemicznie powlekanych nośników oraz czterem różnym korpusom dyfuzyjnym, pasywny próbnik radiello® może być używany do pobierania próbek setek różnych związków gazowych w różnych warunkach. System radiello® nadaje się do pobierania próbek lotnych związków organicznych, aldehydów, BTEX, fenoli, amoniaku (NH3), ozonu (O3), 1,3-butadien, izopren, dwutlenki azotu i siarki (NO2 i SO2), gazy anestetyczne, opary, siarkowodór (H2S), kwas solny i fluorowodorowy (HCl i HF).
Produkty do pobierania próbek całego powietrza
Pobieranie próbek całego powietrza odbywa się poprzez zasysanie powietrza do naczynia, umożliwiając odzyskiwanie interesujących związków bezpośrednio z naczynia. Worki do pobierania próbek gazu Tedlar® są dostępne zarówno z zaworami blokującymi typu push/pull (PLV), jak i zaworami zakręcanymi (SCV). Wielowarstwowe foliowe worki do pobierania próbek gazu Supel™ Inert z przegrodą Thermogreen® LB-2 zapewniają dodatkowe uszczelnienie w celu ochrony integralności próbki. Oferujemy również wyżarzane w piecu, szklane bańki do pobierania próbek jako alternatywę dla worków Tedlar®.
Pompy do pobierania próbek powietrza
Oferujemy pompy do monitorowania powietrza, w tym pompy próżniowe do pobierania próbek całego powietrza, mikropróbnik PAS-500 oraz osobistą pompę do pobierania próbek powietrza Zefon® Escort Elf wraz z przepływomierzami pęcherzykowymi i urządzeniami do kalibracji przepływu.
Akcesoria do monitoringu powietrza
Asorbent Tube Injector System (ATIS) to urządzenie do przygotowywania próbek dla rur do desorpcji termicznej i rozpuszczalnikowej. ATIS wykorzystuje zasadę błyskawicznego odparowywania do przenoszenia próbki i wzorców kalibracyjnych na rurki adsorbujące do systemu analitycznego.