Platformy upstream wektorów wirusowych
Terapie genowe wykorzystują wektory wirusowe do wprowadzania zmodyfikowanego materiału genetycznego do komórek. Produkcja rozpoczyna się od produkcji wektorów wirusowych, które są następnie oczyszczane i zagęszczane podczas przetwarzania na dalszych etapach.
Główne wyzwania związane z przetwarzaniem na wcześniejszych etapach obejmują wydajność, jakość produktu, solidność procesu i skalowalność do produkcji komercyjnej. Nasze zoptymalizowane platformy upstream minimalizują te wyzwania i są wspierane przez ekspertów technicznych i regulacyjnych, aby pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji na każdym etapie procesu.
Dowiedz się, jak przyspieszyć rozwój terapii komórkowej i genowej opartej na wektorach wirusowych.
Nasze platformy upstream łączą linię komórkową i pożywkę do hodowli komórkowej, zoptymalizowane pod kątem wydajności. Chociaż zoptymalizowane do współpracy, każda linia komórkowa i pożywka do hodowli komórkowej mogą być używane niezależnie. Platformy są obsługiwane przez szczegółowe protokoły opracowane przez naszych ekspertów technicznych w celu osiągnięcia optymalnej wydajności, oszczędzając czas na opracowywaniu procesów i przyspieszając dostarczanie terapii pacjentom.
Kluczowe zalety naszych linii komórkowych:
- Bankowane zgodnie z GMP, w pełni scharakteryzowane i przetestowane pod kątem obecności czynników ubocznych
- Dostępne licencje na badania lub do użytku klinicznego/komercyjnego
- W pełni identyfikowalne i z dokumentacją na potrzeby zgłoszeń regulacyjnych
Kluczowe zalety naszych pożywek do hodowli komórkowych:
- Zdefiniowane chemicznie, bez składników pochodzenia zwierzęcego
- Produkcja zgodna z GMP
- Dostępne w postaci płynnej i suchego proszku
PLATFORMA LENTIWIRALNA VIRUSEXPRESS®
Oszczędność czasu w opracowywaniu procesów terapii komórkowych opartych na wektorach lentiwirusowych.
Platforma lentiwirusowa VirusExpress® to oparte na transfekcji rozwiązanie wyzwań związanych z produkcją lentiwirusów, oferujące skalowalny proces zoptymalizowany pod kątem produkcji lentiwirusów w zawiesinie.
Kluczowe zalety komórek HEK293T VirusExpress® Cells
- Linia komórek osiąga wysoką gęstość i żywotność w zawiesinie oraz charakteryzuje się niskim czasem podwojenia
- Wyselekcjonowana pod kątem wyższej produkcji lentiwirusów przy użyciu metody transfekcji przejściowej opartej na PEI
- Bankowana GMP, w pełni scharakteryzowana i przetestowana pod kątem czynników ubocznych
- Dostępne licencje do celów badawczych lub klinicznych/komercyjnych.
- W pełni identyfikowalna i dostępna dokumentacja do celów dokumentacji regulacyjnej
Kluczowe zalety podłoża EX-CELL® CD HEK293 Viral Vector Medium
- Obsługuje wysoką gęstość komórek i szybszy wzrost komórek HEK293T
- Kompatybilny z odczynnikami do transfekcji opartymi na PEI używanymi do produkcji wirusów
- Eliminuje potrzebę stosowania odczynników wzmacniających i wspomagających transfekcję
- Zdefiniowany chemicznie, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego
- Produkcja zgodna z GMP
- Dostępny w postaci płynnej i suchego proszku
Platforma VIRUSEXPRESS® AAV
Oszczędność czasu przy opracowywaniu terapii genowych opartych na komórkach HEK293.
Platforma VirusExpress® AAV oferuje oparte na transfekcji rozwiązanie wyzwań związanych z produkcją AAV oraz proces zoptymalizowany pod kątem skalowalnej produkcji AAV w zawiesinie.
Kluczowe zalety HEK293 VirusExpress® Komórki
- Linia komórek osiąga wysoką gęstość i żywotność w zawiesinie i ma niski czas podwojenia
- Wyselekcjonowana pod kątem wyższej produkcji AAV przy użyciu metody transfekcji przejściowej opartej na PEI
- Bankowana GMP, w pełni scharakteryzowana i przetestowana pod kątem czynników ubocznych
- Dostępne licencje do celów badawczych lub klinicznych/komercyjnych
- W pełni identyfikowalna i dostępna dokumentacja do celów dokumentacji regulacyjnej
Kluczowe zalety podłoża Cellvento® 4HEK Medium
- Maksymalizuje gęstość żywotnych komórek i produktywność AAV
- Wspiera wzrost wielu linii komórkowych HEK293 o zróżnicowanych wymaganiach żywieniowych
- Kompatybilna z odczynnikami do transfekcji opartymi na PEI używanymi do produkcji AAV
- Chemicznie zdefiniowana, wolna od składników zwierzęcych pożywka do hodowli komórkowych
- Produkcja zgodna z GMP
- Dostępna w postaci płynnej i suchego proszku
VirusExpress® Wydajność platformy produkcyjnej AAV
Platforma Sf-RVN® PLATFORM
Dla poprawy profilu bezpieczeństwa terapii genowych opartych na komórkach owadzich.
Systemy ekspresji komórek owadzich są atrakcyjną alternatywą dla produkcji AAV, ponieważ są łatwe w hodowli i nie wymagają transfekcji. Ponieważ jednak wiele owadzich linii komórkowych Sf-9 jest zanieczyszczonych wirusem Sf-Rhabdovirus, linia komórkowa Sf-9 ujemna pod względem wirusa Sf-Rhabdovirus (Sf-RVN®) oferuje lepszy profil bezpieczeństwa wirusowego i jest atrakcyjną opcją dla skalowalnej produkcji AAV.
Platforma Sf-RVN® obejmuje linię komórkową wolną od Sf-Rhabdovirus z ulepszonym ograniczeniem ryzyka i zapewnia wysokowydajną, skalowalną platformę zoptymalizowaną do produkcji AAV.
Kluczowe zalety linii komórkowej owadów Sf-RVN®
- Sprawdzona linia komórkowa Sf-9 wolna od Sf-Rhabdovirusa
- Taka sama charakterystyka jak w przypadku komórek Sf-9
- Linia komórkowa Sf-9 wolna od Sf-Rhabdovirusa.li>Bankowana zgodnie z GMP, w pełni scharakteryzowana i przetestowana pod kątem czynników ubocznych
- Dostępne licencje do celów badawczych lub klinicznych/komercyjnych
- W pełni identyfikowalna i dostępna dokumentacja do celów dokumentacji regulacyjnej
- Zoptymalizowana pod kątem wzrostu i produktywności komórek Sf-9
- Wspomaga wzrost wielu linii komórek owadzich (Sf-21, S2, Tni i C636)
- Zdefiniowana chemicznie i wolna od składników zwierzęcych
- Produkcja zgodna z GMP
- Dostępna w postaci płynnej i suchej sproszkowanej pożywki
Kluczowe zalety pożywki EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Scalability Challenges of Viral Vector Manufacturing
Scaling up viral vector production using adherent cell culture systems is challenging. Learn how suspension cell culture systems benefit large-scale bioprocessing.
- Article: Bioreactor Process Development and Scale-Up for Transient Transfection-Based Lentivirus Manufacturing in Suspension Cell Culture
A step-by-step overview of suspension-based, transient transfection bioreactor process development and scaleup of lentivirus production.
- Article: Bioprocessing And Scale-Up Of Suspension HEK293 Cells For AAV Manufacturing
Aby sprostać wyzwaniom związanym ze skalowalnością produkcji AAV, opracowaliśmy zawiesinową linię komórkową HEK293, która może być stosowana w wielu serotypach. Uzyskaj dane w tym artykule.
- Article: Development of a Novel Sf9 Rhabdovirus-Negative Cell Line (Sf-RVN®) and Companion Chemically Defined Medium
See how the Sf9 rhabdovirus-free cell line was developed and how we’ve developed a companion chemically-defined insect cell media for protein and viral expression.
- Article: Development of a Novel Cell Culture Medium for AAV Production With Multiple HEK293 Lineages and Process Optimization
Read our white paper on the development of a novel cell culture medium for AAV production with multiple HEK293 lineages and process optimization.