Merck
Wyjaśnienie i zbiory
Kroki klarowania przygotowują materiał pozyskany z bioreaktora do dalszego oczyszczania poprzez zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i cząstek stałych. Wybór odpowiedniej technologii separacji zależy od właściwości strumienia płynu, skali procesu i dalszych etapów przetwarzania.
Nasza oferta w zakresie klarowania obejmuje opcje dla każdego procesu i obejmuje filtry i uchwyty, rozwiązania do obróbki wstępnej oraz sprzęt i systemy potrzebne do osiągnięcia wydajnego, solidnego klarowania, aby zmaksymalizować sukces dalszych operacji.   
Przemysłowy system filtrów oczyszczających z wieloma cylindrycznymi jednostkami zamontowanymi na metalowej ramie, wraz ze wskaźnikami i zaworami, przeznaczony do procesów filtracji na dużą skalę.
Uchwyty i systemy filtrów oczyszczających
Nasz elastyczny sprzęt i systemy do jednorazowych filtrów wgłębnych są idealne do oczyszczania w skali pilotażowej i procesowej, wyposażone w modułowe urządzenie Pod, które umożliwia skalowanie w górę i w dół na tej samej powierzchni.
Kolekcja filtrów wgłębnych do oczyszczania i roztworów do obróbki wstępnej, różniących się rozmiarem i wyposażonych w niebieskie uchwyty, zaprojektowanych z myślą o wydajnych procesach filtracji. Filtry te, wyświetlane na sterylnym białym tle, są niezbędne na etapach oczyszczania w produkcji biofarmaceutycznej, zapewniając wysoką jakość produktów końcowych.
Filtry oczyszczające i rozwiązania do obróbki wstępnej
W celu przygotowania zbiorów hodowli komórkowych do chromatografii i oczyszczania, nasze filtry wgłębne Millistak+® i Clarisolve® oraz polimery flokulacyjne oferują rozwiązania procesowe zarówno do oczyszczania pierwotnego, jak i wtórnego. Filtry Millistak+® HC i HC Pro mogą być stosowane jako filtry polerujące w pewnym momencie procesu oczyszczania.
Trzy cylindryczne białe filtry oczyszczające przeznaczone do usuwania cząstek i mikroorganizmów ze strumieni procesowych w przemyśle farmaceutycznym i biofarmaceutycznym. Filtry są umieszczone na niebieskim tle.
Filtry wstępne oczyszczania
Filtry wstępne do klarowania usuwają cząstki i mikroorganizmy ze strumieni procesów farmaceutycznych i biofarmaceutycznych. Dowiedz się, w jaki sposób nasze filtry wstępne do klarowania usuwają nierozpuszczalne zanieczyszczenia na wczesnym etapie procesu, chroniąc krytyczne operacje na dalszych etapach.