Merck
Fotokataliza
Fotoreaktor w laboratorium syntezy organicznej do katalizy fotoredoks.
Kataliza fotoredoksowa, lub tak zwana kataliza fotoredoksowa w świetle widzialnym, pojawiła się jako potężne narzędzie w syntezie organicznej, opierając się na fundamencie ustanowionym przez wczesnych pionierów w dziedzinie chemii rodników i fotochemii. W obecności światła widzialnego fotokatalizatory mogą zapewnić dostęp do zupełnie nowych, wcześniej niedostępnych formacji wiązań poprzez szeroki wachlarz syntetycznych transformacji, w tym między innymi sprzęganie krzyżowe, funkcjonalizację C-H, funkcjonalizację alkenów i aren oraz trifluorometylację.
Potężny charakter fotokatalizy wynika częściowo z możliwości aktywacji łatwo dostępnych, prostych materiałów wyjściowych za pomocą pojedynczych ścieżek transferu elektronów, aby zapewnić dostęp do reaktywnych gatunków otwartej powłoki w łagodnych warunkach reakcji. Po utworzeniu, te odrębne gatunki otwartej powłoki mogą być zaangażowane w szeroką gamę zdarzeń związanych z wychwytywaniem/wygaszaniem rodników, aby ostatecznie dostarczyć produkty o wysokiej wartości. 
Powiązane artykuły techniczne
Powiązane protokoły
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Powiązane zasoby
  • User's Guide
    Photocatalysis has been successfully employed by academic research groups, industrial chemists, and academic-industrial collaborations. These efforts have produced innovative methods, new synthetic disconnections, and have improved mechanistic understanding of photoredox pathways.
Referencje
1.
Prier CK, Rankic DA, MacMillan DWC. 2013. Visible Light Photoredox Catalysis with Transition Metal Complexes: Applications in Organic Synthesis. Chem. Rev.. 113(7):5322-5363. https://doi.org/10.1021/cr300503r
2.
Fukuzumi S, Ohkubo K. Organic synthetic transformations using organic dyes as photoredox catalysts. Org. Biomol. Chem.. 12(32):6059-6071. https://doi.org/10.1039/c4ob00843j
3.
Shaw MH, Twilton J, MacMillan DWC. 2016. Photoredox Catalysis in Organic Chemistry. J. Org. Chem.. 81(16):6898-6926. https://doi.org/10.1021/acs.joc.6b01449
4.
Romero NA, Nicewicz DA. 2016. Organic Photoredox Catalysis. Chem. Rev.. 116(17):10075-10166. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00057
5.
Skubi KL, Blum TR, Yoon TP. 2016. Dual Catalysis Strategies in Photochemical Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):10035-10074. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00018
6.
Poplata S, Tröster A, Zou Y, Bach T. 2016. Recent Advances in the Synthesis of Cyclobutanes by Olefin [2+2] Photocycloaddition Reactions. Chem. Rev.. 116(17):9748-9815. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00723
7.
Kärkäs MD, Porco JA, Stephenson CRJ. 2016. Photochemical Approaches to Complex Chemotypes: Applications in Natural Product Synthesis. Chem. Rev.. 116(17):9683-9747. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00760