Merck
Strzykawki analityczne
Strzykawka do autosamplera z tłokiem przymocowanym do szklanego cylindra używanego do próbek ciekłych.
Wybór odpowiedniej strzykawki ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ciasnego i bezpiecznego dopasowania do portu iniekcyjnego, prawidłowego działania instrumentu, dokładnej objętości iniekcji i długiej żywotności. Nasze marki oferują strzykawki oparte na przydatności do danego zastosowania, kompatybilności z instrumentami i osobistych preferencjach. Wybierz spośród standardowych i wysokiej jakości Hamilton, SGE, oraz VICI® Precyzyjne strzykawki do pobierania próbek gazów i cieczy. Dostępne są również akcesoria do strzykawek i strzykawki specjalne przeznaczone do unikalnych zastosowań.  
Powiązane zasoby dotyczące produktów
  • Syringe Care
    Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
  • Flyer: Hamilton® Tools for Pharmaceutical Analysis
    Many consumables are needed for accurate pharmaceutical analysis.  Learn more about how Hamilton® consumables support the pharmaceutical industry.
Produkty do strzykawek Hamilton
Strzykawki Hamilton są dostępne w dwóch formach, Gastight i Microliter™, różniących się głównie konstrukcją tłoka. Te chemicznie obojętne strzykawki posiadają korpus wykonany ze stali nierdzewnej, szkła borokrzemowego typu I lub PTFE. Gastight strzykawki z precyzyjną końcówką tłoka wykonaną z PTFE zapewniają szczelność zarówno w przypadku próbek ciekłych, jak i gazowych. Strzykawki Microliter™ z tłokiem ze stali nierdzewnej są ręcznie dopasowywane do odpowiedniego szklanego cylindra, tworząc między nimi szczelne uszczelnienie. Strzykawki te są używane do jednorodnych próbek cieczy, które nie wytrącają się ani nie łączą ze szkłem.
Produkty strzykawek SGE
Strzykawki SGE są dostępne dla autosamplerów GC i HPLC oraz ręcznego wstrzykiwania GC i LC. Opcje strzykawek SGE z zabezpieczeniem tłoka, prowadzonym tłokiem i SuperfleX® Plunger pomagają zapobiegać zginaniu lub załamywaniu tłoka. Aby rozróżnić różne objętości strzykawek, firma SGE wprowadziła kodowanie kolorami do swoich strzykawek chromatograficznych w celu łatwej identyfikacji objętości. Strzykawki z tłokiem w igle są dobrze znane z całkowitego przemieszczenia próbki bez przenoszenia.
VICI (Valco) Syringe Product
Oferujemy wysokiej jakości i niezawodne strzykawki VICI Precision Sampling firmy Valco do próbek ciekłych i gazowych. Wbudowana opcja zwiększania ciśnienia pozwala na łatwe przechowywanie i transport lotnych próbek. Zaprojektowane ze stałymi lub wymiennymi igłami, strzykawki VICI są szczelne i odpowiednie dla małych objętości.