Platforma redukcji lepkości
Prowadzenie zamierzonych schematów dawkowania często wymaga wysoce skoncentrowanych preparatów białkowych, które mogą być zbyt lepkie do podawania podskórnego lub innymi drogami podawania, które są ograniczone objętością. Podczas gdy zmniejszenie lepkości za pomocą pojedynczej substancji pomocniczej może być nieskuteczne lub zagrażać stabilności białka, nasza platforma zawierająca kombinacje środków zmniejszających lepkość zapewnia szereg korzyści w zakresie produkcji i końcowej formulacji.
Umożliwienie podskórnej formulacji leków biologicznych
Nasza platforma redukcji lepkości umożliwia podskórną formulację wysoce skoncentrowanych białkowych leków biologicznych, łącząc zwiększone stężenia i ulepszone przetwarzanie na dalszym etapie.
Nasza oferta obejmuje:
- Zastrzeżone nowe kombinacje substancji pomocniczych umożliwiające uzyskanie docelowego stężenia. Dostępne są licencje do użytku komercyjnego.
- Komercyjne dostawy substancji pomocniczych w jakości Emprove® Expert w celu wsparcia rozwoju klinicznego i komercjalizacji
- Wiedza aplikacyjna wspierająca wybór najbardziej obiecującego rozwiązania dla danego białka
Supporting Screening for your Protein
Platforma redukcji lepkości składa się z sześciu substancji pomocniczych z dwóch grup funkcjonalnychskładnik aminokwasowy (L-arginina, L-fenyloalanina, monochlorowodorek L-ornityny) i składnik anionowy (kwas benzenosulfonowy, chlorowodorek pirydoksyny, dwuwodny chlorek estru kwasu fosforowego tiaminy). Te dwa składniki mogą działać synergicznie, prowadząc w wielu przypadkach do lepszej redukcji lepkości w porównaniu z pojedynczą zaróbką, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności białka.
Sześć zaróbek można łączyć w maksymalnie dziewięciu funkcjonalnych kombinacjach. Ponieważ każde białko jest inne, ważne jest, aby przetestować, aby znaleźć najbardziej obiecującą kombinację.
Poniżej znajdują się opcje, które oferujemy do testowania platformy w celu znalezienia najbardziej obiecującej kombinacji.
- Zestaw testowy
- Podręcznik użytkownika
- Doradztwo techniczne
Oszczędzaj materiał i czas podczas wewnętrznych badań przesiewowych dzięki wyszukiwarce substancji pomocniczych, aplikacji internetowej dostępnej na żądanie:
- Minimalizuje liczbę eksperymentów potrzebnych do znalezienia optymalnego rozwiązania
- Model oparty na uczeniu maszynowym
- Nie wymaga danych wejściowych dotyczących sekwencji lub struktury białka
Czy masz problem z lepkością, ale nie masz zasobów, aby przetestować platformę? Oferujemy wsparcie za pośrednictwem naszej usługi testowania wykonalności:
- Przeprowadź testy platformy z interesującym Cię białkiem
- Wsparcie w znalezieniu najbardziej obiecującej kombinacji
- Najwyższa redukcja lepkości w celu osiągnięcia docelowego stężenia przy jednoczesnym zachowaniu stabilności białka
Zalety platformy redukcji lepkości obejmują:
- Efektywna redukcja lepkości poprzez synergiczne kombinacje substancji pomocniczych
- Elastyczność platformy z odpowiednim rozwiązaniem dla danego białka
- Utrzymanie stabilności białka
- Dobrze scharakteryzowany profil bezpieczeństwa (wcześniejsze zastosowania pozajelitowe u ludzi i ocena toksykologiczna dostępne na żądanie)
- Ochrona IP dla zróżnicowania konkurencji
Wynik: podskórne podawanie leków białkowych w celu poprawy przestrzegania zaleceń przez pacjentów i uniknięcia hospitalizacji.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Tool: Risk Mitigation and Quality Requirements for Bioprocesses
Get guidance through the challenges and quality requirements of your bio-manufacturing process.
- User Guide: Experimental Procedures to Evaluate the Viscosity Reduction Platform
Review a principle procedure to prepare a low volume of a highly concentrated protein formulation to allow for viscosity measurements.
- Technical Article: Addressing Viscosity Challenges for Subcutaneous Injections
Learn about strategies for reducing the viscosity of high concentration drug formulations.
- Whitepaper: Viscosity-Reducing Excipients for Protein Formulation
Read about the effect of protein viscosity on injection force and the platform’s ability to balance viscosity reduction with protein stability
- Technical Article: Overcoming Viscosity Challenges in High Concentration Tangential Flow Filtration (TFF)
Learn how the use of viscosity-reducing excipients can improve process economics.
- Whitepaper: Viscosity-Reducing Excipients for Improvement of Filtration Processes
Read about benefits of viscosity-reducing excipients on productivity and final concentrations.
- User Guide: Experimental Procedures to Evaluate the Viscosity Reduction Platform
Zasoby zewnętrzne
O aktualnych kwestiach związanych z lepkością i lekami do wstrzykiwania, dlaczego lepkość stała się obecnie większym problemem niż w przeszłości oraz o podejściu do przezwyciężania kluczowych ograniczeń
O aktualnych wyzwaniach związanych z formułowaniem lepkości, zastosowaniu platformy redukcji lepkości i korzyściach płynących z usługi testowania wykonalności
O pracy naszych naukowców nad terapeutykami białkowymi o wysokim stężeniu i ich lepkości oraz o tym, co te rozwiązania mogą oznaczać dla pacjentów i ich leków