Kalibracja, kwalifikacja i walidacja
Materiały referencyjne to substancje o jednorodnych i ugruntowanych wartościach jednej lub więcej właściwości. Odgrywają one istotną rolę w zapewnieniu dokładności pomiarów poprzez kalibrację metody, walidację metody pomiarowej, oszacowanie niepewności pomiaru lub przypisanie wartości do materiałów.
Są one krytycznym elementem przepływów pracy testów analitycznych i szerszych programów zapewnienia jakości. Wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi wymogami, materiały referencyjne różnią się od innych odczynników laboratoryjnych certyfikacją i identyfikowalnością dostarczanych danych. Świat materiałów referencyjnych jest rozległy i obejmuje certyfikowane materiały referencyjne (CRM) i inne klasy jakości materiałów referencyjnych oraz koncepcje, takie jak certyfikaty analizy i identyfikowalność metrologiczna.
Nagrodzone kategorie
Łatwe oznaczanie zawartości wody w ciałach stałych, cieczach i gazach przy użyciu odczynników Aquastar®. Dokładne wyniki dzięki naszym wzorcom wody do miareczkowania.
Nasze standardy analityczne białek, peptydów i aminokwasów oferują dokładne i wiarygodne wyniki w odkrywaniu biomarkerów, badaniach farmaceutycznych, testach klinicznych i diagnostycznych, proteomice odgórnej i oddolnej oraz zastosowaniach związanych z uwierzytelnianiem żywności.
Zapoznaj się z certyfikowanymi mikrobiologicznymi materiałami referencyjnymi: VITROIDS™, krążki LENTICULE® firmy Supelco®. Idealne do testowania żywności, napojów i konopi indyjskich. Zamów już dziś.
Certyfikowane materiały referencyjne są niezbędne do dokładnego oznaczania miana w miareczkowaniu ogólnym i miareczkowaniu Karla Fischera. Są one również ważne dla dokładnej kalibracji przyrządów analitycznych, takich jak pH-metry, AAS - spektrometry absorpcji atomowej, ICP - spektroskopia plazmy sprzężonej indukcyjnie, HPLC - wysokosprawna chromatografia cieczowa, LC - chromatografia cieczowa, GC - chromatografia gazowa i IC - chromatografia jonowa.
Materiały referencyjne są krytycznym elementem przepływów pracy testów analitycznych i szerszych programów zapewnienia jakości. Są one wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami i różnią się od innych odczynników laboratoryjnych certyfikacją i identyfikowalnością dostarczanych danych. Od certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) i innych klas jakości materiałów referencyjnych po certyfikaty analizy, identyfikowalność metrologiczną i inne koncepcje, świat materiałów referencyjnych jest rozległy, a czasem mylący.
Materiały referencyjne są podzielone na pięć głównych kategorii w oparciu o ich klasy jakości, od krajowych norm metrologicznych i innych norm podstawowych po certyfikowane materiały referencyjne (CRM), materiały referencyjne (RM), normy analityczne i chemikalia badawcze. Wymagania dotyczące certyfikacji i identyfikowalności wzrastają z jednej klasy jakości do wyższej. Najwyższy poziom jest standaryzowany przez rządy krajowe, podczas gdy szczegółowe wytyczne ISO zapewniają standaryzację dla CRM i RM. Te wymagania ISO obejmują ISO 17034, ISO/IEC 17025 i ISO Guide 31.
Producenci materiałów referencyjnych muszą spełniać te wymagania ISO, aby produkować CRM lub RM. W przypadku certyfikowanych materiałów referencyjnych należy dostarczyć certyfikat analizy, a informacje w nim zawarte są określone przez wcześniej wspomniane wytyczne ISO. Specyfikacje jakościowe dla dwóch ostatnich poziomów są określane przez każdego niezależnego producenta, a nie przez rząd krajowy lub akredytacje ISO specyficzne dla CRM i RM.
Krajowy standard metrologiczny (np. NIST, JRC, NMI Australia)
Standard kompendialny (np. USP, EP, BP, JP, IP)
- Wydawany przez upoważniony organ
- Uważany za zapewniający najwyższy poziom dokładności i identyfikowalności<
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) (ISO 17034, 17025)
- Uważany za zapewniający najwyższy poziom dokładności, niepewności i identyfikowalności w odniesieniu do jednostki miary układu SI
- Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów referencyjnych
Materiał referencyjny (RM) (ISO 17034)
- Spełnia wymagania ISO, które są mniej wymagające niż w przypadku CRM
- Produkowany przez akredytowanego producenta materiałów referencyjnych
Standard analityczny (ISO 9001)
- Dostępny certyfikat analizy./li>
- Poziom certyfikacji jest różny
Reagent Grade / Research Chemical
- Mogą być dostarczane z certyfikatem analizy
- Nie są scharakteryzowane do użytku jako materiały referencyjne
Rysunek 2. Hierarchia materiałów referencyjnych - jakie są ich rodzaje?
W zależności od wymagań metody lub dostępności produktu, materiały referencyjne są stosowane w trzech różnych formatach - proszku, roztworu lub matrycy. Wybór odpowiedniego materiału referencyjnego ma kluczowe znaczenie dla zastosowań testowych laboratorium, ponieważ wyniki są tak dokładne, jak odniesienie.
Wybór materiałów referencyjnych w oparciu o cel testowania
Kwalifikacja i kalibracja przyrządów wymaga utrzymania i ustalenia ich identyfikowalności. Wybrany materiał referencyjny pomaga laboratorium osiągnąć ten cel. W codziennych rutynowych zastosowaniach związanych z przydatnością systemu ważne może być zakwalifikowanie materiału referencyjnego, który jest praktyczny i łatwy w użyciu, a jednocześnie niezawodny i opłacalny w codziennym użytkowaniu. W przypadku walidacji metod, zastosowanie wysoce dokładnych i precyzyjnych materiałów referencyjnych ma kluczowe znaczenie dla wykazania, że metoda laboratoryjna jest dokładna i precyzyjna. Do celów identyfikacji i badań przesiewowych ważne atrybuty materiałów referencyjnych obejmują potwierdzoną autentyczność i tożsamość. W zastosowaniach obejmujących kwantyfikację, testy lub ocenę stabilności wymagane są stabilne i dokładne materiały referencyjne.
Typ testu | Użycie Ref. Mat. | Przykłady | Wymagania Ref. Materiał | |
---|---|---|---|---|
Kwalifikacja/Kalibracja przyrządu | Ustalenie wydajności systemu Dokładność pomiaru | Kwalifikacje roczne Rutynowe kalibracje wagi | Traceceable | |
Rutynowa kalibracja/przydatność systemu | Codziennie/tygodniowo Specyficzne dla systemu/metody Ustalenie rutynowej wydajności | Kalibracje wagi przed użyciem Sprawdzenie wydajności systemu dla LC-UV/MS; GC-FID... | Kwalifikacja jako odpowiedni do użycia | |
Walidacja metody | Dokładność Precyzja Swoistość & Interferencje LOD/LOQ & Liniowość | Pharma QC; Testy środowiskowe Standardy analitu(ów), interferencje, zanieczyszczenia | Dokładne Identyfikowalne | |
Tożsamość | Porównanie nieznanego ze znanym | Nadchodzące surowce w farmacji, żywności itp. Testy przesiewowe | Autentyczność | |
.Zawartość lub test | Ilość analitów | Pestycydy/toksyny Pharma QC - zawartość API | Certyfikuje zawartość Identyfikowalna | |
Ocena stabilności | Monitorowanie stabilności produktu | Pharma QC | Stabilny, jednorodny | |
Wewnętrzna kontrola jakości | Dokładność metody | Rutynowe oznaczanie ilościowe analitów - farmacja/pestycydy/diagnostyka |
Wybór odpowiednich materiałów referencyjnych może zależeć od kilku czynników, takich jak wymogi regulacyjne, dostępność, rodzaj aplikacji testowej, poziom dokładności i matryca próbki.
Type of Test | NMI Standard | Compendial Standard | CRM | RM | norma analityczna | odczynnik chemiczny | atrybut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrument Qualification / Calibration | ✓ | ✓ | ✓ | Traceability & Accuracy | |||
Routine Calibration / System Suitability | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Możliwe | Kwalifikowany standard (pierwotny lub wtórny) | |
Walidacja metody | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Accuracy, Precision, Bias | ||
Identyfikacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Autentyczność |
Zawartość lub test | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Możliwe | Kwalifikowany standard | |
Ocena stabilności | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Może | Kwalifikowany Standard | |
Wewnętrzna Kontrola Jakości | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Może | Kwalifikowany standard | |
Regulacyjny / Akredytacja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Qualified Standard |
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Kontrola zanieczyszczeń pierwiastkowych w produktach leczniczych za pomocą metod i materiałów analitycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.
- Materiały referencyjne, wzorce i certyfikowane materiały referencyjne mają kluczowe znaczenie dla testów analitycznych. Pomożemy Ci wybrać idealny materiał referencyjny do Twojego zastosowania, niezależnie od tego, czy używasz materiałów referencyjnych do kalibracji, czy analizy ilościowej.
- Określenie miana lub standaryzacja roztworu do miareczkowania jest niezbędna do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników miareczkowania.
- Wzorce referencyjne NMR zapewniają prawidłowe działanie urządzenia. Sprawdź kluczowe parametry operacyjne tych wzorców, takie jak pw90, czułość, rozdzielczość i kształt linii.
- Wprowadzenie certyfikowanych materiałów referencyjnych 19F qNMR do certyfikacji złożonych cząsteczek.
- Zobacz wszystkie (77)
Powiązane protokoły
- Metody AOCS i AOAC do oznaczania składu kwasów tłuszczowych trans w żywności za pomocą chromatografii gazowej wymagają użycia wysoce polarnej cyjanosilikonowej kolumny kapilarnej, aby zapewnić najlepszą osiągalną rozdzielczość pików licznych izomerów geometrycznych (cis i trans) i pozycyjnych.
- Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.
- IFRA method introduces new CRMs for allergenic fragrances, analyzed by GC with ionic liquid capillary column for selectivity.
- Zobacz wszystkie (75)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]