Monitoring powietrza
Mikrobiologiczne monitorowanie powietrza to proces pobierania próbek i analizowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego w powietrzu. Jest to ważny krok w kontroli jakości producentów w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym i napojów. Jakość powietrza odgrywa kluczową rolę w środowiskach aseptycznych, pomieszczeniach czystych i obszarach produkcyjnych, gdzie mikroorganizmy w powietrzu stanowią potencjalne ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego surowców i produktów końcowych.
Aktywny monitoring mikrobiologiczny powietrza
Potrzeba skutecznego aktywnego monitorowania powietrza rośnie, ponieważ rosną przepisy i normy dotyczące produktów farmaceutycznych, spożywczych i napojów. W tych branżach jakość środowiska produkcyjnego jest bezpośrednio związana z jakością gotowych produktów. Aktywne monitorowanie powietrza określa liczbę żywych organizmów na metr sześcienny powietrza i jest częścią ciągłego rutynowego testowania podczas procesu produkcyjnego.
Mikrobiologiczne próbniki powietrza aktywnie wpływają na mikroorganizmy na powierzchni agaru pożywki hodowlanej, która jest następnie inkubowana, a wyniki są analizowane poprzez wyliczenie mikroorganizmów, które wyrosły na pożywce hodowlanej. Jeśli wynik testu jest pozytywny dla obecności zanieczyszczenia mikrobiologicznego w powietrzu, szczególnie w obszarach krytycznych, następuje test identyfikacyjny w celu określenia rodzaju mikroorganizmu.
Pasywny monitoring mikrobiologiczny powietrza
Pasywne pobieranie próbek powietrza jest ważnym uzupełnieniem aktywnych metod monitorowania powietrza. Metoda ta służy do pomiaru poziomów zanieczyszczeń, które spadły z powietrza na powierzchnie. Płytki sedymentacyjne (znane również jako płytki sedymentacyjne lub płytki sedymentacyjne) pozwalają na ciągłe, półilościowe oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego w powietrzu.
Płytki sedymentacyjne są umieszczane otwarcie w obszarze testowym na określony czas, umożliwiając mikroorganizmom opadanie z powietrza i wzrost na podłożu hodowlanym. Aby zwiększyć wzrost drobnoustrojów, płytkę z pożywką umieszcza się w inkubatorze, który zapewnia optymalne warunki wzrostu. Po upływie określonego czasu wyhodowane kultury są zliczane i w razie potrzeby identyfikowane za pomocą testu identyfikacyjnego.
Powiązane artykuły techniczne
- IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
- Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
- Discover the importance of data integrity in environmental monitoring. Learn how digital management systems can enhance compliance, safety, and efficiency in data handling.
- Zobacz wszystkie (4)
Znajdź więcej artykułów