Mikrosfery i nanocząstki polimerowe
Nowoczesne systemy dostarczania leków oparte na polimerowych nanocząstkach i mikrosferach oraz liposomach wykazały duży potencjał we wzmacnianiu efektów terapeutycznych leków. Biodegradowalne polimery o silnej biokompatybilności, takie jak poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) (PLGA), kwas polimlekowy (PLA) i polikaprolakton (PCL), są szeroko stosowane w opracowywaniu systemów dostarczania leków w postaci cząstek. Aktywne składniki farmaceutyczne (API), zarówno małe cząsteczki, jak i związki biologiczne, mogą być enkapsulowane w mikrosfery i nanocząsteczki lub dołączane do powierzchni cząsteczki w celu specyficznego dostarczania leków, takich jak przedłużone uwalnianie, ukierunkowane dostarczanie leków i ochrona API przed przedwczesną degradacją. Po podaniu biodegradowalnych nanocząstek i mikrocząstek obciążonych lekiem, biokompatybilny polimer ulega degradacji in vivo poprzez hydrolizę szkieletu estrowego do nietoksycznych produktów. Szybkość uwalniania leku można modulować, wybierając odpowiedni rodzaj polimeru i dostosowując proces enkapsulacji.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
- FAQs: Drug Delivery
Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące dostarczania leków. Zapoznaj się z ważnymi kwestiami dotyczącymi skuteczności enkapsulacji i pojemności ładunkowej.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
This handbook is a guide for surface modification and bioconjugation of inorganic nanomaterials with applications in diagnostics.
- Article: RAFT Polymerization Procedures
Polimeryzacja RAFT oferuje precyzyjną kontrolę, umożliwiając dostosowaną syntezę złożonych struktur polimerowych.
- Article: RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
Find reversible addition–fragmentation chain transfer(RAFT) polymerization process, classes of RAFT agents & applications.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
Controlled radical polymerization, which provides exquisite tuning of macromolecular size, structure, composition and architecture, with experimental convenience, has become one of the most indispensable tools for polymer chemists.
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
Dendrony w nanomateriałach - Znajdź cechy i zalety dendronów poliestrowych i produktów z polimerów hiperrozgałęzionych.
Mikrosfery i nanocząstki polimerowe Degradex®
Oferujemy zwykłe i fluorescencyjne mikrosfery i nanocząstki Degradex® na bazie PLGA i PCL. Zwykłe mikrosfery PLGA i nanocząstki PLGA mogą być stosowane w preparatach do dostarczania leków i RNA jako środki kontrolne lub do testowania kompatybilności systemu przed załadowaniem API do nośnika. Fluorescencyjne nanocząstki i mikrosfery mogą być wykorzystywane w wielu zastosowaniach obrazowania i diagnostyki, takich jak:
- wykrywanie zdarzeń wiązania lub wzmocnienie sygnału
- śledzenie przepływu
- śledzenie komórek
- badania nad fagocytozą
- mikroskopia fluorescencyjna
- badania nad odkrywaniem leków
- nośniki leków, w których API mogą być przyłączone do powierzchni cząstek i dostarczane
.Zarówno zwykłe, jak i fluorescencyjne cząsteczki mają powierzchnie sfunkcjonalizowane grupami karboksylowymi, które pozwalają na kowalencyjne przyłączenie białka, peptydy, przeciwciała, antygeny i małe cząsteczki.
Degradex® mikrosfery i nanocząstki z poli(kwasu mlekowego-co-glikolowego) (PLGA) i polikaprolaktonu są biodegradowalnymi i biokompatybilnymi cząstkami polimerowymi, które są dostępne w zakresie od 100 nm do 50 μm średnicy. Cząsteczki Degradex® mogą być wykorzystywane do potwierdzenia kompatybilności nośnika leku przed opracowaniem formulacji. Ponadto funkcjonalizacja powierzchni cząstek grupami karboksylowymi umożliwia wykorzystanie cząstek Degradex® do terapii celowanej i wydłużenia czasu krążenia.
Nasze fluorescencyjne cząsteczki poli(kwasu mlekowego-co-glikolowego) (PLGA) o długości fali wzbudzenia/emisji 460/500, 530/582, 644/665 i 780/820 nm umożliwiają łatwą wizualizację cząsteczek w zastosowaniach bioobrazowania i diagnostyki, w tym śledzenia komórek, badań fagocytozy, mikroskopii fluorescencyjnej i odkrywania leków. Oferujemy zielone, pomarańczowe, czerwone i bliskie podczerwieni fluorescencyjne cząsteczki PLGA w zakresie rozmiarów od 100 nm do 50 μm średnicy.