Merck
Strona głównaProduktyChemia analitycznaMateriały referencyjneStandardy aminokwasów, peptydów i białek
Standardy aminokwasów, peptydów i białek
Model molekularny 3D przedstawiający układ atomów w różnych kolorach reprezentujących różne pierwiastki: biały dla wodoru, czarny dla węgla, czerwony dla tlenu i niebieski dla azotu. Model ten jest powszechnie stosowany w chemii do przedstawienia struktury cząsteczki, ilustrując sposób, w jaki atomy są ze sobą połączone.
Materiały referencyjne aminokwasów, peptydów i białek mają kluczowe znaczenie dla różnych analiz, w tym proteomiki i badań żywności. Oferujemy specjalnie zaprojektowane wzorce i certyfikowane materiały referencyjne różnych ciężkich i lekkich peptydów, enzymów, nienaruszonych białek, aminokwasów i stabilnych analogów znakowanych izotopami. Nasze materiały referencyjne są kompatybilne z aplikacjami testowania spektrometrii mas w odkrywaniu biomarkerów, badaniach farmaceutycznych, testach klinicznych i diagnostycznych, proteomice odgórnej i oddolnej oraz uwierzytelnianiu żywności.
Przegląd sekcji
Powiązane zasoby
  • Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
    Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
  • Flyer: Food Allergen Protein Standards
    We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminokwasy
Nasza oferta aminokwasów obejmuje czyste certyfikowane materiały referencyjne (CRM) TraceCERT®. Nasze CRM są certyfikowane za pomocą ilościowego magnetycznego rezonansu jądrowego (qNMR) zgodnie z wytycznymi ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Oferujemy również certyfikowane roztwory materiałów referencyjnych i wzorce analityczne mieszanin aminokwasów.
Peptydy
Nasza oferta wzorców peptydów obejmuje wzorce analityczne kompatybilne z HPLC oraz wzorce fosfopeptydów MS PhosphoMix. Standardy fosfopeptydów są wykorzystywane do testowania mocnych i słabych stron próbek fosfopeptydów za pomocą analizy spektrometrycznej. Zawierają one syntetyczne fosfopeptydy, których sekwencja pochodzi z naturalnie występujących peptydów. Standardy MS PhosphoMix są dostępne w trzech typach; każdy z nich ma tę samą sekwencję aminokwasową, ale różne miejsca fosforylacji. Wszystkie wzorce MS PhosphoMix są dostępne w wersji o naturalnie występującej obfitości izotopowej (lekkiej) lub w wersji wzbogaconej stabilnym izotopem (ciężkiej).
Proteins
Oferujemy szeroką gamę białkowych materiałów referencyjnych. W ramach tego, nasze w pełni nienaruszone, Cerilliant® białkowe certyfikowane materiały referencyjne są używane jako standardy odniesienia w jakościowych i ilościowych aplikacjach LC-MS/MS do testów diagnostycznych, testów uwalniania farmaceutycznego i testów bezpieczeństwa żywności. Portfolio obejmuje również przeciwciała monoklonalne z USP i NIST do opracowywania metod biofarmaceutycznych i przydatności systemu. Oferujemy ponad 50 materiałów referencyjnych dla białek alergenów pokarmowych, w tym wzorce z InBio™ oraz certyfikowane materiały referencyjne Cerilliant. Ponadto firma InBio oferuje zestaw białek związanych z wirusem SARS-CoV-2. Ponadto oferujemy wzorce białek do chromatografii wykluczania.