Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 977,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide solution, 40 wt. % in H2O
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.405
pH
14 (100 °C)
solubility
water: soluble
density
0.99 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Disclaimer
Gentle warming and swirling should redissolve the solid
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 40 wt. % in H2O | description 1.0 M in methanol | description 53.5-56.5% in H2O | description ~40% in water, suitable for ion chromatography |
| concentration 40 wt. % in H2O | concentration 1.0 M in methanol | concentration 53.5-56.5% in H2O | concentration ~40% in water |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility water: soluble |
| pH 14 (100 °C) | pH - | pH - | pH 14 (100 °C) |
| refractive index n20/D 1.405 | refractive index n20/D 1.3775 | refractive index - | refractive index - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?