Metale i stopy o wysokiej czystości
Metale to czyste pojedyncze pierwiastki; stopy to mieszaniny dwóch lub więcej pierwiastków, z których co najmniej jeden jest metalem. Związki metali można łączyć w celu uzyskania heterogenicznego stopu o ulepszonych właściwościach, takich jak zwiększona wytrzymałość lub twardość, odporność na wysokie temperatury, dobra przewodność cieplna lub odporność na korozję chemiczną.
Oferujemy zróżnicowane portfolio metali o wysokiej czystości, dwu- i trójskładnikowych związków metali, stopów magnetycznych, tlenków metali, nanomateriałów i prekursory metaloorganiczne w różnych formach, składach, dyspersjach, rozmiarach i masach cząstek do wszystkich zastosowań badawczych i komercyjnych. Nasze rozwiązania opakowaniowe zostały zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi i użytkowania, nawet w zastosowaniach wrażliwych na tlen i wilgoć.
Czytaj więcej o
Oczyszczanie metali wysokiej jakości
Głównym celem naszego zakładu produkcyjnego w Urbana, Illinois, USA jest oczyszczanie substancji nieorganicznych i metali do różnych zastosowań zaawansowanych technologii. Nasze doświadczenie w oczyszczaniu metali pozwala na produkcję najczystszych metali ziem alkalicznych i metali ziem rzadkich, składających się z ponad 300 metali o wysokiej czystości 99,999% (5N) lub wyższej. Oferujemy również niestandardową produkcję stopów i innych materiałów zgodnie z wymaganiami dotyczącymi stopnia czystości, zawartości wody i monodyspersyjności.
Materiały perełkowe
Nasze metale i stopy perełkowe to unikalnie zaprojektowane proszki, które są przetwarzane na gładkie, kuliste cząstki o mniejszej powierzchni w porównaniu do tradycyjnych proszków. Te sypkie proszki są idealne do procesów w kontrolowanej atmosferze, zmniejszając absorpcję wody i minimalizując zbrylanie, pylenie i gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Materiały ziarniste zapewniają szereg korzyści w porównaniu z drobnymi proszkami, w tym zwiększoną gęstość upakowania w tyglu, a także niższą lotność w procesach wysokotemperaturowych w stanie stałym. Nasze kulki z metali i stopów mogą być dostarczane do wąskich komór na próbki poprzez ładowanie pneumatyczne, aby zapobiec osadzaniu się i zatykaniu związanemu z drobnym proszkiem.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Self-Propagating Reactions Induced by Mechanical Alloying
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
- Nanorurki tytanowe: Synteza i zastosowania
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.