Przejdź do
230189
Tetrabutylammonium hydroxide solution
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
1.0 M in methanol, solution
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl-1-butanaminium hydroxide, TBAH 40, Tetra-n-butylammonium hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
493,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
4 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
8 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.47
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3571228
Concentration:
1.0 M in methanol
Form:
liquid
493,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetrabutylammonium hydroxide solution, 1.0 M in methanol
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
1.0 M in methanol
refractive index
n20/D 1.3775
density
0.83 g/mL at 25 °C
functional group
amine
greener alternative category
SMILES string
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium hydroxide is a quaternary ammonium salt mainly used as a strong base and phase-transfer catalyst.
Tetrabutylammonium hydroxide solution serves as a phase-transfer catalyst in the transesterification of soybean oil.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is highly effcient and enhance catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Tetrabutylammonium hydroxide solution (1M in methanol) may be used as a base to synthesize ring methyl and methylene deuteriated porphyrins and metalloporphyrins. It may also be used as an initiator of graft polymerization between pivalolactone and poly(ethylene-co-vinyl acetate-co-methacrylic acid).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8688017878086863
description
1.0 M in methanol
description
technical, ~40% in H2O (~1.5 M)
description
40 wt. % in H2O
description
53.5-56.5% in H2O
concentration
1.0 M in methanol
concentration
~40% in H2O (~1.5 M)
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
53.5-56.5% in H2O
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3775
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.405
refractive index
-
density
0.83 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/cm3
density
0.99 g/mL at 25 °C
density
0.995 g/cm3
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?