Pochłaniacze i adsorbenty
Adsorbenty i absorbenty są niezbędne do zarządzania substancjami w cieczach i gazach. Adsorbenty, takie jak węgiel aktywny stosowany w oczyszczaniu powietrza i wody, przyciągają i zatrzymują cząsteczki na swojej powierzchni, podczas gdy absorbenty, takie jak wapno sodowane, przyciągają substancje do swojej wewnętrznej struktury, aby wchłonąć gazy lub ciecze. Oba typy są kluczowe w różnych procesach. Zapewniają czystość i integralność wyników eksperymentów, oczyszczają substancje, usuwają zanieczyszczenia i zachowują jakość rozpuszczalników i odczynników, ostatecznie zwiększając dokładność i wiarygodność wyników analitycznych.
Adsorbent z węgla aktywnego
Węgiel aktywowany, jako adsorbent, jest szeroko stosowany do adsorpcji, odbarwiania i oczyszczania gazów i cieczy, a także jako nośnik katalizatora, ze względu na dużą powierzchnię wewnętrzną. Nadaje się do różnych zastosowań, przy czym sproszkowany węgiel aktywny (PAC) oferuje łatwiejsze ładowanie, a granulowany węgiel aktywny (GAC) dobrze nadaje się do procesów o niskim oporze z udziałem gazów. Ta wszechstronna substancja, charakteryzująca się porowatą, gąbczastą strukturą o doskonałej zdolności adsorpcyjnej, jest niezbędna w przemyśle chemicznym, spożywczym i napojów oraz ochrony środowiska. Pozyskiwany z naturalnych materiałów, takich jak drewno sosnowe lub węgiel mineralny, węgiel aktywny jest zrównoważonym wyborem do różnych zastosowań.
Pochłaniacz CO2 z wapna sodowanego:
Wapno sodowane skutecznie pochłania CO2 z powietrza i gazów, oferując dużą wewnętrzną powierzchnię absorpcji i wydajność co najmniej 25%. Nadaje się zarówno do małych, jak i dużych systemów absorpcyjnych w laboratoriach i obiektach technicznych. Dodatkowo, niektóre produkty zawierają wapno sodowane ze wskaźnikiem, który zmienia kolor podczas absorpcji CO2, zapewniając skuteczne monitorowanie bez uwalniania CO2 z powrotem do środowiska.
Rurki pochłaniające wodę:
Rurki pochłaniające wodę są stosowane do utrzymywania odczynników lub rozpuszczalników w stanie suchym, szczególnie podczas procesów takich jak miareczkowanie Karla Fischera lub podczas pracy z rozpuszczalnikami z systemów wycofywania. Rurki te posiadają również wskaźnik w wypełnieniu, aby wyświetlić stopień wyczerpania.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Purification Perfection
Quality materials for absorption, adsorption & filtration