Chalkogenidy
Chalcogenidy to związki zawierające co najmniej jeden pierwiastkowy jon chalkogenowy i co najmniej jeden pierwiastek metaliczny. Zazwyczaj obejmują one siarczki, selenki i tellurki. Dostępne w postaci amorficznej, krystalicznej i nanokrystalicznej, chalkogenidy są znane ze swoich doskonałych właściwości elektronicznych, optycznych i półprzewodnikowych. Dodatkowe charakterystyczne cechy obejmują zdolność do zginania, samoorganizacji i fotościemniania. Niezależnie od tego, czy Twoje badania koncentrują się na czujnikach, optoelektronice, fotowoltaice czy zastosowaniach biomedycznych, oferujemy różne związki o niskiej i wysokiej czystości, aby optymalnie dopasować się do Twoich potrzeb.
Nasz zespół ds. badań i rozwoju nanomateriałów w dziedzinie nauk przyrodniczych koncentruje się na dostarczaniu materiałów w czołówce innowacji. Zgodnie z tym celem oferujemy różnorodne i ekskluzywne chalkogenidy, usługi skalowania i komercjalizacji oraz niestandardowe rozwiązania do różnych zastosowań.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Material Matters: Nanomaterials For Emerging Bioelectronics
Nano-bioelectronics represents an emerging multidisciplinary field that combines nanomaterials with biology and electronics.
- Material Matters: Carbon in Multiple Dimensions
Carbon-based nanomaterials possess extraordinary electrical, thermal, chemical, and mechanical properties that make them unique among nanomaterials.
- Material Matters: Next Generation Nanomaterials for Energy and Electronics
Sustainable energy generation and storage is a preeminent challenge for the 21st century.
- Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Funkcjonalne polimery RAFT do zastosowań biomedycznych
Polimeryzacja z odwracalną addycją i fragmentacją łańcucha (RAFT) szybko wysuwa się na pierwszy plan w konstrukcji nośników leków i genów.
- Polimersomy do dostarczania leków
Opracowanie leków ukierunkowanych na określone miejsca w ludzkim ciele pozostaje obecnie jednym z największych wyzwań w biomedycynie.
- Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Funkcjonalizowany PEI i jego rola w terapii genowej
Terapia genowa stała się jedną z najczęściej dyskutowanych technik w badaniach biomedycznych w ostatnich latach.
- Poli(2-oksazoliny): Wszechstronna platforma polimerowa dla biomedycyny
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
- Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.
- Nanoparticle Drug & Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Katayama discusses drug delivery systems exploiting the EPR effect, focusing on stimuli-responsive systems with novel materials.
Produkty
Chalkogenki i dichalkogenki metali przejściowych
Chalkogenki metali przejściowych to ultracienkie materiały o przestrajalnych właściwościach elektronicznych i optoelektronicznych, pośrednich przerwach wzbronionych i zwiększonej stabilności. Podczas gdy monochalkogenki metali przejściowych są półprzewodnikami typu MX, dichalkogenki są typu MX2 w którym M jest metalem przejściowym, a X jest atomem chalkogenu. Materiały te mają elektroniczne pasmo wzbronione, co czyni je użytecznymi w szerokim zakresie zastosowań w bateriach, ogniwach słonecznych, elastycznej elektronice, światłowodach, magazynowaniu energii i katalizie. Oferujemy grafenopodobne dichalkogenki metali przejściowych, takie jak dwusiarczek molibdenu (MoS2) i dwusiarczek wolframu (WS2), do wykorzystania w tranzystorach polowych i jednowarstwowych cienkich warstwach fotoluminescencyjnych.
Kropki kwantowe chalkogenidów
.Chalkogenidowe kropki kwantowe to nanocząstki półprzewodnikowe o doskonałych efektach ograniczenia kwantowego, stosunku powierzchni do objętości, rozpuszczalności, efektach krawędziowych, przestrajalnej fotoluminescencji i właściwościach fluorescencyjnych. Oferujemy wysokiej jakości kropki kwantowe z dwusiarczku molibdenu (MoS2) i dwusiarczku wolframu (WS2) o łatwej funkcjonalizacji i zwiększonej fotostabilności. Materiały te nadają nowy wymiar standardowym nanosieciom 2D, umożliwiając zastosowania w energetyce, bateriach i obrazowaniu.