Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) i QuEChERS
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest jedną z najpopularniejszych obecnie technik analitycznego przygotowania próbek. Jest ona przeznaczona do szybkiego i selektywnego przygotowywania próbek do późniejszej analizy chromatograficznej. W SPE jeden lub więcej analitów z ciekłej próbki jest izolowanych poprzez ekstrakcję, podział i/lub adsorpcję na stałej fazie stacjonarnej.
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą produktów, które obejmują pojedyncze wkłady, płytki 96-dołkowe, rurki QuEChERS (dyspersyjna SPE) oraz kolumienki i rurki ekstrakcyjne LiChrolut®. Każdy z nich jest zapakowany w inną fazę chemiczną, która może być przetwarzana za pomocą kolektora próżniowego i dedykowanych akcesoriów.
Przegląd sekcji
Kartridże SPE
Oferujemy zróżnicowaną gamę chemikaliów i kartridży SPE idealnych do wielu zastosowań, w tym farmaceutycznych, klinicznych, spożywczych i napojów, środowiskowych, petrochemicznych i rolniczych. Wybór chemii fazowej pozwala użytkownikom na sprawdzenie retencji i selektywności wymaganej do osiągnięcia celów przygotowania próbki.
Płytki SPE
Nasze płytki SPE pozwalają użytkownikom przetwarzać do 96 próbek jednocześnie w celu zwiększenia odtwarzalności i przepustowości, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych odzysków i zwiększonej czułości. Płytki 96-dołkowe zapewniają kompatybilność z pipetorami wielokanałowymi i automatyzacją oraz są dostępne z sorbentem krzemionkowym i adsorbentem polimerowym.
Q.span class="h2-lowercase">uEChERS
Metoda "QuEChERS" (dyspersyjna SPE, dSPE) stała się popularną techniką przygotowania próbek w obszarze analizy pestycydów wielopozostałościowych w żywności i produktach rolnych. Zaletą techniki QuEChERS jest wyższy odzysk, dokładne wyniki i wysoka przepustowość próbki.
Końcówki DPX® Tips
Końcówki DPX (Dispersive Pipette Extraction) zapewniają rozwiązanie w postaci końcówki do kompletnego przygotowania próbki, które można łatwo zautomatyzować w celu uzyskania ekstrakcji w ciągu kilku sekund. Materiał sorbentu HybridSPE® jest luźno zawarty w końcówce, w celu selektywnej retencji i usuwania endogennych zakłóceń fosfolipidowych z matryc biologicznych do analizy LC-MS lub LC-MS/MS.
Disks
Dyski SPE to porowate membrany z włókna szklanego osadzone zmodyfikowanymi cząstkami krzemionki, które zapewniają szybkie prędkości przepływu do przetwarzania dużych objętości próbek. Oferujemy dyski SPE, które umożliwiają szybką ekstrakcję zanieczyszczeń organicznych, dzięki czemu idealnie nadają się do serii EPA 500, w tym 525.1 i 508.1.
.
Kolumny i rurki ekstrakcyjne LiChrolut®
Kolumny i rurki ekstrakcyjne LiChrolut® wykorzystują silne, ale odwracalne interakcje między analitem a powierzchnią fazy stałej. Typowe interakcje obejmują oddziaływania hydrofobowe (siły Van-der-Waalsa), polarne (wiązanie wodorowe, siły dipol-dipol) lub jonowymienne i zapewniają niezawodną i ekonomiczną ekstrakcję na fazie stałej
.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Simplified LC-MS/MS Method for Glyphosate, AMPA, and Glufosinate in Oat-Based Cereals
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
- Article: Analysis of Drugs of Abuse in Urine After Cleanup with New Supel™ Swift HLB Solid Phase Extraction 96-well plates
Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel™ Swift HLB.
- Application Note: LC-MS Analysis of PFAS Compounds in EPA 533 after Supelclean™ ENVI-WAX™ SPE Cleanup
PFAS compounds are also commonly known as “forever chemicals” which means they do not break down in the environment like other chemicals. This persistence can result in the concentration of these compounds growing to levels that are unsafe for human exposure and negative health effects.
- Brochure: Solid Phase Extraction Products
Over the last twenty five years, SPE has become the most powerful technique available for rapid and selective sample preparation (prep) prior to analytical chromatography.
- Brochure: Supel™ QuE QuEChERS
In “QuEChERS” methodology, the use of loose extraction salts and cleanup sorbents in combination with shaking and centrifugation results in a Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe sample cleanup technique.
- Brochure: HybridSPE® Phospholipid Removal Technology for Biological Matrices
Phospholipids are present as a major component of all cell membranes. They are therefore present in all biological sample matrices including serum, plasma and whole blood and can be a problem in LC-MS analysis of small molecules because they often co-elute and ionize along with the analytes of interest.
- Flyer: Supel™ Swift HLB – DPX Tips
Supel™ Swift HLB SPE is a new, proprietary, and patent pending copolymer having both hydrophilic and lipophilic functional groups.
- Application Note: Simplified LC-MS/MS Method for Glyphosate, AMPA and Glyfosinate in Oat-based Cereals
A LC-MS/MS method with simple SPE interference removal for the determination of glyphosate, (aminomethyl)phosphonic acid (AMPA), and glufosinate in cereals is described.
- Selection Guide: Supel™ QuE for QuEChERS
The “QuEChERS” method has emerged as a sample prep technique popular for multi-residue pesticide analysis in food and agricultural products, and is formalized in the methods EN 15662 and AOAC 2007.01.
- Flyer: DPX HybridSPE® Tips
DPX stands for Dispersive Pipette Extraction, a patented technology that introduces the benefits of solid phase extraction into a revolutionary, easy-to-use pipette tip.
- Flyer: Supel™ Swift HLB SPE Cartridges
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric stationary phase for solid phase extraction prior to instrumental analysis. It has both hydrophilic and lipophilic functional groups for the extraction of a broad range of compounds from aqueous samples.