Charakterystyka i kontrola jakości mAbs
Klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności leków
Charakteryzacja i kontrola jakości przeciwciał monoklonalnych (mAbs) ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa. Techniki analityczne, takie jak HPLC i spektrometria mas, są niezbędne do oceny różnych właściwości, takich jak agregacja, ładunek warianty i modyfikacje potranslacyjne (PTM). Nasz szeroki wybór produktów wspiera szczegółową analizę i ocenę mAbs w celu utrzymania jakości i skuteczności.
Oznaczanie miana przeciwciał monoklonalnych
W charakterystyce i analizie przeciwciał monoklonalnych (mAbs) oznaczanie miana mierzy stężenie lub siłę działania mAbs w próbce, co jest ważne dla utrzymania skuteczności i bezpieczeństwa terapeutycznych mAbs.Chromatografia powinowactwa białka A jest potężnym narzędziem do selektywnego wychwytywania i oczyszczania mAbs w celu zapewnienia spójności i jakości produktu końcowego.
Nasze kolumny do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) zostały zaprojektowane do analizy białek w oznaczaniu miana mAbs. Kolumna HPLC WP 300 Protein A firmy Chromolith® została specjalnie zaprojektowana do monitorowania miana przeciwciał monoklonalnych i oznaczania wydajności z supernatantów hodowli komórkowych. Procedura ta optymalizuje miano przeciwciał monoklonalnych i określa idealny czas zbioru produktów przeciwciał monoklonalnych.
Nasze niezawodne bufory fazy ruchomej mogą być używane do przenoszenia próbki przez kolumnę HPLC w celu kontrolowania separacji i elucji mAbs i zanieczyszczeń podczas analizy. Wybierz z szerokiej gamy buforów klasy HPLC, aby złagodzić wahania pH w fazie ruchomej HPLC.
Używaj naszych najwyższej jakości rozpuszczalników w produkcji mAb, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń. Nasze rozpuszczalniki o wysokiej czystości przechodzą rygorystyczne procesy oczyszczania i są testowane pod kątem najwyższej jakości, aby zapewnić ich zgodność ze specyfikacjami.
Powiązane kategorie
Monitorowanie miana mAb i określanie wydajności z supernatantów hodowli komórkowej w celu idealnego zbioru.
Wybierz bufory klasy HPLC o odpowiedniej czystości, kompatybilności, rozpuszczalności i sile.
Używaj najwyższej jakości rozpuszczalników do produkcji mAb, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń.
Powiązane artykuły
- Chromolith® WidePore 300 HPLC Columns
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy
- Brochure: Race Through your Separations on Any System. Chromolith® Monolithic Silica HPLC Columns
Due to their revolutionary, monolithic technology, Chromolith® columns provide excellent and rapid separations with extremely high robustness and matrix tolerance compared to particulate columns.
- Brochure: Rapid and Robust Antibody Quantitation - Chromolith® WP 300 Protein A HPLC Columns
The Chromolith® WP 300 Protein A HPLC column is designed to monitor monoclonal antibody titer and yield determination from cell-culture supernatants. This analytical scale procedure helps to optimize the titer of monoclonal antibody for the optimal time for harvest of the monoclonal antibody products.
- Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultraczysty i czysty laboratoryjny system oczyszczania wody
Systemy wody laboratoryjnej Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 zapewniają stałą jakość wody typu 1 i typu 2, są intuicyjne w obsłudze i mogą wspierać cele laboratorium w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Powiązane seminaria internetowe
Nowy, zmodernizowany Milliflex® Rapid System 2.0, choć nadal oparty na tej samej sprawdzonej technologii bioluminescencji ATP oferującej przyzwyczajoną wydajność, został wyposażony w szereg nowych funkcji.
Odkryj prostą i wydajną metodę ilościowego oznaczania przeciwciał monoklonalnych i białek w surowicy ludzkiej i zwierzęcej.
Zapoznaj się z naszymi produktami i usługami