Metateza olefin
Jesteśmy zaangażowani w pomoc w osiąganiu nowych granic poprzez stale poszerzane, zawsze innowacyjne portfolio produktów do metatezy olefin. Zgodnie z tym celem nawiązaliśmy współpracę z Umicore PMC, aby zaoferować wyjątkową gamę katalizatorów metatezy olefin do syntezy chemicznej. Nasza wyłączna współpraca zapewnia nie tylko bezpośredni dostęp do technologii Grubbs Catalyst® firmy Umicore, ale także do ich wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju. Będziesz cieszyć się szybkimi, niezawodnymi dostawami od miligramowych do wielokilogramowych ilości, w najlepszej cenie, z prawami licencyjnymi Umicore. Co więcej, skorzystasz z dedykowanych wskazówek technicznych, wspieranych przez laureata Nagrody Nobla Roberta Grubbsa.
Produkty
Powiązane zasoby produktowe
Planowanie reakcji metatezy olefin i rozwiązywanie problemów
Przegląd katalizatorów rutenowych
Wybrane najlepsze praktyki metatezy
- Rozważ stężenie: Przeprowadzaj reakcje metatezy krzyżowej w stężeniu, a reakcje makrocyklizacji w rozcieńczeniu.
- Oust Oxygen: Odgazowanie reakcji gazem obojętnym przed dodaniem katalizatora Grubbsa może poprawić żywotność i wydajność katalizatora. Odgazowanie podczas reakcji ma dodatkową zaletę w postaci skutecznego usuwania etylenu z reakcji metatezy, w których jest on generowany.
- Wybór rozpuszczalnika: Rozważ rozpuszczalność i używaj rozpuszczalników niekoordynujących, jeśli to możliwe, takich jak cykloheksan, toluen lub dichlorometan.
- Aby uzyskać więcej sugestii dotyczących planowania reakcji metatezy i rozwiązywania problemów, zapoznaj się z Przewodnikiem po zastosowaniach metatezy
Łatwy dostęp do technologii Grubbs Catalyst®
Ciesz się niezrównanym dostępem do technologii Grubbs Catalyst® i doświadcz wielu korzyści płynących z naszego wyłącznego partnerstwa.
- Bezpieczny łańcuch dostaw katalizatorów metatezy od miligramowych do wielokilogramowych objętości
- Szybkie dostawy ilości badawczo-rozwojowych
- Dostęp do wiedzy technicznej, wspieranej przez laureata Nagrody Nobla Roberta Grubbsa
- Prawa licencyjne Umicore wliczone w cenę produktu