Podłoże do hodowli drobnoustrojów
Podłoże do hodowli drobnoustrojów jest mieszaniną substancji, które promują i wspierają wzrost i różnicowanie mikroorganizmów. Pożywki zawierają składniki odżywcze, źródła energii, czynniki stymulujące wzrost, minerały, metale, sole buforowe i środki żelujące (w przypadku pożywek stałych). Wyrafinowane formuły naszych pożywek zapewniają precyzyjne, odtwarzalne i powtarzalne wyniki testów mikrobiologicznych. Podłoża hodowlane są nadal złotym standardem w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i napojów do oznaczania liczby i wykrywania mikroorganizmów. Pożywki do hodowli drobnoustrojów mogą być przygotowywane w postaci płynnej (bulion), stałej (płytki agarowe) lub półstałej (wgłębniki). Stałe i półstałe pożywki zawierają środek zestalający, taki jak agar lub żelatyna.
Nasze portfolio obejmuje szeroką gamę odwodnionych pożywek w postaci proszku lub granulek. Nasza doskonała technologia granulacji zapewnia maksymalną wygodę, bezpieczeństwo i spełnia najwyższe standardy wydajności w branży. Gotowe do użycia pożywki są produkowane w znormalizowanych warunkach produkcyjnych i rozwiązują liczne problemy w laboratoriach mikrobiologicznych, w których często brakuje czasu, sprzętu i przeszkolonego personelu. Oferujemy gotowe do użycia 90- i 55-milimetrowe płytki agarowe, butelki z płynnymi pożywkami, probówki lub ampułki o pojemności 2 ml, buliony i płyny do płukania do zastosowań w badaniach mikrobiologicznych.
Podłoża hodowlane do badania obciążenia biologicznego
Badanie obciążenia biologicznego służy do określenia liczby żywych mikroorganizmów tlenowych w gotowych produktach lub surowcach, które nie zostały wysterylizowane. Oferujemy podłoża hodowlane przeznaczone dla wolno rosnących mikroorganizmów, takie jak R2A, kazeinowy agar sojowy, taki jak tryptyczny agar sojowy (TSA) i dekstroza Sabourauda (np. SDA) do testowania obciążenia biologicznego. Dostępne są specjalistyczne podłoża hodowlane do wykrywania określonych mikroorganizmów tlenowych. Standardowe płytki z pożywkami stałymi (90 mm), pożywki płynne w butelkach i probówkach do wzbogacania kultur oraz bufory NaCl-Pepton są również dostępne do testów obciążenia biologicznego.
Podłoża hodowlane do monitorowania środowiska
Monitorowanie powierzchni i personelu to krytyczne narzędzia do utrzymywania czystości w zakładach produkcyjnych i minimalizowania ryzyka zanieczyszczenia. Zapoznaj się z naszymi łatwymi w użyciu płytkami kontaktowymi, szkiełkami kontaktowymi i wymazówkami, które pomagają monitorować skuteczność tych środków.
Oferujemy podłoża hodowlane do aktywnego monitorowania powietrza, takie jak płytki osadowe i kontaktowe oraz paski agarowe, które są używane z odpowiednim systemem monitorowania powietrza. Szeroka gama formuł płytek osadowych umożliwia ciągłe pasywne monitorowanie w krytycznych punktach podczas produkcji. Dla krytycznych klas pomieszczeń czystych ze sterylną produkcją dostarczamy wymazówki ICR, potrójnie pakowane i napromieniowane promieniami gamma płytki kontaktowe i osadowe.
Nasze pożywki hodowlane zostały opracowane w ścisłej współpracy z użytkownikami i władzami, aby zapewnić, że są one dostosowane do potrzeb naszych klientów i zgodne z międzynarodowymi wytycznymi dla krytycznych i kontrolowanych środowisk, takich jak EU, cGMP, USP lub FDA Aseptic Guidance.
Podłoża hodowlane do testów wypełniania podłoża
Test "wypełniania podłoża" (znany również jako "symulacja procesu") jest krytycznym testem mikrobiologicznym przeprowadzanym w celu oceny wydajności aseptycznej procedury produkcyjnej poprzez zastąpienie produktu farmaceutycznego lub napoju sterylnym podłożem hodowlanym. Gotowe do użycia pożywki do prób wypełniania pożywkami w przemyśle farmaceutycznym obejmują Tryptic Soy Broth (TSB) i Vegetable Peptone Broth (VPB). Te płynne buliony są sterylne i dostarczane w workach o pojemności 10 litrów. Niestandardowe worki są dostępne na życzenie. Nasze granulowane pożywki hodowlane zostały starannie opracowane, aby zapewnić producentom farmaceutycznym możliwość przeprowadzania skutecznych prób napełniania pożywek przy minimalnym ryzyku. Podobnie jak w przypadku pożywek RTU, dostępne są standardowe TSB i TSB pochodzenia niezwierzęcego. Nasze granulowane pożywki są napromieniowywane i potrójnie pakowane, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo podczas przeprowadzania testów napełniania pożywkami. Do testów napełniania pożywkami do butelkowania napojów i instalacji do kruszenia lodu użyj naszej granulowanej pożywki Linden Grain.
Podłoża hodowlane do testów na obecność mykoplazmy
Zanieczyszczenie mykoplazmą jest powszechnym i powracającym problemem w wielu różnych systemach hodowli komórkowych. Mikroorganizmy te, należące do klasy Mollicutes, są stosunkowo małe (0,2 - 0,3 µm), nie mają ściany komórkowej i dlatego nie są podatne na penicylinę lub inne antybiotyki, które działają na tę strukturę. Pozwala im to na wzrost do wysokich mian w pożywkach hodowlanych bez wykazywania typowych objawów skażenia bakteryjnego, takich jak zmętnienie. Dlatego ważne jest, aby testować mykoplazmy na różnych etapach procesu produkcyjnego. Zapewniamy kompletne portfolio gotowych do użycia płynnych i stałych podłoży hodowlanych wymaganych do wykrywania mykoplazm zgodnie z Farmakopeą Europejską 6.1 (2.6.7.) i USP 35 (63).
Podłoża hodowlane do badania patogenów, organizmów psujących i organizmów wskaźnikowych
Mikroorganizmy w surowcach lub gotowych produktach spożywczych i napojach mogą powodować pogorszenie jakości produktu i choroby u konsumentów. Oferujemy szeroką gamę gotowych do użycia i odwodnionych pożywek do konwencjonalnych badań patogenów, organizmów powodujących psucie się żywności i organizmów wskaźnikowych. Pożywki do etapu wzbogacania mogą być dostępne na żądanie, za naciśnięciem jednego przycisku, dzięki rewolucyjnemu systemowi ReadyStream®, który przygotowuje i dozuje wstępnie podgrzane pożywki, kiedy i gdzie są potrzebne. Pożywka jest 10-krotnie skoncentrowana, co pozwala na dozowanie do 100 l pożywki z worka o pojemności 10 l.
Podłoża hodowlane do testów sterylności
Badanie sterylności jest kluczowym wymogiem GMP w zakresie badań mikrobiologicznych w celu potwierdzenia, że produkty są wolne od żywych mikroorganizmów. Testowanie sterylności ma kluczowe znaczenie dla wyrobów medycznych, farmaceutyków, preparatów, materiałów tkankowych i innych produktów, które twierdzą, że są sterylne lub wolne od żywych mikroorganizmów. Pożywki do testowania sterylności i płyny płuczące są kluczowymi składnikami produktów Steritest™. Zapewniają one najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Pożywka sojowo-kazeinowa (Trypticase Soy Broth) jest odpowiednia do hodowli zarówno grzybów, jak i bakterii tlenowych. Pożywka Fluid Thioglycollate Medium (FTM) jest przeznaczona głównie do wykrywania bakterii beztlenowych. Umożliwia jednak również wykrywanie bakterii tlenowych. Pożywka Clear Thioglycollate Medium ma takie same właściwości stymulujące wzrost jak standardowa FTM, a ta alternatywna formuła zapewnia dodatkową przejrzystość wizualną w porównaniu z FTM, która ma niewielkie zmętnienie lub zamglenie.
Suplementy i dodatki do pożywek
Wiele rodzajów pożywek wymaga suplementów lub dodatków, takich jak antybiotyki, glicerol lub Tergitol™, aby zapewnić optymalny wzrost mikroorganizmów. Przejrzyj nasze portfolio, aby znaleźć suplement odpowiadający Twoim potrzebom.
Powiązane zasoby
- Article: Comparison of Granulated and Powdered Dehydrated Media
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
- Article: Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.
- Brochure: Dehydrated Culture Media
From basic to prime NutriSelect® and GranuCult® dehydrated culture media – according to your microbial testing needs.
- Brochure: Convenient Culture Media Solutions
With the industry frequently facing new guidelines, staying upto-date with regulatory requirements becomes more and more challenging. The latest and most important change is the new EN ISO 11133:2014 – a quality standard for the preparation and quality control of culture media used for food and water testing.
- Brochure: Mycoplasma Ready to Use Culture Media for Biopharmaceuticals
The stakes are high: mycoplasma testing of cell cultures for vaccine or protein therapeutics production is pivotal because sterilizing them by autoclaving isn’t possible, and sterile filtration is difficult because of their small size.
- Data Sheet: Sterility Testing Media and Rinse Fluids
Easy to use with all Steritest™ devices. A non-coring, large diameter septum area is easy to pierce for operator safety and productivity.
- Data Sheet: ICRICRplus Contact and Settle Plates
We offer a broad range of ready-to-use culture media to detect a wide range of microorganisms. Supplementation of the media with neutralizers like lecithin, polysorbate 80, histidine and sodium thiosulfate facilitates the growth of organisms in the presence of anti-microbial components.
- Flyer: Culture Media and Certified Reference Materials acc. ISO 11133
- Flyer: Granulated and Ready-to-Use Culture Media for Secure Media Fill Trials
As a worldwide leading provider of industrial microbiology solutions, we address the needs of customers in industries where consumer safety is a major concern. Food manufacturing is particularly sensitive due to the potentially grave consequences that product contamination may have on the health of consumers.
- Flyer: Linden Grain Medium for Media Fill Simulations
When producing low-acid aseptic beverages, you want to be sure that your filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts or molds — not only because millions of product units may be lost. Contamination can result in considerable reprocessing, disposal and product-recall costs, as well as damage to brand reputation and consumer confidence.