Merck
Barwniki cytologiczne
Barwienie Papanicolaou próbki wydzieliny z pochwy wykazujące charakterystyczny zakres zabarwienia jądrowego i cytoplazmatycznego komórek złuszczających się
Cytologia to analiza złuszczonych komórek i komórek usuniętych z tkanek ludzkiego ciała, pozwalająca na szybką diagnozę wielu powszechnych chorób. Nasza gama gotowych do użycia, wysokiej jakości barwników cytologicznych i roztworów do barwienia pomoże uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki badań cytologicznych. Portfolio obejmuje roztwory Papanicolaou i roztwór barwiący Shorr do diagnostyki zaburzeń hormonalnych, odczynniki barwiące Giemsa, roztwory hematoksyliny, suche barwniki, w tym Gill's nr 1, 2 i 3, odczynniki barwiące i barwnik Pappenheima.
Czytaj więcej o
Barwniki Papanicolaou
Barwienie Papanicolaou jest szeroko stosowaną techniką barwienia w cytopatologii opracowaną przez dr George'a N. Papanicolaou. Oferujemy serię barwników i roztworów do barwienia papki w celu zróżnicowanego barwienia różnych składników komórek, umożliwiając krytyczne badanie jąder i składników cytoplazmatycznych. Typowe próbki cytologiczne obejmują komórki złuszczające z pochwy, szyjki macicy, gruczołu krokowego i innych wydzielin ustrojowych. Roztwory barwiące Papanicolaou są dostępne w wielu opcjach pakowania obejmujących zarówno metody ręczne, jak i zautomatyzowane. Roztwory do barwienia jądrowego obejmują szereg roztworów hematoksyliny i suchych barwników.
Roztwór do barwienia Shorr
Barwienie Shorr jest szybką, jednoodczynnikową metodą barwienia stosowaną wyłącznie w cytodiagnostyce hormonalnej. Ocenia charakterystyczne zmiany w nabłonku pochwy spowodowane działaniem hormonów pęcherzykowych i ciałka żółtego oraz określa etap cyklu rujowego poprzez badanie wymazów z pochwy.  Działanie hormonu folikulotropowego (FSH) i hormonu ciałka żółtego wpływa odpowiednio na wzrost liczby komórek eozynofilowych i cyjanofilowych. Nasze gotowe do użycia roztwory barwiące Shorr, zarejestrowane jako IVD i posiadające certyfikat CE, są odpowiednie zarówno do metod ręcznych, jak i automatycznych.
Cytocolor™ Rapid Staining Kit
.Standardowy barwnik cytologiczny Szczepanika ze zmodyfikowanymi roztworami (CYTOCOLOR™) jest używany głównie do wczesnego rozpoznawania ginekologicznych badań przesiewowych. W ciągu 3-4 minut barwniki te dostarczają wiarygodnych informacji na temat zmian komórkowych, statusu hormonalnego i flory pochwy w rozmazach ginekologicznych. W porównaniu do klasycznego barwienia Papanicolaou, zestaw CYTOCOLOR™ nie wymaga pomarańczowego barwnika; zarówno dojrzałe, jak i zrogowaciałe komórki wydają się różowe zamiast pomarańczowych.
Wszystkie nasze rozwiązania i zestawy nadają się do zastosowań w diagnostyce klinicznej i akredytacji laboratoriów.
Rapid Staining Kits & Solutions - Hemacolor®
Oferujemy szeroką gamę barwników Hemacolor® do próbek nieginekologicznych, obejmujących wszystko, od rozmazów krwi i szpiku kostnego po próbki cytologiczne, w tym mocz, plwocinę, FNAB, nasienie, wysięki i popłuczyny. Te zestawy i roztwory są zarejestrowane jako IVD i posiadają certyfikat CE do zastosowań diagnostycznych.
Nasze zestawy Hemacolor® umożliwiają skuteczną powtarzalność barwienia Pappenheima w zaledwie 30 sekund. Zestaw zawiera tabletki buforowe oraz 3 gotowe do użycia i wysoce stabilne roztwory (roztwór utrwalający, czerwony i niebieski). Wybór obejmuje również indywidualne roztwory barwiące Hemacolor®. Oferujemy barwnik Auto-Hemacolor® z certyfikatem CE i rejestracją IVD, przeznaczony do automatycznego barwienia rozmazów krwi i szpiku kostnego w połączeniu z barwiarkami szkiełek Hematek® (Siemens Healthcare Diagnostics) do zastosowań w diagnostyce i może być stosowany do 1000 barwień.
Auxiliaries for Cytology
Mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby bezpiecznie zbierać, utrwalać, przygotowywać i montować próbki cytologiczne.
  • Próbka: Systemy zbierania obejmują sterylne pojemniki, wymazówki i szpatułki
  • Utrwalanie: utrwalacz w sprayu M-Fix® dla optymalnego zapobiegania odwodnieniu, etanol, alkohol odczynnikowy i inne odczynniki utrwalające
  • Roztwór do różnicowania: zakwaszony roztwór alkoholu do różnicowania regresywnych plam hematoksylinowych
  • Dehydration & Clearing: Etanol, 2-propanol, ksylen, substytuty ksylenu, w tym niezawierający ksylenu Neo-Clear™
  • Montaż: bezwodne podłoże montażowe Neo-Mount™ niezawierające ksylenu; DPX nowe niewodne podłoże montażowe niezawierające DBP do preparatów trwałych; M-Glas® płynne szkiełko nakrywkowe zastępujące szklane szkiełka nakrywkowe, Entellan® środek do szybkiego montażu preparatów trwałych, Krystalon™ środek do montażu na bazie toulenu
  • Obrazowanie: Olejki immersyjne do mikroskopii w dużym powiększeniu