Przejdź do
00612
Water
suitable for ion chromatography
Water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
304,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
18.02
UNSPSC Code:
12191602
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
304,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
impurities
≤10 μg/kg acetate, ≤10 μg/kg formiate, ≤10 μg/kg glycolate, ≤10 μg/kg oxalate
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
conductivity
≤2 μS/cm
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
anion traces
bromate (BrO3-): ≤1 μg/kg, bromide (Br-): ≤1 μg/kg, chlorate (ClO3-): ≤1 μg/kg, chloride (Cl-): ≤1 μg/kg, chlorite (ClO2-): ≤1 μg/kg, fluoride (F-): ≤1 μg/kg, iodide (I-): ≤1 μg/kg, nitrate (NO3-): ≤1 μg/kg, nitrite (NO2-): ≤1 μg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 μg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 μg/kg
SMILES string
O
cation traces
Al: ≤0.005 mg/kg, Ba: ≤0.005 mg/kg, Bi: ≤0.005 mg/kg, Ca: ≤0.01 mg/kg, Cd: ≤0.005 mg/kg, Co: ≤0.005 mg/kg, Cr: ≤0.005 mg/kg, Cu: ≤0.005 mg/kg, Fe: ≤0.005 mg/kg, K: ≤0.01 mg/kg, Li: ≤0.005 mg/kg, Mg: ≤0.005 mg/kg, Mn: ≤0.005 mg/kg, Mo: ≤0.005 mg/kg, NH4+: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤0.01 mg/kg, Ni: ≤0.005 mg/kg, Pb: ≤0.005 mg/kg, Sr: ≤0.005 mg/kg, Zn: ≤0.005 mg/kg
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Water is of high purity and is used especially for the needs of ion chromatography (IC). It is suitable for trace analysis of anions, cations and some organics, which are usually analyzed by ion chromatography (IC).
Application
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Metrohm IC application note AN-Q-008:Trace monitoring in distilled water using ion chromatography.
Metrohm IC application note AN-C-159:Cation traces on the Metrosep C 4 - 250/2.0 column after Inline Preconcentration with matrix elimination.
Metrohm IC application note AN-S-304:Variable Inline Preconcentration including Matrix Elimination for trace anion analysis (MiPCT-ME).
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2707331.026991.00577
Water suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Water
Water for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Water
Water for headspace gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.00577
Water
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC-HS: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
conductivity
≤2 μS/cm
conductivity
-
conductivity
-
conductivity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Water
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Explore key tests in ion chromatography qualification using a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit with six certified bromide standards for IC performance checks.
Learn more about Bioethanol as a renewable, alternative fuel traditionally produced by the yeast fermentation of sugar.
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Mary A Rodgers et al.
The Journal of experimental medicine, 211(7), 1333-1347 (2014-06-25)
Linear ubiquitination is a newly discovered posttranslational modification that is currently restricted to a small number of known protein substrates. The linear ubiquitination assembly complex (LUBAC), consisting of HOIL-1L, HOIP, and Sharpin, has been reported to activate NF-κB-mediated transcription in
Yasushi Itoh et al.
PLoS pathogens, 10(6), e1004192-e1004192 (2014-06-20)
Highly pathogenic avian influenza (HPAI) viruses of the H5N1 subtype often cause severe pneumonia and multiple organ failure in humans, with reported case fatality rates of more than 60%. To develop a clinical antibody therapy, we generated a human-mouse chimeric
M Lieveld et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(6), 703-713 (2014-10-12)
Giant cell tumor of bone (GCTB) displays worrisome clinical features such as local recurrence and occasionally metastatic disease which are unpredictable by morphology. Additional routinely usable biomarkers do not exist. Gene expression profiles of six clinically defined groups of GCTB
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Y000194504061835123209
158631-5G04061835158140
1003100-50MG04061838662927
PHR1149-1G04061835564521
841480025004022536999272
841480005004022536640365
444800-100MG04055977186147
158631-25G04061835158133
00612-5L04061838604217
00612-2.5L04061838604125
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review