Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 323,00 zł |
Informacje o tej pozycji
323,00 zł
Quality Segment
form
liquid
concentration
0.1 M Na2CO3 in water
technique(s)
ion chromatography: suitable
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
Metrohm IC application note AN-S-344::Anions in "Electronic grade" nitric acid on a high-capacity column.
Metrohm IC application note AN-S-343:Heat-stablesalts in an MDEA scrubber solution
Metrohm IC application note AN-S-328:Sulfate in addition to chromate in bright chrome baths.
Metrohm IC application note AN-S-310:Short-chainorganic acid anions in addition to standard anions applying a Dose-in Gradient and MiPuT.
Metrohm IC application note AN-S-305:Determination of chlorate, thiosulfate, thiocyanate, and perchlorate in the presence of standard anions using a Dose-in Gradient.
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| concentration 0.1 M Na2CO3 in water | concentration 72 mM Na2CO3 in H2O | concentration 0.05 M Na2CO3 (0.1 N) | concentration 0.05 M |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate concentrate
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 56169-1L | 04061837811142 |