Produkcja peptydów na zamówienie
Syntetyczne peptydy na zamówienie są ważnymi narzędziami w odkrywaniu leków i badaniach proteomicznych. Nasza oferta niestandardowych usług syntezy peptydów wspiera naukowców w zastosowaniach wymagających wysokiej jakości niestandardowych peptydów i macierzy. Oprócz korzystania z najnowocześniejszych technologii, konkurencyjnych cen i ciągłych inwestycji w operacje na całym świecie, oferujemy również:
- Głęboka wiedza naukowa i ponad 30-letnie doświadczenie w tej dziedzinie - spełniamy specyfikacje klientów, bez względu na to, jak skomplikowane.
- Wybitna obsługa klienta i wsparcie techniczne - naszym klientom zapewniamy najlepszą w swojej klasie obsługę i wsparcie.
- Nasze zaangażowanie w jakość dla gwarantowanej wydajności produktu - Jest to wynik naszych najnowocześniejszych instrumentów analitycznych, w połączeniu z solidnym systemem zarządzania jakością.
Niestandardowa synteza peptydów
Zapraszamy do skorzystania z naszej specjalistycznej wiedzy na temat zaawansowanego projektowania peptydów, metod syntezy i obsługi. Oferujemy kompleksowe portfolio usług wspierających naukowców.
Wytyczne dotyczące wyboru czystości niestandardowych peptydów w oparciu o ich zamierzone zastosowanie
Proszę wybrać żądaną czystość (≦) z poniższych opcji. Oferujemy również gwarancje czystości za pomocą HPLC, aby zaspokoić różne potrzeby badawcze w zakresie innych czystości i skal syntezy. Prosimy o kontakt w sprawie czystości immunologicznej (Crude), 70%≦, 80%≦, 90%≦ i 95%
Metody rozpuszczania i przechowywania peptydów
Metody przechowywania
- Peptydy są dostarczane w stanie liofilizowanym (liofilizowanym). Po otrzymaniu peptydów należy je przechowywać w ciemnym miejscu w temperaturze 2-8 ℃ lub niższej.
- Liofilizowane peptydy są stabilne w temperaturze pokojowej przez kilka dni do tygodni, ale jeśli planujesz przechowywać je przez dłuższy czas, zalecamy przechowywanie ich w temperaturze -20 ℃ lub niższej.
- Wilgotność może pogorszyć stabilność peptydów. W przypadku stosowania peptydów przechowywanych w zamrażarce, przed użyciem należy upewnić się, że powróciły one do temperatury pokojowej.
Metody rozpuszczania
- Nie ma uniwersalnego rozpuszczalnika, który może rozpuścić wszystkie liofilizowane peptydy, ale musi być kompatybilny z testem biologicznym.
- Może być konieczne wypróbowanie wielu rozpuszczalników w celu znalezienia odpowiedniego rozpuszczalnika. Aby wybrać najbardziej odpowiedni rozpuszczalnik dla peptydów, może być konieczne przeprowadzenie kilku prób i błędów.
- Pierwszy wybrany rozpuszczalnik może nie działać, więc dobrze jest najpierw wypróbować rozpuszczalniki, które można łatwo usunąć przez liofilizację. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzić testy rozpuszczalności z niewielką ilością peptydu przed rozpuszczeniem całego peptydu.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Article: Peptide Quick Tips
Helpful guidelines for proper storage and resuspension of your peptide for optimal performance in your assay.
- Article: Handling and Storage Protocol for Synthetic Peptides
Solvent choice is crucial for synthetic peptide handling, with guidelines provided for proper dissolution.
- Article: Designing Peptides
Consider sequence length, solubility, and stability when designing peptides for custom synthesis.