Merck
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Obraz wydaje się przedstawiać środowisko medyczne lub laboratoryjne z różnymi elementami wyposażenia, które mogą być wykorzystywane do badań lub leczenia.
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie są ostatnimi etapami procesu produkcyjnego i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia sterylności produktu i bezpieczeństwa leków dla pacjentów. Nasze systemy jednorazowego użytku Mobius® mogą być zaprojektowane tak, aby zawierały pojedyncze lub nadmiarowe filtry sterylizujące i oferują producentom szybkość, elastyczność i zwiększoną wydajność. 
Filtry do filtracji aseptycznej
Filtry gazowe mają kluczowe znaczenie dla utrzymania granicy między środowiskiem a aseptyczną ścieżką płynu. Filtry zawierające naszą hydrofobową membranę Millipore Express® SPG (Sterile, Phobic Gamma) klasy sterylizacyjnej są preferowanym wyborem do filtracji gazów i odpowietrzania w zastosowaniach jednorazowych.
Filtry barierowe Millipak® zawierają zarówno hydrofilowe, jak i hydrofobowe membrany Durapore®, umożliwiające przepływ zarówno cieczy, jak i gazów. Filtry te upraszczają PUPSIT poprzez utrzymanie sterylności systemu przy jednoczesnym usunięciu ograniczeń worka do płukania lub puszki.
Do sterylnej filtracji cieczy wodnych, filtry zawierające nasze sprawdzone Membrany z polifluorku winylidenu (PVDF) firmy Durapore® oferują niski poziom wiązania białek i doskonałą wytrzymałość. W przypadku niektórych procesów lepszym rozwiązaniem mogą być nasze sprawdzone filtry membranowe z polieterosulfonu (PES) Millipore Express®.
Nasze filtry membranowe są dostępne w wielu formatach i są w pełni skalowalne od narzędzi na małą skalę do produkcji pilotażowej i produkcyjnej. Filtry kapsułowe są kompatybilne z autoklawem lub promieniowaniem gamma i są również dostępne w wersji wstępnie sterylizowanej dla maksymalnej elastyczności.
Jednorazowe zespoły napełniające do procesów wykańczania napełniania
Nasze jednorazowe zespoły napełniające są projektowane na zamówienie w celu integracji z różnymi markami izolatorów lub maszyn do napełniania RABS. Nasi eksperci Mobius® współpracują z klientem i dostawcą maszyny, aby upewnić się, że system został zaprojektowany zgodnie z potrzebami klienta i spełnia oczekiwania prawne. Nasze zróżnicowane portfolio komponentów jednorazowego użytku można łatwo zintegrować z systemem napełniania:
  • sterylne złącza
  • worki z nagłówkiem 2D o pojemności do 50 l
  • rurki do pomp dozujących
  • formowane rozdzielacze TC
  • worki Beta
  • Jednorazowe igły do napełniania
Wynikiem jest jednorazowy system końcowego napełniania, który jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka, wyposażony w modułowe, w pełni zoptymalizowane zespoły. Systemy te są replikowalne, skalowalne i upraszczają transfer technologii w wielu lokalizacjach.
Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania pomocy w zaprojektowaniu niestandardowego zespołu końcowej filtracji i napełniania.
Zgodność z przepisami
Uzupełniając nasze portfolio produktów, program Emprove® konsoliduje kompleksowe dane testowe specyficzne dla produktu, deklaracje jakości i informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie, aby uprościć potrzeby w zakresie zgodności.