Badanie wody pitnej
Czysta woda jest niezbędna do picia, a także do wykorzystania w produkcji żywności i napojów. Tylko 3% wody na świecie to woda słodka, ale jej źródła mogą zawierać zanieczyszczenia chemiczne, takie jak kwas perfluorooktanowy (PFAS) i arsen, a także zanieczyszczenia mikrobiologiczne i patogeny. Nawet po procesie uzdatniania, pozostałości chemikaliów i zanieczyszczeń w wodzie pitnej mogą przekraczać bezpieczne i zgodne z prawem poziomy. Gminy, prywatne stacje uzdatniania wody oraz zakłady produkujące żywność i napoje muszą regularnie testować swoje źródła wody, aby upewnić się, że poziomy zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych są utrzymywane na poziomie lub poniżej poziomów zgodności określonych przez agencje regulacyjne. Przewiduje się, że wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie, zapotrzebowanie na słodką wodę wzrośnie o 40% do 2030 roku1, Wraz ze wzrostem popytu, utrzymanie wydajności i dokładności w testowaniu wody będzie stanowić ciągłe wyzwanie.
Powiązane artykuły techniczne
- Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
- Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
- The Safe Drinking Water Act regulates finished drinking water, raw water sources, and distribution to ensure water safety.
- Guideline to calculate your working tolerance - Certified Standard Solutions (CRM)
- Niniejsza nota aplikacyjna opisuje szybki i skuteczny rozdział wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z listy UE 15 + 1 przy użyciu kolumny Ascentis® Express PAH HPLC.
- Zobacz wszystkie (28)
Powiązane protokoły
- Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
- Firma Supelco opracowała kompleksową procedurę przygotowania i analizy próbek do oznaczania BPA w wodzie pitnej.
- Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała w 2017 r. poprawione normy EN ISO 21528-1 i EN ISO 21528-2.
- Nowa norma EN ISO 22964:2017 określa horyzontalną metodę wykrywania bakterii Cronobacter spp. w żywności, paszy dla zwierząt i próbkach środowiskowych.
- Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
- Zobacz wszystkie (14)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Analiza chemiczna w badaniu wody pitnej
Każda branża, która produkuje, wykorzystuje lub przetwarza wodę pitną, musi przestrzegać krajowych przepisów i przeprowadzać regularne testy, aby upewnić się, że woda pitna jest wolna od zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych. Typowe zanieczyszczenia chemiczne obejmują aluminium, amon, bromian, żelazo, mangan, chlorek, azotan, azotyn, siarczan, chrom i inne metale.
Dodatkowe testy są przeprowadzane, gdy mogą być obecne pewne przemysłowe zanieczyszczenia środowiska. Lotne związki organiczne (LZO) są często wykorzystywane podczas produkcji, w tym produkcji produktów ropopochodnych, klejów, farmaceutyków, farb lub czynników chłodniczych. LZO są również stosowane jako dodatki do benzyny, rozpuszczalniki, płyny hydrauliczne i środki do czyszczenia na sucho. Zanieczyszczenie LZO stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, ponieważ wiele z nich jest toksycznych i znanych lub podejrzewanych o działanie rakotwórcze.
Analiza mikrobiologiczna w badaniach wody pitnej
Zasoby świeżej wody mogą być również źródłem patogenów, co prowadzi do rozprzestrzeniania się i przenoszenia chorób bez kontroli mikrobiologicznej. Badanie wody pod kątem wszystkich patogenów jest kosztowne i czasochłonne, dlatego organizmy wskaźnikowe są wykorzystywane jako testy do wykrywania kału i innych zanieczyszczeń. Bakterie z grupy coli, Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae są zwykle używane do testowania zanieczyszczenia kałem.
Badania mikrobiologiczne komercyjnych napojów i produktów wodnych są niezbędne, aby zapewnić, że są one bezpieczne do picia, ale także aby zapobiec ich zepsuciu. Bakterie, drożdże, pleśnie i patogeny występujące w surowcach lub podczas procesu produkcyjnego mogą obniżyć jakość i bezpieczeństwo gotowych produktów. Zarówno miejskie, jak i komercyjne źródła wody są często testowane w celu spełnienia wymogów prawnych.
Testowanie pozostałości środków dezynfekujących w wodzie pitnej
Dezynfekcja wody pitnej zmniejsza ryzyko infekcji chorobotwórczych, ale proces ten może pozostawić pozostałości i produkty uboczne dezynfekcji (DBP), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ponadto zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne mogą być naturalnie obecne w naszych źródłach wody. Identyfikacja zanieczyszczeń i DBP ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej konsumpcji.
Metody badania wody pitnej
Ponieważ zanieczyszczona woda jest szkodliwa dla ludzi i środowiska, agencje regulacyjne, takie jak U. S. Environmental Protection Agency (USEPA), są zobowiązane do przeprowadzania badań wody pitnej.Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (USEPA), wymagają stosowania oficjalnych znormalizowanych metod (np, ISO, EPA, AOAC) do badania wody pitnej i ścieków. Techniki te obejmują testy ilościowe, chromatografię, spektrofotometrię, reflektometrię, pomiary parametrów fizycznych (np. punkt zmętnienia, kolor, twardość, pH, zapach) oraz testy patogenów (molekularne lub oparte na kulturach komórkowych). Te testy kontroli jakości są wykonywane zarówno u źródła wejściowego, po etapach filtracji w procesie, takich jak flokulacja i klarowanie, a także na wyjściach po filtracji, w tym pobieranie próbek z kranu.