Żywice do chromatografii jonowymiennej
Chromatografia jonowymienna (IEX) jest powszechnie stosowaną metodą oczyszczania, która oddziela cząsteczkę docelową od innych zanieczyszczeń na podstawie ładunku powierzchniowego netto. Nasze portfolio żywic anionowymiennych (AEX) i kationowymiennych (CEX), wraz z naszymi multimodalnymi żywicami chromatograficznymi, oferuje skuteczne rozwiązania w zakresie oczyszczania mAbs, szczepionek, plazmidowego DNA, osocza i innych modalności.
Produkty do chromatografii firmy IEX
Nasze sprawdzone w branży żywice Eshmuno® oferują wydajność oczyszczania, co przekłada się na poprawę ekonomii procesu. i Fractogel® oferują skuteczność oczyszczania i wysoką wydajność, co przekłada się na lepszą ekonomikę procesu. Znany format kolumny można łatwo skalować od produkcji laboratoryjnej do produkcji na dużą skalę.
Produkty
Żywice chromatograficzne Eshmuno® IEX
Żywice te są idealne do wydajnego oczyszczania i zawierają naszą sprawdzoną technologię ligandów mackowych w połączeniu ze sztywnymi kulkami bazowymi. Działają przy dużych prędkościach przepływu i utrzymują wysoką zdolność wiązania, poprawiając produktywność poprzez redukcję czasu i kosztów produkcji.
Żywica mieszana Eshmuno® CMX zapewnia wysoką selektywność w oczyszczaniu mAb, białek fuzyjnych i ADC, a także separację zanieczyszczeń o niskiej masie cząsteczkowej i HCP.
Żywica Eshmuno® CP-FT skutecznie usuwa agregaty mAb w trybie przepływowym, co skutkuje 10-krotnie wyższą wydajnością ładowania w porównaniu z tradycyjną chromatografią CEX typu bind/elute. Umożliwia to intensyfikację procesu przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu oczyszczania mAb.
Żywica Eshmuno® CPS oferuje wysoką dynamiczną zdolność wiązania i wydajność separacji rekombinowanych białek w strumieniach zasilających o podwyższonym stężeniu soli. Umożliwia to bezpośrednie ładowanie strumieni zasilających o wysokiej przewodności (przewodność ≥10 mS/cm), zmniejszając potrzebę rozcieńczania.
Żywica Eshmuno® CPX oddziela monomery mAb od agregatów i innych zanieczyszczeń, nawet przy wysokim obciążeniu. Zapewnia wyjątkową wydajność oczyszczania półproduktów procesowych w wysokiej rozdzielczości.
Żywica Eshmuno® HCX zapewnia szybkie, wydajne, bezpośrednie wychwytywanie białek, zapewniając wyjątkową wydajność w typowych zastosowaniach wymiany jonowej i przepływu przy wyższych poziomach soli.
Eshmuno® S to silna żywica CEX do bezpośredniego wychwytywania rekombinowanych białek i szybkiego, wydajnego oczyszczania mAb po wychwyceniu białka A.
Eshmuno® Q jest silną żywicą anionową, oferującą doskonałe usuwanie zanieczyszczeń w typowych zastosowaniach przepływowych wymiany anionowej.
Żywice chromatograficzne Fractogel® EMD IEX
Wszystkie żywice chromatograficzne Fractogel® EMD zapewniają wysoką selektywność w połączeniu ze stałą stabilnością ciśnienia, umożliwiając bardzo wysoką przepustowość i doskonałą wydajność. Wysoka zdolność wiązania żywicy, nawet przy wysokich prędkościach przepływu, oszczędza cenny czas i poprawia ekonomikę procesu. Żywice Fractogel® są oferowane w różnych rozmiarach kulek z wieloma grupami funkcyjnymi, aby spełnić szereg potrzeb w zakresie oczyszczania:
Fractogel® silne wymieniacze anionowe
- Fractogel® EMD TMAE (S) Resin
- Fractogel® EMD TMAE (M) Resin
- Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) Resin
- Fractogel® EMD TMAE Medcap (M) Resin
.Fractogel® słabe wymieniacze anionowe
Fractogel® silne wymieniacze kationowe
Fractogel® słabe wymieniacze kationowe
Wsparcie dla kwalifikacji, oceny ryzyka i optymalizacji procesów
Uzupełniając nasze portfolio produktów, program Emprove® zapewnia trzy rodzaje dokumentacji wspierające różne etapy rozwoju i operacji produkcyjnych, takie jak kwalifikacja, ocena ryzyka i optymalizacja procesów. Dokumentacja konsoliduje kompleksowe dane testowe specyficzne dla produktu, deklaracje jakości i informacje regulacyjne w łatwo dostępnym formacie, aby uprościć potrzeby w zakresie zgodności.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Biochromatography Portfolio
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Chromatography Purification Selection
Protein A Affinity Chromatography Options
- Eshmuno® CMX Resin
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins
- Eshmuno® CP‑FT Resin
A cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
- Eshmuno® CPS
High capacity and salt tolerance for recombinant protein purification
- Eshmuno® CPX
Efficient impurity removal and strong binding capacity at high flow rates
- Eshmuno® HCX Media
New, high salt-tolerant multi-mode chromatography resin
- Eshmuno® S Resin for Superior Downstream mAB Purification
For superior downstream mAB purification
- Eshmuno® Q Resin for Efficient AEX Chromatography
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange (AEX) resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix
- Fractogel® Chromatography Resin
Fractogel® resins consist of synthetic methacrylate based polymeric beads providing excellent pressure stability resulting in high flow rates
- Robocolumn® and Minichrom Chromatography Columns
Small-scale prepacked chromatography columns for rapid process development, method optimization, parameter screening and sample preparation
- Animation: Separation of Low or Too High DAR Antibody Drug Conjugate Species
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins.
- mAbsizer™ Calculator
The mAbsizer™ Calculator estimates the quantity of MilliporeSigma products required to express, purify, and formulate a mAb effectively.
- Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Manufacturers strive toward cost-effective purification of target molecules and a high level of confidence that their biologics are safe and not compromised by the presence of endogenous retrovirus-like particles or adventitious viruses.
- Bioprocessing Technology Trends of RNA-based Therapeutics and Vaccines
This article reviews the current dynamics in the RNA therapeutics/vaccines market as well as differences between small-interfering RNA (siRNA), RNA interference (RNAi), microRNA (miRNA), and messenger RNA (MRNA).
- RNA-Based Therapeutics and Vaccines
New Technologies Are Emerging to Overcome Challenges Associated with Toxicity and Drug Delivery.
- ADC Separation Using a Mixed Mode Cation Exchange Chromatography Step in a mAb Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of antibody drug conjugate separation using a mixed mode cation exchange chromatography step.
- Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
The bioprocessing industry is interested in Next Generation Processes with higher flexibility, lower costs, and higher product quality.
- Eshmuno® CMX Application Note on Glycovariant Separation Including for COVID-19
The aim of this technical note is to provide a description of the capture and subsequent purification of glycoproteins.
- Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of a CEX chromatography step in a mAb process.