Merck
Normy fitochemiczne
Ten obraz składa się z kilku kawałków imbiru i 4 małych butelek z czerwoną nakrętką zawierających jakąś substancję chemiczną.
Nasza oferta materiałów referencyjnych obejmuje ponad 2000 wyizolowanych składników roślinnych, które mogą być głównymi składnikami, powszechnymi markerami lub toksycznymi składnikami powszechnie stosowanych roślin leczniczych. Portfolio obejmuje klasy związków naturalnych, takie jak alkaloidy (w tym szeroki zakres alkaloidy pirolizydynowe), izoprenoidy (terpeny), flawonoidy, fenylopropany, chinony, tanniny, oraz glukozynolany.
Niżej znajduje się selektywna lista niektórych popularnych roślin leczniczych i suplementów ziołowych według rodzaju rośliny. Linki prowadzą do odpowiednich list chemicznych wzorców markerów, botanicznych materiałów referencyjnych, ekstraktów materiałów referencyjnych lub certyfikowanych mieszanek materiałów referencyjnych odpowiednich roślin.
Przegląd sekcji
Powiązane zasoby dotyczące produktów
CERTIFIED REFERENCE MATERIALS
Phytochemical Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) są produkowane zgodnie z akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034 i są identyfikowalne z SI. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o akredytacji i identyfikowalności.
Nasze neat CRM fitochemikaliów obejmuje produkty pod marka TraceCERT® jak również podstawowe standardy farmaceutyczne, które oprócz zgodności z normą ISO 17034 są również identyfikowalne z różnymi normami kompendialnymi farmakopei, takimi jak USP, EP lub BP.
Ponadto oferujemy wieloskładnikowe roztwory certyfikowanych materiałów referencyjnych (CRM) szeroko stosowanych roślin leczniczych, takich jak ginseng, ginkgo, ginger, kawa, ashwagandha, echinacea, silybum i zielona herbata, ukierunkowane na wygodę i efektywność kosztową. Te rozwiązania CRM zawierają składniki odpowiednich roślin.
Oferujemy również Mieszanki CRM terpenów, odpowiednie do testowania konopi indyjskich.
PHYTOLAB HERBAL REFERENCE STANDARDS
PhytoLab jest światowej sławy producentem szeroko udokumentowanych ziołowych standardów referencyjnych. Jako partner PhytoLab dostarczamy ponad 1400 ich standardów referencyjnych. Produkty Phytolab zawierają szczegółową dokumentację produktu w celu potwierdzenia jego tożsamości i przypisanej czystości. Produkty mają dokładną wagę wydrukowaną na etykiecie wewnętrznej fiolki, co umożliwia ich bezpośrednie rozpuszczenie i zapobiega utracie materiału.
HWI ANALYTIC HERBAL MEDICINE REFERENCE STANDARDS
W ramach współpracy z HWI Pharma Services GmbH, dostarczamy pierwotne i wtórne wzorce referencyjne do stosowania w kontroli jakości, kontroli procesu i testach stabilności ziołowych produktów leczniczych. Jako wyłączny dystrybutor oferujemy standardy wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI Pharma Services GmbH. Każdy wzorzec jest dostarczany z raportem analitycznym zawierającym czystość chromatograficzną i zawartość przypisaną przez qNMR.
Materiały referencyjne BOTANICERT BOTANICAL
Oferujemy również kompleksową gamę Botaniczne materiały referencyjne od BotaniCERTTM. Sprawdź również ulotkę BotaniCERT. Produkty te to próbki roślin lub części roślin (liści, korzeni, kłączy, owoców, kwiatów, nasion...) uwierzytelnione na podstawie kryteriów organoleptycznych, badań makroskopowych i mikroskopowych, fitochemicznego odcisku palca HP-TLC i HPLC oraz markerów genetycznych metodą PCR. Są one podawane z 2 lub 3 markerami (ITS, matK, rbcL), a sekwencje DNA są zgłaszane.
Znajdź przykładowy certyfikat BotaniCERT tutaj.
EKSTRAKTY BOTANICZNE
Oferujemy serię materiały referencyjne do ekstraktów roślinnych, przeznaczone do analizy i badania roślin leczniczych. Asortyment ten obejmuje produkty z Usługi farmaceutyczne HWI i NIST. W przypadku produktów HWI tożsamość charakterystycznych składników każdego ekstraktu jest potwierdzana, a ich piki chromatogramu są przypisywane przez porównanie ze standardami analitycznymi. Oprócz jednego lub kilku kluczowych składników podano również wartości ilościowe.