Połączenie/rozłączenie dla bioprzetwarzania
Sterylizowane systemy transferu płynów zawierające rurki, złącza, zaciski, zawory i rozłączniki zapewniają krytyczne połączenie między jednorazowymi ścieżkami płynów a różnymi etapami procesu aseptycznego, niezależnie od tego, czy jest to połączenie plastiku ze stalą, czy plastiku z plastikiem. Oferujemy trzy rodzaje złączy i narzędzie do zaciskania do sterylnego rozłączania. Możemy również skonfigurować standardowe zespoły jednorazowego użytku z popularnymi typami dostępnych na rynku rurek, takich jak silikon utwardzany platyną i termoplastyczny elastomer C-Flex® 374.
Niezawodne i łatwe w użyciu złącza Lynx® charakteryzują się unikalną konstrukcją, która umożliwia transfer płynów i zachowanie sterylności. Złącza Lynx® są dostępne osobno lub jako część kompletnego zestawu.
Więcej informacji
Produkty
Złącze Lynx® CDR (Connect, Disconnect, and Reconnect)
Złącze Lynx® CDR zapewnia niezawodne i sprawdzone połączenie do wielokrotnego transferu sterylnych płynów. Został zaprojektowany w celu zapewnienia elastyczności w bioprocesach jednorazowego użytku, umożliwiając do sześciu połączeń, rozłączeń i ponownych połączeń wielu ścieżek przepływu, zachowując przy tym sterylność i szczelność. Sterylne złącze Lynx® CDR jest dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, od 3/8 cala do 1½ cala TC, i konfiguracji od próbkowania do pośrednich dodatków do masowego transferu cieczy. Umożliwia podłączanie, odłączanie i ponowne podłączanie systemów jednorazowych i hybrydowych zarówno na mokro, jak i pod ciśnieniem.
Lynx® S2S (Sterile to Sterile) Connector
Lynx< sup>® S2S Connector to urządzenie jednorazowego użytku, kompatybilne z promieniowaniem gamma i autoklawem.sup>® S2S to jednorazowe, jednostronnego działania, kompatybilne z promieniowaniem gamma i autoklawem urządzenie jednorazowego użytku, które łączy wysterylizowane ścieżki płynów. Po podłączeniu złącza żeńskiego i męskiego sterylna ścieżka płynu jest włączona i nie można jej zdemontować.
Złącze Lynx® ST (Steam-To)
Złącze Lynx® ST pozwala zintegrować sprzęt procesowy z twardymi rurami parowymi z jednorazowymi sterylnymi ścieżkami płynów. Dostępne w rozmiarach ¼ cala, ½ cala i 1 cala złącze Lynx® ST zapewnia ekonomiczne, łatwe i niezawodne sterylne połączenie do bezpiecznego przesyłania lub pobierania próbek sterylnych płynów. Złącze Lynx® ST jest kompatybilne z promieniowaniem gamma i autoklawem, dzięki czemu idealnie nadaje się do integracji ze sterylizowanymi zespołami.
Sterylne rozłączanie
Narzędzie do zaciskania NovaSeal™ bezpiecznie uszczelnia i rozłącza zespół jednorazowego użytku na dwie sterylne ścieżki płynu. Dostępne w wersji ręcznej i zasilanej bateryjnie, narzędzie zaciska i przecina jednocześnie rurkę zaciskową i rurkę silikonową jednym prostym ruchem. To narzędzie do zaciskania i łączenia rurek zapewnia sterylne środki do cięcia i rozdzielania zestawu Mobius®, utrzymania sterylności i bezpiecznej ochrony płynu przed środowiskiem zewnętrznym.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Tech Brief: Holistic Buffer Preparation
A holistic buffer management overview
- Tech Brief: Steam-In-Place Feasibility Study for Lynx® CDR 1.5-inch Female Sterile-to-Sterile Connectors
Describes the mechanical strength of Lynx® CDR connectors during extreme steaming conditions as well as their ability to be steam sterilized.
- Tech Brief: Lynx® S2S and Lynx® ST Connector Tubing Assembly Autoclave Sterilization
This study was designed to determine the minimum time required to achieve sterilization of different assemblies containing tubing, filters, and Lynx® S2S connectors using both gender couplings and Lynx® ST connectors.
- Tech Brief: Lynx® S2S Connector Capability and Integrity after Three Autoclave Sterilization
This technical brief summarizes data demonstrating the integrity and functionality of Lynx® S2S connectors after exposure to aggressive autoclave sterilization conditions.
- Data Sheet: Lynx® CDR Connector
The Lynx® CDR (Connect, Disconnect and Reconnect) device provides a reliable and validated connection for multiple transfers of sterile fluids.
- Data Sheet: Lynx® S2S Connector
The uniquely designed Lynx® S2S (sterile to sterile) connector is a single-use, single-actuation, gamma and autoclave compatible disposable device for connecting sterilized fluid paths in biopharmaceutical processes.
- Data Sheet: Lynx® ST Connector
Enables integration of steamable hard piped process equipment with disposable sterile fluid paths
- Data Sheet: NovaSeal™ Crimping Tool
Securely seal and separate single-use tubing
- Application Note: Implementation of Lynx® CDR Sterile Connectors in a Perfusion Application
This two-tiered study was designed to explore both how the connector may contribute to cell shear in flow rate conditions similar to those observed in typical 200 L perfusion bioprocesses, and also to demonstrate the efficacy of implementing a Lynx® CDR connector in an actual perfusion process using an XCell™ ATF 2 System.
- Application Note: Use of the Lynx® CDR Connector in a Non-classified “Gray Space” Environment
In this study, the Lynx® CDR Connector was utilized during two typical bioprocessing steps (media preparation and bioreactor fill) where multiple connections/disconnections are required.
- Tech Brief: Choosing the right sterile connector based on design and sterility test results
Factors to consider when choosing a single-use connector