Merck
Produkcja szczepionek z plazmidowym DNA
Grafika przedstawiająca proces szczepienia plazmidowym DNA
Proces produkcji szczepionek z plazmidowym DNA
Plazmidowe DNA (pDNA) jest ważnym składnikiem terapii wektorami wirusowymi. Te koliste cząsteczki DNA mogą być wykorzystywane jako transgen terapeutyczny, do kodowania kapsydu wirusa lub jako sama szczepionka. Szczepionki DNA zostały zatwierdzone do stosowania u zwierząt i zostały opracowane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. pDNA jest również wykorzystywane jako materiał wyjściowy do szczepionek mRNA.
Produkcja pDNA wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Produkcja cierpi z powodu niskiej wydajności fermentacji mikrobiologicznej. Dodatkowo, proces oczyszczania komplikuje fakt, że lizat bakteryjny jest bardzo lepki i zawiera zanieczyszczenia o właściwościach podobnych do pDNA, co prowadzi do separacji o niskiej rozdzielczości. Wyzwania te można przezwyciężyć dzięki zastosowaniu kompleksowej platformy składającej się z zaawansowanych technologii jednorazowego użytku.
Nagrodzone kategorie
Program Emprove®: Inteligentny sposób na opanowanie zgodności i kontroli.
Program Emprove®
Program Emprove®: Inteligentny sposób na opanowanie zgodności i kontroli. Uzupełniając nasze portfolio produktów, program Emprove® zapewnia wygodny dostęp do wiarygodnych informacji technicznych, regulacyjnych i dostawczych w dokumentacji Emprove®, aby wspierać ciągłość oceny ryzyka.
Produkty w sklepie
Ikona przedstawiająca pasteryzację glukozy w wysokiej temperaturze i krótkim czasie (HTST) w celu ograniczenia ryzyka wirusowego
Inaktywacja wirusa
Zwiększ bezpieczeństwo biofarmaceutyczne i zgodność z przepisami dzięki naszym rozwiązaniom do inaktywacji wirusów, w tym pasteryzacji i obróbce o niskim pH.
Produkty w sklepie
Rodzina bioreaktorów Mobius® do jednorazowego użytku
Bioprocessing Mobius® Bioreaktory jednorazowego użytku
Rodzina bioreaktorów Mobius® obejmuje bioreaktory jednorazowego użytku w skali laboratoryjnej (2 ml i 3 l), pilotażowej, klinicznej i komercyjnej (50-2000 l), które umożliwiają hodowlę komórek od wczesnego etapu rozwoju procesu po komercyjną produkcję seryjną.
Produkty w sklepie
Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)
Miksery jednorazowego użytku
Zapoznaj się z jednorazowymi rozwiązaniami mieszającymi Mobius® do mieszania składników farmaceutycznych i przygotowywania roztworów procesowych.
Produkty w sklepie
Przyspieszenie czasu do badań klinicznych przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności wyższego szczebla
pDNA stanowi kilka wyzwań, które można pokonać dzięki zaawansowanym technologiom jednorazowego użytku do zbierania i oczyszczania komórek. Wirowanie lub mikrofiltracja TFF (MF-TFF) są stosowane do usuwania zużytego bulionu fermentacyjnego, podczas gdy filtry wgłębne wykazały doskonałą wydajność w szerokim zakresie warunków klarowania.
Osiągnij cele w zakresie wydajności i wydajności dzięki solidnemu usuwaniu zanieczyszczeń
Wymiana jonowa (AEX) wykazała solidne usuwanie białek, RNA, gDNA i endotoksyny. Z drugiej strony, izoformy plazmidów są bardzo trudne do oddzielenia za pomocą wymiany jonowej. W tym przypadku można zastosować HIC i jest on dobrze umieszczony po AEX ze względu na wysoką zawartość soli w eluacie.
Maximize Downstream Recovery
Oczyszczanie pDNA jest złożone i wymaga połączenia TFF i chromatografii. TFF można umieścić między etapami klarowania i chromatografii, gdzie resztkowe zanieczyszczenia można przemyć przez diafiltrację, a pDNA zagęścić do chromatografii. Do oczyszczania chromatograficznego można stosować zarówno żywice, jak i membrany. Żywice oferują elastyczne instalacje i dobrą selektywność, podczas gdy membrany oferują wysoką zdolność wiązania i szybkość przepływu.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta
Po oczyszczeniu i sformułowaniu, pDNA musi być sterylnie filtrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta. Chociaż ten etap może wydawać się stosunkowo prostą operacją, filtracja pDNA może stanowić wyzwanie ze względu na duży rozmiar plazmidów, wysoką lepkość roztworu i retencję bakterii w przypadku preparatów adiuwantowych. Aby zoptymalizować filtrację do sterylizacji, należy wziąć pod uwagę wiele parametrów procesu, w tym stężenie soli, rozmiar plazmidu, czystość i stężenie plazmidu.
Szukasz bardziej szczegółowych informacji?
Odwiedź naszą bibliotekę dokumentów, aby uzyskać karty danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Grafika miksera jednorazowego użytku
Grafika filtra głębokości HC Pod
Grafika filtracji z przepływem stycznym za filtrem
Grafika plastikowej butelki
Oferujemy najwyższą w branży jakość sterylnych, filtrowanych płynów, dostarczając gotowe do użycia pożywki do hodowli komórkowych, bufory, produkty CIP i SIP z zakładów GMP na całym świecie w celu optymalizacji produkcji biofarmaceutycznej.
.
Grafika dalszej chromatografii
Grafika cząsteczek
Grafika oprogramowania analitycznego i monitor komputerowy
Technologia analityki procesowej (PAT) i oprogramowanie analityczne mogą być wykorzystywane do budowania jakości w procesach produkcji szczepionek białkowych poprzez monitorowanie i kontrolowanie procesów w czasie rzeczywistym.
Grafika filtra i schowka
Oferujemy różnorodne usługi produktowe, aby sprostać wymaganiom Twojej pracy, od instalacji systemów i sprzętu, kwalifikacji systemów, usług walidacji, konserwacji i planów serwisowych, szkoleń i usług specjalistycznych.