Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 975,00 zł |
Informacje o tej pozycji
530,00 zł
Quality Segment
form
liquid
quality
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2 | description HNO3 34 mM and Dipicolinic acid 14 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C 4 | description HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water, IC eluent concentrate (10x) for Metrosep C 6 | description in H2O |
| concentration 100 mM HNO3 in H2O, 1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt) | concentration 14 mM C7H5NO4 in H2O, 34 mM HNO3 in H2O | concentration 17 mM Dipicolinic acid in H2O, 17 mM HNO3 in H2O | concentration in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) - |
| suitability application tested | suitability application tested | suitability - | suitability - |
| quality HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O | quality - | quality HNO3 17 mM and Dipicolinic acid 17 mM in water | quality - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?