Złącza, zawory i mieszalniki ze stali nierdzewnej
NovAseptic® hardware, gama wysokowydajnych komponentów do obsługi płynów bez ryzyka, przekracza wymagania dotyczące czystych i higienicznych procesów. Dzięki naszej szerokiej gamie mieszadeł, zaworów i złączy można łatwo poprawić bezpieczeństwo, jakość, moc i czystość produktu, jednocześnie minimalizując czas przetwarzania.
Czytaj więcej o
Miksery NovAseptic®
Zaprojektowane z myślą o szerokiej gamie zastosowań, nasza kompletna linia mikserów NovAseptic® oferuje trwałość i łatwą konserwację, zapewniając jednocześnie doskonałą wydajność mieszania i efektywność operacyjną. Demontaż mieszalnika NovAseptic® jest łatwy dzięki konstrukcji montowanej od dołu, co eliminuje potrzebę podnoszenia systemu.
|
|
Zawory NovAseptic®
Nasze zawory i kombinacje zaworów (od 12 mm do 76 mm) zapewniają szeroką gamę ekonomicznych, aseptycznych rozwiązań, które spełniają rygorystyczne wymagania CIP/SIP. Zawory NovAseptic®, zaprojektowane w celu wyeliminowania martwych stref i zminimalizowania objętości zatrzymania, zapewniają optymalną wydajność procesu. Nasze aseptyczne zawory, wykonane z materiałów membranowych, takich jak EPDM, elastomery silikonowe i PTFE, umożliwiają kompresję i uproszczenie projektu procesu, ograniczenie prac walidacyjnych oraz oszczędność czasu i pieniędzy.
|
|
Złącza NovAseptic®
Złącza NovAseptic® mogą być używane do uproszczenia podłączania narzędzi do pobierania próbek, zaworów, czujników i innych urządzeń, które współpracują ze zbiornikiem, systemem lub rurociągiem procesowym. Dzięki elastycznej konstrukcji złącza NovAseptic® współpracują z szeroką gamą urządzeń wykorzystujących połączenia TriClamp i można je łatwo wyposażyć w zaślepki bez wpływu na aseptyczność systemu.
|
|
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Złącza, zawory i mieszalniki ze stali nierdzewnej
Doskonała obsługa płynów: Poznaj komponenty NovAseptic - zwiększające bezpieczeństwo, jakość i wydajność przetwarzania w operacjach sanitarnych.
- Brochure: NovAseptic® Valves
NovAseptic® Valves are engineered for optimal performance, reliability, durability and ease of maintenance.
- Brochure: NovAseptic® Connectors
NovAseptic® Connectors are considered the industry standard for connecting equipment with a triclamp connection to a tank.
- Technical Bulletin: NovAseptic® Mixers, Inspection, and Replacement Guidelines for Male/Female Bearings
- Specification Sheet: NovAseptic® Valve Inductive Position Indicator Unit, Namur, ATEX
- Brochure: Process Development and Drug Manufacturing: Support Services
Our offerings include equipment and software services, process development support, along with quality and regulatory support.