Merck
Nośniki i akcesoria LPLC
Kolumny pakowane LPLC z różnymi mediami do określonych zastosowań chromatograficznych.
W chromatografii cieczowej niskociśnieniowej (LPLC), faza ruchoma jest wtłaczana przez kolumnę dzięki pompom (często perystaltycznym) pracującym pod niskim ciśnieniem. 
Czytaj więcej o
Asorbenty nieorganiczne
Kolumna jest wypełniona wybranym materiałem wypełniającym w zależności od zastosowania LPLC. Dla szerokiej gamy zastosowań w oczyszczaniu, prezentujemy kompletną linię adsorbentów nieorganicznych, takich jak goła krzemionka, krzemionka związana (C18, C8, aminopropyl, chloropropyl, itp.), środek do usuwania lipidów (Lipid Removal Agent, LPLC).), środek do usuwania lipidów (LRA®), krzemian magnezu Florisil®, aktywowany tlenek glinu i adsorbent Celite®. Adsorbenty na bazie węgla, takie jak adsorbenty Carboxen™ i węglowe sita molekularne (CMS), są oferowane zgodnie z wymaganiami klienta. Adsorbenty nieorganiczne są powszechnie wykorzystywane do oczyszczania i izolacji związków o mniejszej masie cząsteczkowej.
Asorbenty żywiczne
Żywice są najbardziej odpowiednie do zastosowań związanych z separacją, oczyszczaniem i izolacją na skalę badawczą. Wybieraj spośród szerokiej gamy żywic wiodących producentów, takich jak DuPont Chemical, Rohm & Haas, Mitsubishi i Lanxess lub rozważ niestandardowe usługi przetwarzania i pakowania dostępnych w magazynie żywic, aby spełnić unikalne wymagania aplikacji.
Żywice jonowymienne
Kulki żywicy jonowymiennej to wysoce jonowe, kowalencyjnie usieciowane i nierozpuszczalne polielektrolity. Kulki te są dostępne w dwóch formach, żywic żelowych (żywice mikroporowate) bez dyskretnych porów lub o porowatej strukturze (żywice makroporowate lub makroretikularne). Żywice jonowymienne mogą wykluczać wszystkie jony, ponieważ ich konstrukcja zawiera dwa rodzaje jonów: jony osadzone w matrycy lub jako wolne, przeciwnie naładowane jony przeciwne. Wybieraj spośród szerokiej gamy żywic, w tym między innymi żywic jonowymiennych ze złożem mieszanym, żywic jonowymiennych chelatujących, żywic jonowymiennych jądrowych Amberlite® i żywic jonowymiennych Sephadex®.
Akcesoria
Portfolio Omnifit® obejmuje pełną gamę akcesoriów, takich jak kolumny, nasadki, stożki, złączki, rurki, złącza ze zmiennym rdzeniem i adaptery. Możesz także wybierać spośród szerokiej gamy wysokiej jakości kolumn, w tym szklanych kolumn chromatograficznych, kolumn jednorazowych, kolumn grawitacyjnych i akcesoriów, kolumn flash i komponentów oraz kolumn ACE.
Powiązane zasoby
  • Article: Selection Guide for Polymeric Resins
    Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
  • Brochure: Resins Selection Guide
    LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.