Przejdź do
75335
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
Synonim(y):
Sodium Bicarbonate/Sodium Carbonate Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12161700
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM Na2CO3 in H2O, 100 mM NaHCO3 in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Application
Metrohm IC application note AN-S-320: Fast IC: Drinking water analysis in three minutes.
Metrohm IC application note AN-S-321: Fast IC: Sulfite and sulfate in beer in less than ten minutes.
Metrohm IC application note AN-S-281: Anions in wine.
Preparation Note
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ, 0.2 μm filtered)
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
669496830238302
description
Na2CO3 100 mM and NaHCO3 100 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 10
description
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
description
160 mM Na2CO3 and 5 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 19
description
Na2CO3 150 mM and NaOH 15 mM in water, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 16
suitability
application tested
suitability
application tested
suitability
application tested
suitability
application tested
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
100 mM Na2CO3 in H2O, 100 mM NaHCO3 in H2O
concentration
100 mM Na2CO3, 4 mM NaHCO3
concentration
160 mM Na2CO3, 5 mM NaHCO3
concentration
15 mM NaOH in H2O, 150 mM Na2CO3 in H2O
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
Still not finding the right product?
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is this 200 mM CO3++ or is it a 1:1 of 100mM Na2CO3 & 100 mM and NaHCO3?
    1 answer
    1. This product is a 1:1 mixture of 100 mM sodium carbonate (Na2CO3) and 100 mM sodium bicarbonate (NaHCO3). It is not a 200 mM solution of CO3.