Merck
Western Blotting
Laboratorium Western blotting. Technika Western blotting do wykrywania białek
Western blotting to ugruntowana technika analityczna służąca do wykrywania, analizy i ilościowego oznaczania białek. Metoda ta jest szeroko stosowana do wykrywania określonych cząsteczek białek w złożonych próbkach, takich jak homogenaty tkankowe i lizaty komórkowe. Western blotting zazwyczaj obejmuje separację białek za pomocą elektroforezy żelowej, a następnie przeniesienie ich na membranę z polifluorku winylidenu (PVDF) lub nitrocelulozy. Po przeniesieniu białek można je wybarwić w celu wizualizacji i bezpośrednio zidentyfikować za pomocą sekwencjonowania N-końcowego, spektrometrii masowej lub immunodetekcji.
Nagrodzone kategorie
Produkty rozpuszczalnikowe ReagentPlus
Membrany transferowe & Zestawy
Wybieraj spośród różnych membran PVDF Immobilon®, aby uzyskać optymalną wydajność Western blotting i immunoblottingu białek w oparciu o rozmiar białka docelowego, zastosowanie, metodę wykrywania i wygodę.
Produkty w sklepie
Substraty i enzymy do detekcji
Substraty i enzymy do detekcji
Podnieś poziom badań w naukach przyrodniczych dzięki narzędziom do wykrywania białek opartym na enzymach. Zapoznaj się z naszą ofertą substratów i enzymów do testów ELISA, IHC, WB i innych.
Produkty w sklepie
Żele i bufory do elektroforezy białek
Żele i bufory do elektroforezy białek
Prefabrykowane poliakrylamidowe żele białkowe, bufory robocze i odczynniki do ręcznego wylewania żeli poliakrylamidowych do elektroforezy białek w żelach PAGE i SDS-PAGE.
Produkty w sklepie
W immunodetekcji Western blot białka są identyfikowane poprzez ich wiązanie ze specyficznymi przeciwciałami. Zazwyczaj przeciwciało pierwotne jest stosowane w połączeniu z przeciwciałem wtórnym sprzężonym z HRP lub AP do wykrywania chemiluminescencyjnego lub kolorymetrycznego przy użyciu odpowiedniego substratu. Alternatywnie, do bezpośredniej wizualizacji można użyć fluorescencyjnie znakowanego przeciwciała pierwotnego lub wtórnego.
Western blotting jest szeroko stosowany w biochemii do wykrywania obecności określonych białek, do określania zakresu modyfikacji potranslacyjnych, do weryfikacji ekspresji białek w zastosowaniach klonowania, do analizy poziomów ekspresji białek i biomarkerów, w mapowaniu epitopów przeciwciał oraz do testowania markerów chorób w warunkach klinicznych.
Potrzeba jednoczesnej analizy większej liczby białek w ograniczonych próbkach doprowadziła do ciągłych badań nad poprawą czułości i szybkości technik blottingu. Podwójne blotowanie eliminuje fałszywie pozytywne wyniki spowodowane niespecyficznymi interakcjami. Blotting daleko-zachodni umożliwia wykrywanie specyficznych interakcji białko-białko. Southwestern blotting służy do identyfikacji białek, które oddziałują z określonymi sekwencjami DNA. Multistrip blotting zwiększa przepustowość, jednocześnie minimalizując zmienność między blotami. Nowe technologie są opracowywane w celu zmniejszenia ilości białka wymaganego do wytworzenia sygnału i poprawy możliwości ilościowych Western blotting.
Przepływ pracy
Liza komórkowa białek do Western blotting.
Ekstrakcja białek
Podczas pracy z komórkami lub tkankami, próbki muszą zostać rozbite w celu wyizolowania białek przed analizą. Bufory do lizy i ekstrakcji wykorzystują detergenty do rozbicia ścian komórkowych i błon w celu uwolnienia białek. Optymalny bufor powinien być wybrany w oparciu o typ próbki i subkomórkową lokalizację białka docelowego.
Komora do elektroforezy żelowej do prowadzenia żeli białkowych.
Elektroforeza żelowa białek służy do oddzielania i rozdzielania białek przed blottingiem. Przygotowana mieszanina białek jest poddawana działaniu żelu poliakrylamidowego w celu sortowania białek według masy cząsteczkowej i ładunku.
Przeniesienie białek na membranę PVDF w celu detekcji przy użyciu technik Western blotting.
Białka rozdzielone na żelu w procesie elektroforezy są unieruchamiane poprzez przeniesienie na membranę PVDF lub nitrocelulozową. Transfer wykorzystuje prąd elektryczny do ściągnięcia białek z żelu na membranę (elektroblotting).
Western blotting Wykrywanie białka docelowego przy użyciu pierwotnego i drugorzędowego przeciwciała sprzężonego z HRP z substratem.
Białko docelowe jest wykrywane przy użyciu przeciwciała pierwszorzędowego w połączeniu z przeciwciałem drugorzędowym sprzężonym z HRP lub AP i odpowiednim substratem chemiluminescencyjnym lub kolorymetrycznym, lub przy użyciu fluorescencyjnie znakowanego przeciwciała pierwszorzędowego lub drugorzędowego.