Zespoły jednorazowego użytku
Niezależnie od tego, czy chcesz wprowadzić komponenty do produkcji jednorazowej do swojego obecnego procesu, czy też zastanawiasz się, jak wdrożyć proces jednorazowy, zespoły i rozwiązania jednorazowe Mobius® 2D i 3D mogą pomóc Ci spełnić zmieniające się wymagania produkcyjne.
Zespoły worków Mobius® 2D i 3D
Zespoły Mobius® 2D i 3D zapewniają wydajne i skalowalne rozwiązania do zarządzania płynami w bioprocesie, od przygotowania mediów i buforów po końcowe napełnianie. Pełne spektrum rozwiązań do wyboru, na różnych poziomach certyfikacji, zapewnia większą elastyczność, mobilność i wsparcie dla technologii jednorazowego użytku. Nasze zespoły i rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o ograniczeniu błędów operatora i ryzyka związanego z procesem, przy jednoczesnej poprawie wydajności. Dzięki naszej opatentowanej technice EZ Fold, napełnianie i rozmieszczanie naszych zespołów worków Mobius® 3D jest łatwe dla operatorów.
Jesteśmy zaangażowani w opracowywanie wysokowydajnych produktów, które stale ewoluują wraz z Twoimi potrzebami. Aby zapewnić ciągłość produkcji, oferujemy standardowe zestawy gotowe do wysyłki, które są gotowe do natychmiastowego zastosowania. Rozwiązania obejmują:
|
Produkty
Ready-to-ship Single-use Assemblies Help Meet Your Challenging Timeline
Mobius® Essential Assemblies to standardowe, gotowe do użycia, proste zestawy worków i rurek do bioprocesów. Te zespoły typu plug-and-play są wykonane z naszej sprawdzonej folii PureFlex™ i są dostępne zarówno w workach 2D (1-50 L), workach 3D (100-200 L), jak i w zespołach rurek bioprocesowych.
Te standardowe zespoły można łatwo zintegrować z bieżącymi procesami, zapewniając prostą ścieżkę do skalowania do naszych Mobius® MyWay zespołów z folią PureFlex™.
- Skróć czas projektowania i produkcji
- Rozmiary od 1 L do 200 L, które można łatwo skalować do zespołów premium w ramach Mobius® MyWay
Tylko przez ograniczony czas obniżyliśmy ceny zespołów Mobius® Essential Assemblies. Ceny ulegną zmianie po 31 marca 2024 r. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z produktami.
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiednich podzespołów Mobius® Essential Assemblies dla swoich potrzeb przetwarzania? Wypełnij krótki formularz, aby już dziś skontaktować się z naszym specjalistą ds. produktów jednorazowego użytku.
Certyfikacja montażu i testy dopuszczenia Mobius®
Zespoły firmy Mobius® są dostępne na kilku poziomach certyfikacji. Certyfikacja zespołu opiera się na kwalifikacji komponentów w zespole, poziomie testów szczelności przeprowadzonych podczas produkcji oraz testach przeprowadzonych na partii zespołu po wyprodukowaniu. Poziom certyfikacji ma również wpływ na okres przydatności do użycia i sterylność zespołu.
Helium Integrity Manufacturing Release Test Dla większej pewności integralności
Zestawy jednorazowego użytku* firmy Mobius® mogą być również testowane za pomocą Helium Integrity Manufacturing Release Test. Nasz test integralności helu został zatwierdzony do wykrywania defektów o wielkości zaledwie 2 µm i jest przeznaczony do testowania całego zespołu jednorazowego użytku, w tym rurek i punktów połączeń. Włączenie testu integralności helowej do strategii zapewniania integralności zmniejsza ryzyko wycieków lub wnikania drobnoustrojów w procesie produkcyjnym.
* Zespoły Mobius® do testu integralności helowej podlegają zasadom przestrzeni projektowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w Helium Test Data Sheet.
Poziom certyfikacji | Trwałość | Trwałość | Zgodność z normamiUSP <85> Endotoksyny, USP <788> Sub-visible Particulates | Testy szczelności | Testy szczelności | Testy szczelności | USP <88> Reaktywność biologiczna in vivo (klasa VI), USP <661> Badania fizykochemiczne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 lata | Sterylizacja przy użyciu zatwierdzonego poziomu promieniowania gamma 25-40 kGy | 1 zespół na partię przetestowany po napromieniowaniu promieniami gamma | 100% integralności zespołu przetestowanej helem | Po napromieniowaniu promieniami gamma | |||
GOLD | 2 lata | Sterylizowane przy użyciu zatwierdzonego poziomu napromieniowania gamma 25-40 kGy | 1 zespół na partię testowany, po napromieniowaniu gamma | 100% szczelności zespołu | Po napromieniowaniu promieniami gamma | ||
SILVER | 2 lata | Sterylizacja przy użyciu zatwierdzonego poziomu napromieniowania gamma 25-40 kGy | Kwartalny przegląd wyników, po napromieniowaniu promieniami gamma | Testowanie w trakcie procesu | Po napromieniowaniu promieniami gamma | ||
BRONZE | No claim | Exposed to gamma irradiation level of 25-40 kGy | Nie przeprowadzono testów | Nie przeprowadzono testów | Przed napromieniowaniem gamma | ||
BASIC | Nie claim | Niesterylne | Nie przeprowadzono testów | Testy w trakcie procesu | Napromienianie przed promieniowaniem gamma |
Technologia folii jednorazowego użytku
Nasza Folia Ultimus® została zaprojektowana z myślą o doskonałej wytrzymałości i trwałości w przetwarzaniu na dużą skalę dzięki opatentowanej strukturze tkanego nylonu. Warstwa kontaktowa płynu jest wolna od składników pochodzenia zwierzęcego, o niskiej ekstrahowalności i wspiera zdrowy wzrost komórek, ponieważ nie zawiera Irgafos® 168.
Nasze Folie PureFlex™ są wykorzystywane do budowy jednorazowych zestawów worków 2D i 3D Mobius®. Zarówno folie PureFlex™, jak i PureFlex™ Plus składają się z pojedynczej warstwy kontaktowej z płynem o niskim profilu ekstrakcji, materiałów odpornych chemicznie i bez składników pochodzenia zwierzęcego, oferując elastyczność i wytrzymałość, których potrzebujesz w procesach produkcyjnych jednorazowego użytku.
Masz pytanie dotyczące folii Ultimus®? Skontaktuj się z naszymi ekspertami technicznymi tutaj.
Mobius® Single-use Assemblies są wspierane przez program Emprove® - inteligentny sposób na opanowanie zgodności i kontroli
Program Emprove®, uzupełniający naszą ofertę produktów, zapewnia wygodny dostęp do wiarygodnych informacji technicznych, regulacyjnych i dostawczych w dokumentacji Emprove®, aby wspierać ciągłość oceny ryzyka. Subskrypcja naszego pakietu Emprove® Suite może pomóc Ci być na bieżąco: oprócz dostępu do dokumentacji Emprove® Dossiers, możesz także otrzymywać powiadomienia o zmianach w dokumentach, a także generować metryki i raporty do pobrania.
Więcej informacji można znaleźć klikając tutaj.
Kontrola i zapewnienie jakości wspierające ograniczanie ryzyka związanego z bioprocesami
Dzięki globalnej sieci specjalistów ds. rozwoju sprzedaży i inżynierów możemy wspierać Cię w zakresie demonstracji, projektowania i wdrażania systemów, symulacji procesów na dużą skalę i studiów wykonalności, a także badań walidacyjnych i dokumentacji, wspieranych przez usługi walidacyjne BioReliance® .
Przyjmujemy holistyczne podejście do ograniczania ryzyka obejmujące:
- Kwalifikację komponentów i zespołów
- Proces produkcji worków i zespołów
- Testy integralności
- Pakowanie, napromieniowanie i wysyłkę
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Single-use Fluid Management
2D & 3D assemblies, filtration, storage, and transportation solutions
- Data Sheet: Mobius® 2D Freeze Assembly
- Spec Sheet: Mobius® Essential Assembly
- White Paper: The Role of BPOG Extractables Data in the Effective Adoption of Single-use Systems
- White Paper: PureFlex™ and PureFlex™ Plus Disposable Process Container Films Extractables Evaluation
- Spec Sheet: Ultimus® Film
- White Paper: Single-Use Upstream Processing: Ultimus® Film Delivers Comparable Cell Growth Performance To Glass
- Infographic: Prevent Costly Bag Leaks in Single-Use Manufacturing
- Technical Brief: Demonstrated Strength and Durability of Ultimus® Film
- Spec Sheet: PureFlex™ Single-Use Process Container Films