Zastosowania odczynników do hodowli roślin
Środki żelujące do hodowli tkanek roślinnych
Tkanka roślinna jest hodowana w płynnej pożywce lub umieszczana na podłożu żelowym. Agar jest od dawna stosowany jako środek żelujący do hodowli tkanek roślinnych. Phytagel™ jest substytutem agaru produkowanym z substratu bakteryjnego, który jest zoptymalizowany do hodowli roślin. Tworzy przejrzysty, bezbarwny żel o wysokiej wytrzymałości, który pomaga w wykrywaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Agargel™ to mieszanka agaru i Phytagel™, która została opracowana, aby pomóc kontrolować witryfikację w kulturach tkanek roślinnych i wytwarza półprzezroczysty żel, który jest lepszy do wykrywania zanieczyszczeń. Gelrite® (Gelzan™), środek żelujący to kolejny substytut agaru, który może być stosowany w hodowlach tkanek roślinnych.
Przegląd sekcji
Regulatory wzrostu roślin
Regulatory wzrostu roślin mogą wspierać wzrost komórek i indukować szlaki metaboliczne w protokołach hodowli komórek i tkanek roślinnych. Regulatory wzrostu roślin obejmują auksyny, cytokininy i zeatynę. Nasza kolekcja hormonów roślinnych obejmuje kwas abscysynowy, jasmonowy i giberelinowy. Herbicydy zatwierdzone do hodowli komórek roślinnych obejmują dikambę i glifosat (Roundup®).
Roślinne auksyny i cytokininy
Auksyny są stosowane w hodowli komórek roślinnych w celu promowania podziału komórek, wydłużania komórek i tworzenia kalusa. Nasz katalog auksyn obejmuje najczęściej stosowany w hodowli komórek roślinnych - kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy - oraz kwas 3-indolooctowy, kwas 1-naftalenooctowy, kwas fenylooctowy, kwas 2,3,5-triiodobenzoesowy i kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy.
Cytokininy promują podział i różnicowanie komórek w hodowli tkanek roślinnych. Kinetyna i benzylo-aminopuryna są najczęściej stosowanymi cytokininami w hodowli komórek roślinnych. Nasze cytokininy zatwierdzone do hodowli roślin obejmują kinetynę, benzyloaminopuryny, adeniny, zeatynę i tidiazuron.
Mieszanki witaminowe do hodowli roślin i inne odczynniki
Hodowla tkanek roślinnych wymaga specjalistycznych pożywek i suplementów. Oferujemy mieszanki witaminowe Gamborg, sole, proszek bananowy, antybiotyki (neomycyna, ryfampicyna, wankomycyna, paromomycyna), specjalne wody, w tym wodę morską i kokosową, a także inne niezbędne suplementy do optymalizacji wzrostu komórek i tkanek roślinnych w kulturze.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Antybiotyki w protokole kultur tkankowych roślin
Przewodnik referencyjny i przewodnik przygotowania do stosowania antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych w hodowli tkanek roślinnych.
- Klasyczne formuły podłoży roślinnych
Klasyczne pożywki do hodowli tkanek roślinnych opracowane wiele lat temu przez pionierów takich jak Murashige, Skoog, Gamborg i innych nadal odgrywają istotną rolę w badaniach nad kulturami tkanek roślinnych.
- Sterylizacja eksplantów - protokół hodowli tkanek roślinnych
Sterylizacja powierzchniowa materiału roślinnego jest ważna dla hodowli tkanek roślinnych. Uwzględniono powszechnie stosowane środki dezynfekujące do hodowli tkanek roślinnych oraz metody dezynfekcji nasion.
- Regulatory wzrostu - protokół kultury tkankowej roślin
Skorzystaj z tabel w tym protokole, aby pomóc w przygotowaniu auksyn, cytokin i innych regulatorów do stosowania w pożywkach do hodowli komórek roślinnych.
- Media Preparation – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- Phycology Media in Plant Tissue Culture
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- Tiosiarczan srebra - protokół hodowli tkanek roślinnych
Instrukcje przygotowania 0,1 M roztworów podstawowych tiosiarczanu sodu (STS) i 0,1 M azotanu srebra do użytku laboratoryjnego.
- Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table