Merck
Kolumny chromatograficzne do bioprzetwarzania
Kolumny chromatograficzne mają kluczowe znaczenie dla skutecznego rozdzielania cennych cząsteczek. Dostarczamy kolumny od skali laboratoryjnej do pilotażowej i procesowej, zapewniając solidną i spójną wydajność z elastycznością przetwarzania potrzebną do wszystkiego, od badań przesiewowych po produkcję na dużą skalę.
Czytaj więcej o
Przykłady różnych rozmiarów kolumn chromatograficznych Vantage®
Vantage® kolumny do badań, rozwoju i produkcji
Kolumny chromatograficzne Vantage® są idealne do prac rozwojowych, pilotażowych lub produkcyjnych w zastosowaniach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Kolumny Vantage® zostały zaprojektowane z myślą o prostym montażu, skalowalności od prac badawczo-rozwojowych do pilotażowych i produkcji na małą skalę oraz zerowej przestrzeni martwej.
  • Nasza rodzina kolumn laboratoryjnych Vantage® L do badań i rozwoju idealnie nadaje się do zastosowań z mediami o małych cząstkach
  • Nasza rodzina kolumn chromatograficznych Vantage® A2 doskonale nadają się do sztywnych mediów chromatograficznych o wyższej rozdzielczości
  • Kolumny chromatograficzne Vantage® S2 zapewniają elastyczność w szerokim zakresie zastosowań
Przykład kolumn chromatograficznych QuikScale® obejmuje przezroczystą szklaną butelkę przymocowaną do stojaka na białym tle. Stojak ma cztery metalowe nogi z kółkami zapewniającymi mobilność
QuikScale® skalowalna rodzina kolumn
Ta solidna, skalowalna rodzina kolumn chromatograficznych maksymalizuje wydajność procesu, zwiększa produktywność i skraca czas wprowadzenia produktu na rynek. Kolumny QuikScale® osiągają bardzo wysoką przepustowość i zapewniają większą czystość produktu - przy szybszych prędkościach liniowych. Obsługują wszystkie rodzaje mediów, są łatwo i równomiernie pakowane oraz zapewniają optymalną rozdzielczość w szerokim zakresie zastosowań.
Innowacyjny dystrybutor przepływu zapewnia pełne, równomierne wykorzystanie mediów w celu uzyskania powtarzalnych i niezawodnych separacji. Opcja wysokiego przepływu (z ciśnieniem roboczym do 7 barów i natężeniem przepływu do 1000 cm/godz.) maksymalizuje elastyczność projektowania procesu. Pozwala to na większe ustawienia wysokości złoża podczas obsługi mediów o wysokich wymaganiach dotyczących przepływu i/lub przeciwciśnienia.
Kolumny chromatograficzneQuikScale® są przeznaczone do:
  • Skalowalności dzięki pełnemu zakresowi średnic kolumn (od 70 mm do 630 mm) i wysokości (od 550 mm do 1100 mm), a także wielkości porów wspornika złoża (10, 20 i 30 µm)
  • Szerokiej gamy zastosowań - dzięki wielu materiałom rur (szkło, akryl, stal nierdzewna)
Okrągła kolumna chromatograficzna ze stali nierdzewnej zamontowana na statywie. Posiada wiele pionowych rurek połączonych metalowymi pierścieniami na górze i na dole. Pokrętła i dźwignie regulacyjne znajdują się na stojaku pod kolumną. Sprzęt jest zamontowany na metalowym stojaku z kółkami zapewniającymi mobilność.
Kolumny IsoPak™ do zastosowań w skali procesowej
Kolumny IsoPak™ są szybkie i wysoce powtarzalne, zapewniając spójne wyniki chromatograficzne, które są idealne do zastosowań w skali procesowej. To, co wyróżnia kolumnę IsoPak™, to powtarzalne pakowanie i rozpakowywanie. Dzięki unikalnej konstrukcji zaworu, zawiesina jest pompowana bezpośrednio do kolumny, umożliwiając jej pakowanie i rozpakowywanie bez konieczności demontażu górnej komory przepływowej. Kolumny IsoPak™ są dostępne w szerokim zakresie średnic (od 440 do 1400 mm i więcej), materiałów rur i wysokości złoża (od 500 do 1000 mm). Zapewniają one:
  • Spójne pakowanie i rozpakowywanie w celu uzyskania powtarzalnych wyników
  • Łatwość konserwacji
  • Skalowalność
2 różne rozmiary kolumn chromatograficznych minichrom w opakowaniach jednostkowych, przeznaczonych do opracowywania procesów
Kolumny MiniChrom do opracowywania procesów
Kolumny MiniChrom są przeznaczone do opracowywania procesów, optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów, a także przygotowywania próbek. Kolumny MiniChrom są sprawdzane pod kątem jakości HETP i asymetrii, zapewniając:
  • Najwyższą odtwarzalność
  • Doskonałą skalowalność
  • Wygodne porównanie różnych mediów chromatograficznych
8 gotowych kolumn chromatograficznych ułożonych na mikropłytce
Robocolumns® for High Throughput Processes
RoboColumns® to łatwe w użyciu, zminiaturyzowane kolumny chromatograficzne, które mogą być indywidualnie rozmieszczane na powszechnie stosowanych mikropłytkach 96-dołkowych, zgodnie z wymaganiami aplikacji. to łatwe w użyciu, zminiaturyzowane kolumny chromatograficzne, które mogą być indywidualnie rozmieszczane na powszechnie stosowanym i standardowym formacie 96-dołkowej mikropłytki zgodnie z wymaganiami aplikacji. Są one przeznaczone do opracowywania procesów o wysokiej przepustowości, przesiewania i optymalizacji żywic i warunków oraz przygotowywania próbek przed późniejszą analizą.
1 Wstępnie zapakowane kolumny chromatograficzne Hibar®, wykonane ze stali nierdzewnej
Kolumny Hibar® do badań przesiewowych mediów
Gotowe do użycia kolumny ze stali nierdzewnej wypełnione sorbentami chromatograficznymi do separacji produktów końcowych w zakresie od mg do gramów.
9 różnych rozmiarów kolumn chromatograficznych Opus®, wyrównanych, od najmniejszego rozmiaru po lewej stronie do największego rozmiaru po prawej stronie.
Kolumny OPUS® dla skalowalności i elastyczności
Od laboratoryjnych do produkcyjnych, nasze pełne portfolio żywic jest teraz dostępne w jednorazowym formacie plug and play. Wspólna oferta łączy nasze wysokowydajne żywice z wiodącymi w branży kolumnami OPUS® firmy Repligen, zapewniając najwyższą elastyczność. Kolumny OPUS® zapewniają liniowe skalowanie wydajności od walidacji procesu do produkcji.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Strona 1 z 3