Merck
Standardy chromatografii jonowej
Obraz oddaje istotę teorii naukowej z dwiema centralnymi kulami - jedną niebieską z ładunkiem dodatnim i jedną zieloną - ilustrującymi złożone emisje energii i interakcje na poziomie mikroskopowym.
Chromatografia jonowa (IC) oddziela naładowane cząsteczki w oparciu o ich powinowactwo do żywicy jonowymiennej. Istnieją jej dwa rodzaje - kationowymienna i anionowymienna. IC określa jony w roztworach wodnych z dokładnością do części na bilion (ppt). Jest to jedna z najlepszych metod oferujących analizę ilościową jonów na poziomie ppt. Rozwój nowoczesnej aparatury i kolumn sprawił, że IC jest szybkim, nieskomplikowanym i niezawodnym narzędziem do analizy. 
Kalibracja i kontrola jakości systemu IC ma kluczowe znaczenie i wymaga wyboru odpowiednich standardów. Oferujemy szeroką gamę materiałów referencyjnych dla IC, począwszy od wzorców jednojonowych do wzorców wielojonowych. Wzorce te są często stosowane w przemyśle ochrony środowiska, spożywczym, farmaceutycznym i innych.
Nasze portfolio składa się z materiałów CRM znanych marek Certipur® i TraceCERT®. Te certyfikowane materiały referencyjne są produkowane zgodnie z podwójną akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034. CRM są identyfikowalne ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST). 
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 111
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 111
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Wyświetlono 1-20 z 111 wyników
Powiązane zasoby dotyczące produktów
Multi-ion Standards and Kits
Nasza oferta obejmuje serię ponad 38 różnych roztworów materiałów referencyjnych dla wielu anionów i wielu kationów. Produkty TraceCERT® są certyfikowanymi materiałami referencyjnymi produkowanymi zgodnie z podwójną akredytacją ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
Nasza oferta obejmuje również zestaw IQ/OQ/PQ do chromatografii jonowej. Produkt może testować liniowość wykrywania, precyzję wtryskiwacza i przenoszenie wtryskiwacza. Standardy 50 mg/kg testują powtarzalność (precyzję wstrzykiwacza), podczas gdy standardy 1000 mg/kg weryfikują maksymalne przeniesienie podczas wstrzykiwania. Standardy 5 - 100 mg/kg są używane do udowodnienia liniowości detektora.
Anions
Nasze portfolio obejmuje kompleksową gamę ponad 40 różnych jednoskładnikowych nieorganicznych i organicznych roztworów wzorcowych anionów marki TraceCERT®. Produkty są dostępne w stężeniach od 1000 mg/l.
Kationy
Oferujemy 15 certyfikowanych roztworów kationów TraceCERT®, w tym amon i niektóre z najczęściej testowanych jonów metali alkalicznych, ziem alkalicznych i metali przejściowych. Wszystkie produkty są dostępne w stężeniu 1000 mg/l i są certyfikowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034.
Węglowodany i cukry
Oferujemy certyfikowane przez TraceCERT® roztwory materiałów referencyjnych do analizy mono i disacharydów metodą chromatografii jonowej. Dostępne są CRM dla fruktozy, galaktozy, glukozy, laktozy, sacharozy i glicerolu.