Przejdź do
78348
Eluent octan sodu/wodorotlenek sodu
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O, IC eluent for Metrosep Carb 2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116105
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 mM CH3COONa in H2O, 100 mM NaOH in H2O
technique(s)
ion chromatography: suitable
suitability
application tested
General description
Ten koncentrat eluentu został przetestowany pod kątem zastosowania. Informacje o dokładnej zawartości i dacie ważności są opisane w certyfikacie.
Application
Nota aplikacyjna Metrohm IC AN-P-072: Węglowodany w soku pomarańczowym z zastosowaniem pulsacyjnej detekcji amperometrycznej.
Nota aplikacyjna Metrohm IC AN-P-067: Sorbitol i sacharoza w mydle z zastosowaniem detekcji amperometrycznej IC.
Nota aplikacyjna Metrohm IC AN-P-065: Cukier i alkohole cukrowe jako dodatek do sacharozy i celobiozy.
Nota aplikacyjna Metrohm IC AN-P-062: Cukier i alkohole cukrowe w napoju jabłkowym z pulsacyjną detekcją amperometryczną.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
78348-1L04061837811401
78348-2.5L04061837811418