Szkło i produkty DWK Life Sciences
DWK Life Sciences jest wiodącym globalnym producentem i dostawcą precyzyjnych wyrobów laboratoryjnych, a także podstawowych rozwiązań opakowaniowych dla badań naukowych, diagnostyki i rynków farmaceutycznych. Oferta firmy obejmuje ponad 35 000 produktów ze szkła i tworzyw sztucznych, wytwarzanych w 12 zakładach, sprzedawanych pod uznanymi markami, w tym DURAN®, WHEATON® i KIMBLE®. Światowej klasy jakość i zaufane szkło są uzupełniane przez innowacyjne portfolio w dziedzinie badań i nauk przyrodniczych. Eksperci DWK Life Sciences są zaangażowani w opracowywanie i dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, aby spełnić wysokie oczekiwania klientów w laboratoriach i środowiskach produkcyjnych na całym świecie.
Produkty
Products
Wyroby szklane DURAN®
Wyroby szklane DURAN® to wiodąca marka szkła laboratoryjnego klasy premium, produkowana w Niemczech ze szkła borokrzemowego 3.3. Łączy w sobie ponad 120 lat doświadczenia w produkcji z doskonałą jakością produktów i pasją do innowacji. Szkło borokrzemowe 3.3 DURAN® wyróżnia się powtarzalną jakością, wysoką odpornością chemiczną, obojętnością, przezroczystością, wysoką temperaturą użytkowania, minimalną rozszerzalnością cieplną i wysoką odpornością na szok termiczny. Spełnia również wymagania szkła neutralnego USP/EP/JP typu 1, odpowiedniego do stosowania w przemyśle farmaceutycznym. Portfolio DURAN® obejmuje ponad 3000 produktów, z których wiele jest wytwarzanych zgodnie z normami DIN/ISO. Portfolio DURAN® obejmuje:
- DURAN® Butelki ze szkła laboratoryjnego
- DURAN® Zakrętki i zamknięcia
- DURAN®. Zlewki i kolby
- DURAN® Szkło do chemii
- DURAN® Wolumetry
- DURAN® PURE Labware/sup> PURE Labware
WHEATON® Labware
WHEATON® labware to wyróżniająca się marka najwyższej jakości pojemników do zastosowań naukowych, przemysłowych i opakowaniowych, charakteryzująca się wieloletnim doświadczeniem w produkcji i dostosowywaniu pojemników szklanych i plastikowych. Ofertę produktów WHEATON® uzupełniają różne przyrządy i aparatura oraz usługi o wartości dodanej, takie jak konfiguracja produktu dostosowana do potrzeb klienta, czyszczenie i sterylizacja. Produkty laboratoryjne WHEATON® obejmują:
- Fiolki WHEATON®
- Butelki szklane WHEATON®
- Butelki plastikowe WHEATON®./sup> Butelki plastikowe
- WHEATON® Zakrętki i zamknięcia
- WHEATON® Sprzęt laboratoryjny
- WHEATON® Fiolki chromatograficzne
KIMBLE® Wyroby szklane i produkty specjalistyczne
KIMBLE® to zaufana marka wyrobów laboratoryjnych ze szkła borokrzemowego i sodowo-wapniowego o rozszerzalności 33. Oferując ponad 11 000 produktów, oferuje najbardziej wszechstronną gamę produktów ze szkła laboratoryjnego do zastosowań naukowych, z których wiele jest wytwarzanych zgodnie z normami ASTM. Portfolio wyrobów szklanych i produktów specjalnych KIMBLE® obejmuje:
- KIMBLE® Probówki
- KIMBLE® Wolumetry
- KIMBLE® Fiolki i mikropłytki
- KIMBLE® Butelki laboratoryjne
- KIMBLE® Zakrętki iamp; Closures
- KIMBLE® Chemistry Glassware
.Dodatkowa oferta produktów DWK Life Sciences
DWK Life Sciences jest również domem dla szeregu innych zaufanych marek szkła laboratoryjnego i wyrobów z tworzyw sztucznych. Te dodatkowe oferty obejmują:
- PYREX® Glassware (dostępne tylko w DWK Life Sciences w wybranych krajach)
- SOCOREX® Labware
- AZLON® Labware
- QUICKFIT® Labware (dostępne tylko w DWK Life Sciences w wybranych krajach)
- MBL® Labware
Powiązane zasoby
- Biological Buffer Calculator
Kalkulator roztworów buforowych: Wzór empiryczny, pKa i obliczenia zakresu pH buforu dla różnych buforów.
- Biology and Chemistry Calculators and Applications Resource Hub