Absorpcja wycieków
Podczas pracy ze szklanymi butelkami lub otwartymi naczyniami, takimi jak zlewki lub probówki, może dojść do przypadkowego rozlania substancji chemicznej. W zależności od rozlanej substancji może to spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
Dedykowane absorbenty, np. absorbenty Supelco® Chemizorb®, są szybkim, bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem usuwania niebezpiecznych, agresywnych lub nieprzyjemnych rozlanych cieczy. Nasze szybko działające absorbenty Chemizorb® są wykonane z porowatych minerałów lub syntetycznych kopolimerów, które są chemicznie obojętne i są w stanie wchłonąć do 400% swojej własnej wagi w cieczy.
Nasza szeroka gama produktów obejmuje zarówno "wszechstronne", jak i "specjalistyczne" absorbenty do różnych niebezpiecznych substancji, aby spełnić indywidualne wymagania laboratorium.
Produkty
"ALL-ROUND" CHEMIZORB® ABSORBENTY W PROSZKU I GRANULATACH
Nasze "all-round" absorbenty Chemizorb® w proszku i Chemizorb® w granulkach charakteryzują się wysoką zdolnością absorpcji roztworów wodnych (kwasów, zasad), rozpuszczalników organicznych i lepkich olejów. Chociaż granulki mają niższą zdolność absorpcji niż proszek, są znacznie łatwiejsze do dozowania i mogą być stosowane w miejscach, w których proszek okazuje się nieodpowiedni, np. w przeciągach lub na zewnątrz.
"SPECJALISTYCZNE" CHEMIZORB® ABSORBENTY DO ALKALIÓW, KWASÓW I KWASU HYDROFLUOROWEGO
Nasze "specjalistyczne" absorbenty do alkaliów (Chemizorb® OH-), kwasów (Chemizorb® H+) i kwasu fluorowodorowego (Chemizorb® HF) zawierają dodatkowo rozpuszczalne w wodzie neutralizatory, a także wskaźniki pH do śledzenia procesu neutralizacji. Dzięki temu agresywne kwasy i zasady mogą być usuwane bardziej efektywnie i bezpiecznie.
"ALL-IN-ONE" CHEMIZORB® HG KIT FOR MERCURY
Zestaw "all-in-one" Chemizorb® Hg zestaw do rtęci zawiera wszystkie odczynniki i środki pomocnicze potrzebne do bezpiecznego i całkowitego usunięcia kropli i śladów rtęci. Odczynniki zawarte w zestawie są wystarczające do bezpiecznego odkażenia powierzchni około jednego metra kwadratowego.
Powiązana literatura dotycząca produktu
- Brochure: Soak It Up
Supelco® Chemizorb® absorbents, you can clear away aggressive or unpleasant liquids quickly and safely.
- Brochure: Safety Inside
Daily safety, risk prevention and emergency help that meet your high expectations.