Produkcja szczepionek zawierających cząsteczki wirusopodobne (VLP)
Cząsteczki wirusopodobne (VLP) naśladują ogólną strukturę cząsteczek wirusa, ale nie zawierają zakaźnego materiału genetycznego. Stosowane jako szczepionka, VLP wywołują silną odpowiedź immunogenną ze względu na ich wysoką gęstość epitopów i zdolność do prezentowania wielu białek układowi odpornościowemu.
Produkcja VLP obejmuje ekspresję białka otoczki wirusa na bazie komórek. VLP mogą być wyrażane w kilku heterologicznych systemach ekspresji, w tym w hodowli komórek ssaków, systemie hodowli bakulowirusów / komórek owadów, fermentacji mikrobiologicznej i roślinach. VLP są montowane in vivo, a następnie oczyszczane z lizatu komórkowego lub częściowo zmontowane białko jest odzyskiwane z lizatu komórkowego i montowane w VLP in vitro. Dowiedz się więcej o produkcji szczepionek zawierających cząsteczki wirusopodobne.
Powiązane artykuły techniczne
- Adjuvant selection for vaccine formulation considers safety, effectiveness, and other characteristics for optimal application.
- This technical article breaks down the steps of upstream and downstream bioprocessing and formulation of virus-like particle vaccines.
- Indywidualnie zaprojektowany model kosztów jest wykorzystywany do badania ekonomiki produkcji szczepionek w kilku różnych modalnościach, w tym mRNA. Model umożliwia lepsze zrozumienie procesu, symuluje wąskie gardła i pomaga zoptymalizować wydajność produkcji.
- Zobacz wszystkie (0)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Zoptymalizuj produktywność i klaryfikację dzięki niezawodnemu skalowaniu
Platforma produkcyjna wybrana do produkcji VLP musi być zoptymalizowana, aby spełnić wymagania dotyczące produktywności. Optymalizacja ta obejmuje etap oczyszczania, który następuje po lizie komórek w celu usunięcia komórek i resztek komórkowych oraz zapewnia solidny zbiór cząstek. Proces upstream jest jednak skuteczny tylko wtedy, gdy można go niezawodnie skalować w celu zaspokojenia przewidywanego popytu rynkowego.
Osiągnij cele w zakresie wydajności i wydajności dzięki solidnemu usuwaniu zanieczyszczeń
Kwasy nukleinowe z lizowanych komórek są częstym zanieczyszczeniem w procesach VLP. Europejska Agencja Leków (EMA) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dopuszczają 10 ng DNA na dawkę w przypadku szczepionek pozajelitowych i 100 µg DNA na dawkę w przypadku szczepionek doustnych. Dodatkowo, aby zminimalizować ryzyko onkogenności kwasów nukleinowych komórek gospodarza, rozmiar DNA musi być zmniejszony do 100-200 par zasad długości.
Maximize downstream recovery
VLP są powszechnie oczyszczane przez ultrawirowanie. Chociaż proces ten jest dobrze ugruntowany w produkcji na małą skalę, może być czasochłonny i słabo skalowalny. Alternatywą mogą być metody oczyszczania, takie jak chromatografia jonowymienna. W niektórych procesach adsorpcja membranowa i technologia monolitu mogą zapewnić lepszą dynamiczną zdolność wiązania (DBC) niż żywice na bazie cząstek. Inną opcją są żywice multimodalne, które wykorzystują zarówno wykluczenie rozmiaru, jak i separację opartą na wiązaniu.
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta dzięki sterylnej filtracji, formulacji i końcowemu napełnianiu
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, końcowy produkt VLP musi być sterylnie filtrowany przy użyciu filtra 0,22 µm. Formułowanie szczepionki opartej na VLP można osiągnąć przy użyciu komponentów jednorazowego użytku; jednorazowe torby zawierające odczynniki do formulacji można podłączyć do dowolnego miksera za pomocą sterylnych szybkozłączy. Po zmieszaniu i sformułowaniu, produkt można aseptycznie przenieść do jednorazowych systemów napełniania w celu ostatecznego napełnienia i fiolkowania.
Upstream Cell Culture
Zmaksymalizuj produktywność VLP i zapewnij solidną skalowalność dzięki:
- Cell Culture with CellPrime® rTrypsin
- EX-CELL® CD Insect Cell Medium
- Hodowla komórkowa z użyciem bioreaktorów jednorazowych Mobius®
- Filtracja wirusów z użyciem Viresolve Barrier Micro Process Development Kit
- Sterylne pobieranie próbek za pomocą NovaSeptum® GO Sterile Sampling System
- Sf-RVN® Insect Cell Line
- Upstream Process Chemicals
Obróbka nukleazą i klarowanie
Osiągnij pożądaną wydajność VLP i wydajność procesu, zapewniając jednocześnie skuteczne usuwanie zanieczyszczeń:
- Obróbce nukleazą Benzonase® bio./sup> odpowiednią do produkcji biofarmaceutycznej EMPROVE® bio
- Benzonase® Detection with Benzonase® Elisa Kit II do wykrywania pozostałości endonukleazy Benzonase® w procesie
- Pierwotne/wtórne klarowanie za pomocą filtrów wgłębnych Millistak+® HC POD
- Pierwotne klarowanie za pomocą Clarisolve® filtry wgłębne
- .Secondary Clarification with Polysep II cartridges
- Oczyszczanie wtórne za pomocą filtrów PES Milligard®
Filtracja z przepływem stycznym
Osiągnij cele w zakresie wydajności, efektywności i odzyskiwania wirusów, zapewniając jednocześnie skuteczne usuwanie zanieczyszczeń:
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z Pellicon® 2 kasety
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z Pellicon® 3 Kasety
- Ultrafiltracja / Diafiltracja z Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
- Mobius® TFF 80 System, Mobius® FlexReady Solution for TFF, Cogent® Lab Systems i Cogent® Process-scale Tangential Flow Filtration System
Downstream - Chromatografia
- Chromatografia membranowa z żywicą Eshmuno® Q Resin
- Chromatografia membranowa z użyciem Natrix® Q Recon Mini Membrany Chromatograficzne
- .Chromatografia membranowa z użyciem membran chromatograficznych Natrix® Q Pilot
- Chromatografia przechwytująca i/lub polerująca z użyciem żywic chromatograficznych Fractogel® EMD DEAE
- Chromatografia przechwytująca i/lub polerująca z użyciem żywic chromatograficznych Fractogel® EMD DMAE Chromatography Resins
- Mobius® FlexReady Solution for Chromatography
Końcowa sterylna filtracja i napełnianie
Zapewnij bezpieczeństwo pacjentów dzięki niezawodnej i solidnej sterylnej filtracji, formulacji i końcowemu napełnianiu.
- Final Sterile Filtration & Filling
- Durapore® 0.22 µm Filters
- Filtry Millipore Express® SHF (Sterile, High Flux)
- Sterylne pobieranie próbek z Novaseptum® Go Sterile Sampling Solutions
- Fill-Finish with Mobius® Single-Use Fill-Finish Solutions
- Strategie filtracji sterylnej
- Final Fill Strategies
- Millipak® Final Fill Filters
- Mobius® 2D i 3D Assemblies and Storage Systems
Oprogramowanie analityczne i technologia PAT
Powiązane zasoby
- Application Guide: Biopharmaceutical
A search tool to help you overcome your manufacturing challenges.
- Article: How a Global Network Is Developing a Virus-Like-Particle Vaccine Against Covid-19
A partnership between the biotech companies TechnoVax in the US, our company, and Innovative Biotech in Nigeria aims to empower vaccine development in Africa.
- Press Announcement: Collaboration with Innovative Biotech to Support Establishment of First Vaccine Production Facility in Nigeria
Our company announced that it has signed an agreement with biotechnology company Innovative Biotech (IB) to design the manufacturing process for the first vaccine production facility in Nigeria.
- Mini-Handbook: VLPs Vaccine Bioprocessing
The manufacturing process for VLP-based vaccine is often complex. There are several methods of production. In this handbook, we explain the production of baculovirus-mediated insect cell expressed VLPs.
- White Paper: Sf-RVN® Insect Cell Line for Your Vaccine Processes
With the Sf-RVN® Platform, we provide a rhabdovirus-free cell line that improves the safety profile of your vaccine processes combined with a chemically defined medium specifically formulated to get excellent growth and productivity.
Powiązane seminaria internetowe
Poznaj spostrzeżenia i najlepsze praktyki międzynarodowego zespołu tworzącego platformę do produkcji szczepionek. Zobacz, jak długoterminowa współpraca nad procesem w skali laboratoryjnej wykorzystywanym do produkcji szczepionki Virus Like Particle (VLP) przeciwko SARS-CoV-2 została z powodzeniem przekształcona w solidny, skalowalny proces zgodny z GMP.
Sf-9, odpowiedni gospodarz do produkcji produktów wirusowych i rekombinowanych, może przenosić proces zanieczyszczający rabdowirusa. Podczas webinarium przedstawione zostaną pierwsze wyniki dotyczące wzrostu i ekspresji platformy ekspresyjnej Sf-9 negatywnej dla rabdowirusa.