Kluczowe dokumenty
36486
Sodium bicarbonate concentrate
0.1 M NaHCO3 in water, eluent concentrate for IC
Synonim(y):
Sodium bicarbonate solution
Formularz
liquid
stężenie
0.1 M NaHCO3 in water
metody
ion chromatography: suitable
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Metrohm IC application note AN-S-341:4-Hydroxybutyratein addition to standard anions and organic acids.
Metrohm IC application note AN-S-336:Anion traces on the Metrosep A Supp 16 - 250/2.0 after Inline Preconcentration and Matrix Elimination
Powiązanie
Uwaga dotycząca przygotowania
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.