Kultura tkanek roślinnych
Hodowla tkanek i komórek roślinnych opisuje sterylny wzrost i namnażanie komórek, tkanek i narządów roślinnych in vitro. Komórki roślinne hodowane z pożywką w sztucznym środowisku mogą być rozmnażane klonalnie na dużą skalę, aby szybciej produkować dojrzałe i wolne od chorób rośliny. Wysokiej jakości, jednolity materiał nasadzeniowy może być szybko rozmnażany do zastosowań w molekularnej inżynierii genetycznej, hodowli roślin, produkcji ogrodniczej i ochronie środowiska. Takie materiały mogą być również wykorzystywane w nauce o roślinach, fitologii i badaniach farmaceutycznych.
W wielu powszechnych procesach hodowli komórek roślinnych, takich jak hodowla nasion, hodowla merystemów, hodowla kalusa, hodowla pąków i inna hodowla, tkanki są umieszczane na podłożu żelowym, takim jak podłoże Murashige i Skoog (często nazywane podłożem MS, MSO lub MS0) lub podłoże Gamborg B5. Tkanki mogą być również umieszczane w płynnym podłożu, tak jak ma to miejsce w przypadku hodowli zawiesin komórkowych. Formuła pożywki do hodowli roślin może zawierać makroskładniki odżywcze, mikroskładniki odżywcze, witaminy i suplementy organiczne, aminokwasy i suplementy azotowe, hormony wzrostu roślin i regulatory wzrostu roślin (PGR) i będzie się różnić w zależności od konkretnych potrzeb roślin.
Nagrodzone kategorie
Hoduj komórki, organy, tkanki za pomocą podłoży do hodowli roślin, takich jak MS, B5, Phytamax™ Orchid Medium, wzbogaconych o składniki odżywcze i regulatory.
Odczynniki do hodowli tkanek roślinnych, w tym środki żelujące, regulatory wzrostu roślin, auksyny, cytokininy i inne suplementy wspomagające wzrost i rozwój komórek i tkanek roślinnych w kulturze.
Systemy Milli-Q® oferują innowacyjne technologie oczyszczania wody opracowane z myślą o potrzebach badawczych laboratoriów, celach zrównoważonego rozwoju i innych ważnych wymaganiach.
Oferujemy bioreagenty agarozowe w gatunkach odpowiednich do hodowli komórkowych i zastosowań biologii molekularnej, od chromatografii po elektroforezę kwasów nukleinowych i białek.
Badania przesiewowe pod kątem patogenów roślinnych w celu ochrony gatunków
Skażenie mikrobiologiczne może zostać wprowadzone na każdym etapie procesu hodowli tkankowej, co może mieć katastrofalne skutki dla kluczowych wysiłków na rzecz ochrony gatunków. Skrupulatne techniki hodowli tkankowej są stosowane w przypadku zagrożonych, zagrożonych i rzadkich gatunków roślin w celu szybkiego odtworzenia materiałów o wysokim współczynniku namnażania i szybkiej ekspansji z ograniczonych początkowych próbek roślin. Badania przesiewowe pod kątem patogenów mogą zapobiec znacznym stratom w systemach mikrorozmnażania, zwiększając wydajność produkcji i poprawiając jakość wyjściową dla działań ochronnych. Podłoża do hodowli tkanek roślinnych, które obejmują badania przesiewowe patogenów, mogą pomóc w diagnozowaniu, leczeniu lub zapobieganiu przyszłym zakażeniom oraz ułatwić szybszą produkcję dojrzałych i wolnych od chorób roślin.
Zoptymalizowane regulatory wzrostu roślin dla rozwoju farmaceutycznego
Metabolity wtórne roślin składają się ze złożonych składników fitochemicznych, które zapewniają roślinom funkcje ochronne lub nieistotne, ale mogą mieć znaczącą wartość leczniczą dla ludzi. Stosowane na idealnym etapie rozwoju, elicytory, takie jak regulatory wzrostu roślin (PGR), mogą wspierać wzrost komórek i uruchamiać wtórne szlaki metaboliczne, które stymulują reakcje regulacyjne roślin w syntezie fenoli i flawonoidów. Produkty pochodzenia roślinnego, takie jak smaki, zapachy, alkaloidy, pigmenty i farmaceutyki, mają znaczną wartość. Techniki hodowli tkanek roślinnych mogą wspierać opłacalne, zrównoważone i kontrolowane sposoby wytwarzania tych produktów, skracać czas wprowadzania ich na rynek i przyspieszać komercyjne zastosowania.
Izolacja i hodowla protoplastów w celu poprawy jakości upraw
Techniki hodowli tkanek roślinnych mogą być wykorzystywane w wysiłkach związanych z hodowlą roślin w celu zaspokojenia rosnącego globalnego zapotrzebowania na żywność. Izolacja i hodowla protoplastów pozwala hodowcom roślin przezwyciężyć wyzwania tradycyjnej hodowli i ułatwić transfer genów, który pozwala na testowanie pożądanych cech. Protoplasty są komórkami pozbawionymi ścian komórkowych i mogą być wykorzystywane w systemach hodowli tkanek roślinnych do regeneracji całych roślin z pojedynczej komórki. Wysiłki mające na celu poprawę jakości, ilości i wydajności produkcji roślinnej mogą prowadzić do uzyskania pożądanych hybryd przy użyciu fuzji, izolacji i hodowli protoplastów, pomimo niezgodności w tradycyjnej hodowli roślin.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Skorzystaj z tabel w tym protokole, aby pomóc w przygotowaniu auksyn, cytokin i innych regulatorów do stosowania w pożywkach do hodowli komórek roślinnych.
- Mieszanki soli podstawowych, pożywki zawierające substancje organiczne
- Klasyczne pożywki do hodowli tkanek roślinnych opracowane wiele lat temu przez pionierów takich jak Murashige, Skoog, Gamborg i innych nadal odgrywają istotną rolę w badaniach nad kulturami tkanek roślinnych.
- To prepare 1L of a 10 X iron chelate solution
- Formuły podłoży do hodowli storczyków
- Zobacz wszystkie (4)
Powiązane protokoły
- Sterylizacja powierzchniowa materiału roślinnego jest ważna dla hodowli tkanek roślinnych. Uwzględniono powszechnie stosowane środki dezynfekujące do hodowli tkanek roślinnych oraz metody dezynfekcji nasion.
- Instrukcje dotyczące przygotowania agaru alginianowego, agargelowego i fitagelowego do zestalania pożywek do hodowli tkanek roślinnych wraz z kryteriami wyboru produktu.
- Instrukcje przygotowania 0,1 M roztworów podstawowych tiosiarczanu sodu (STS) i 0,1 M azotanu srebra do użytku laboratoryjnego.
- Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Przewodnik referencyjny i przewodnik przygotowania do stosowania antybiotyków i środków przeciwgrzybiczych w hodowli tkanek roślinnych.
- Zobacz wszystkie (15)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com